Sigma-Aldrich
Japan > アナリティカル / クロマトグラフィー > サンプル前処理&精製 > PCB
サンプル前処理&精製
PCB
Supelclean Sulfoxide
新発売
トランス油中PCB前処理用カラムSupelclean Sulfoxide
-世界初の結合相-
産業技術総合研究所と共同開発
特徴
  • DMSO/ヘキサンを用いた液液抽出を固相カラムで実現
  • 50μm球状シリカゲルにスルホキシド基を化学結合
  • GC/QMSでの測定も可能
pcb-formula
Supelclean Sulfoxide カラム
Sulfoxide 3g カラムでのトランスオイル/PCBs溶出プロファイル
Sulfoxide 3g カラムでのトランスオイル/PCBs溶出プロファイル
前処理フロー概略
前処理フローの例 pcb-elute
Sulfoxide 3g カラムでの自然落下での溶出例
価格表
▼Sulfoxide製品▼
品名 入数 CAT.NO.
Supelclean Sulfoxide ガラスカラム, 6g/20mL 5本 55252-U
Supelclean Sulfoxide PP SPE, 3g/6mL 30本 55253-U
Supelclean Sulfoxide充填剤 100g 55254-U
エンプティガラスチューブ
内径15.6mm x 長さ19cm PE フリッツ付き
5本 55255-U
フリッツインサーションツール 1本 55257-U
ディスポーザブルライナー 100本 57059
6mL PP SPEチューブ用PP製リザーバー 25mL 30個 54258-U
6mL PP SPEチューブ用PTFE製リザーバー 25mL 3個 54259-U
▼その他の製品▼
品名 入数 CAT.NO.
Supelclean LC-Florisil-2g/LC-Silica-2g /12mL 20本 57154-U
Supelclean LC-Florisil-1g/LC-Silica-1g /6mL 20本 54051-U
Supelclean LC-Si/ 44%H2SO4-5g /LC-Si /12mL 20本 57148-U
Supelclean LC-Si/ 44%H2SO4-3g /LC-Si /12mL 20本 54040-U
Supelclean LC-Si/ 44%H2SO4-1g /LC-Si /12mL 20本 57145-U
Supelclean 10%AgNO3-1g/
LC-Si/ 44%H2SO4-3g /LC-Si /12mL
20本 54039-U