Accessories
関連製品GC
ガスクロマトグラフィー 関連製品
【アジレント/HP、島津製作所用サーモグリーン LB-2セプタム】
【ガードカラム及びグラスシールコネクター】
【キャピラリー クリービングツール】
【インジェクションライナー】
【グラスウール】
【ショーテックス ヒューズドシリカカッター】
【キャピラリーカラム】
back to top
【アジレント/HP、島津製作所用サーモグリーン LB-2セプタム】
アジレント/HP、島津製作所用サーモグリーン LB-2セプタム
  • 広い使用温度範囲(100~350℃)で、極めて低いブリード
  • コンディショニング済で即使用可能
アジレント/HP GCモデル サイズ 入数 CAT.NO.
5890A、5890、6890  11mm (7/16“) 50 28676-U
5700シリーズ、5880  9.5mm (3/8“) 28670-U
5880/90、6890、OclPorts 5mm (3/16“) 20638
島津製作所 GCモデル  形状 入数 CAT.NO.
14A、14B、15A、16A、17A、2010 プラグタイプ 10 20608
50 20633
※上記サイズの他にもGC用LB-2セプタムもございます。詳細はアナリティカル事業部までお問い合わせ下さい。
back to top
【グラスウール】
グラスウール
製品名 容量 CAT.NO.
農薬グレード 10g 20409
グラスウール用プラー/インサーター 2個入 22406
※カラム充填用チューブ付ロートは別売です。(Cat.No. 20390-U)
back to top
【ガードカラム及びグラスシールコネクター】
ガードカラム及びグラスシールコネクター
ガードカラム製品名  内径 CAT.NO.
1m×3本(無極性不活性処理) 0.25mm 24025
3m×1本(無極性不活性処理) 0.25mm 25722
5m×1本(無極性不活性処理) 0.25mm 25742
15m×1本(無極性不活性処理) 0.25mm 25756
製品名 入数 CAT.NO.
ヒューズドシリカ製
グラスシールコネクター 
5個 23627
25個 23628
back to top
【ショーテックス ヒューズドシリカカッター】
ショーテックス ヒューズドシリカカッター
製品名 入数 CAT.NO.
ショーテックス ヒューズドシリカカッター 1個 21386-U
交換刃 お問い合わせ下さい
back to top
【キャピラリー クリービングツール】
キャピラリー クリービングツール
製品名 入数 CAT.NO.
リービングツール ブレード収納型 1個 23814
クリービングツール ブレード固定型 1個 23740-U
back to top
【キャピラリーカラム】
弊社では、多種のカラムをラインナップしております。
安価で高品質をお届けします。
製品名 液相 内径 長さ 膜厚 CAT.NO.
SLB-5ms シルフェニレン・ポリマー 0.25mm 30m 1.0μm 28476-U
Equity-1 メチルシリコン 0.25mm 30m 0.25μm 28046-U
0.32mm 30m 1.0μm 28057-U
0.53mm 15m 1.0μm 28069-U
1.5μm 28072-U
30m 1.0μm 28071-U
1.5μm 28073-U
Equity-5 5%フェニル-メチルシリコン 0.53mm 15m 1.5μm 28265-U
30m 28267-U
Equity-1701 14%シアノプロピル-メチルシリコン 0.53mm 15m 0.25μm 28732-U
30m 1.0μm 28394-U
SPB-50 50%フェニル-メチルシリコン 0.25mm 30m 0.25μm 24181
SUPELCOWAX-10 ポリエチレングリコール 0.25mm 30m 0.25μm 24079
0.53mm 1.0μm 25301-U
NUKOL ニトロテレフタル酸修飾  0.32mm 15m 0.25μm 24130
ポリエチレングリコール 
back to top
【インジェクションライナー】
アジレント/HP:モデル 4890,5880,5890,6890 フィニガン:モデル 9001,GCQ 注入方法:スプリットレス
製品名 形状 サイズ 用途 装置メーカー
対応型番
入数 CAT.NO.
2mm ID  2mm ID 78.5mm×6.5mm OD 微量分析試料2μL以下 18740-80220
5181-8818
1 2051301
5 2051305
25 2051325
デュアルテーパー型 デュアルテーパー型 78.5mm×6.5mm OD 微量試料中の対象物質 5181-3315 1 2048501
5 2048505
25 2048525
テーパー型(未充填) テーパー型(未充填) 78.5mm×6.5mm OD 微量試料中の対象物質 5181-3316 1 2046601
5 2046605
25 2046625
テーパー型
(ガラスウール充填)
テーパー型(ガラスウール充填) 78.5mm×6.5mm OD 一般用7673
オートサンプラー用
5062-3587 1 2047801
5 2047805
25 2047825
島津製作所:モデル 14, 15A, 16(SPL-14 Injector付) 注入方法:スプリット/スプリットレス兼用
製品名 形状 サイズ 用途 入数 CAT.NO.
ガラスウール充填 ガラスウール充填 99mm×5mm OD×3.4mm ID 未精製試料
高再現性
1 2878101-U
5 2878105-U
- - 99mm×5mm OD×3.4mm ID 一般用  1 2877701-U
5 2877705-U
テーパー型
(ガラスウール充填)
テーパー型(ガラスウール充填) 99mm×5mm OD×3.4mm ID 未精製試料
高活性物質
1 2877801-U
5 2877805-U
島津製作所:モデル 17A(SPL-17 Injection付) 注入方法:スプリット/スプリットレス兼用
製品名 形状 サイズ 用途 入数 CAT.NO.
ガラスウール充填 ガラスウール充填 99×5mm OD×3.4mm ID 未精製試料
高再現性
1 2878601-U
5 2878605-U
テーパー型
(ガラスウール充填)
テーパー型(ガラスウール充填) 99×5mm OD×3.4mm ID 未精製試料
高活性物質
1 2878401-U
5 2878405-U
-  - 99×5mm OD×3.4mm ID 一般用  1 2878301-U
5 2878305-U
ガラスウール充填 ガラスウール充填 99×5mm OD×3.4mm ID 未精製試料  1 2877901-U
5 2877905-U
島津製作所:モデル GC-2010 注入方法:スプリット/スプリットレス兼用
製品名 形状 サイズ 用途 入数 CAT.NO.
ガラスウール充填 ガラスウール充填 99×5mm OD×3.4mm ID 未精製試料
高再現性
1 2877601-U
5 2877605-U
※上記以外のメーカー対応インレットライナーもご用意がございますのでお問い合わせください。
back to top