Accessories
関連製品LC
液体クロマトグラフィー 関連製品
【Upchurch製手締めフィッティング】
【移動相エアートラップ】
【Iso-Disc シリンジチップフィルター】
【スペルコ プレカラム・フィルター】
【移動相リザーバーシステム】
back to top
【Upchurch製手締めフィッティング】
Upchurch製手締めフィッティング
  • 外径1/16“配管用
  • 耐圧 6,000psi,420kg/cm2
  • 10-32ねじ山用と1/4“-28ネジ山用
製品名 入数 CAT.NO.
ワンピース手締め型フィッティング(10-32ネジ山)  10 55067-U
ツーピース手締め型フィッティング用(10-32ネジ山) ナット、フェラル セット 各10 57654
ツーピース手締め型フィッティング用(10-32ネジ山) フェラルのみ 10 57655-U
ツーピース手締め型フィッティング用(1/4-28ネジ山) ナット、フェラル セット 各10 57656
ツーピース手締め型フィッティング用(1/4-28ネジ山) フェラルのみ 10 57657
back to top
【スペルコ プレカラム・フィルター】
スペルコ プレカラム・フィルター
  • 外径1/16“配管用
  • カラムに配管無しで直接手締めで接続できます。
  • 本体:PEEK製
  • アセンブリーにはステンレス製フリッツ(細孔径2μm)が付属
製品名 入数 CAT.NO.
スペルコ プレカラム・フィルター 1 Z227323
交換用フリッツ 入数 CAT.NO.
細孔径 0.5μm、ステンレス製 5 Z290874
細孔径 2μm、ステンレス製 5 Z227331
細孔径 2μm、PEEK/テフロン製 5 57430-U
(生体試料用、メタルフリー)
back to top
【移動相エアートラップ】
移動相エアートラップ
  • 移動相エアートラップは、移動相リザーバーとポンプの間に接続し、目視可能な気泡がポンプヘッドに入り、送液が不安定になるのを未然に防ぎます。
  • 内径1.5mm、3.0mm(Waters用)テフロンチューブに接続できます。
  • 材質はKEL-F、テフロン、316ステンレス
製品名 入数 CAT.NO.
ユニバーサル移動相エアートラップ 1 58453
back to top
【移動相リザーバーシステム】
移動相リザーバーシステム
  • セーフティ被膜付ボトル
  • ヘリウムパージ用スパージャー付
  • 接液部は不活性な素材を使用(ガラス、PEEK、Tefzel、テフロン)
  • 構成: 安全被膜処理済みボトル(1Lまたは2L) 1本
    • テフロンチューブ(長さ 3m、外径 1/8“) 1本
    • ボトル底フィルター/スパージャー(PEEK製) 1個
    • プラグ 1個
移動相リザーバーシステム CAT.NO.
1Lボトル付リザーバーシステム 55060-U
2Lボトル付 リザーバーシステム 55061
交換用部品・オプション CAT.NO.
ボトル底型フィルター/スパージャー、GL-45(穴なし) 55058
ボトル底型フィルター/スパージャー、GL-45(3穴) A437
ルアープラグ 54983
1/4“-28ネジ山用ルアーアダプター 58722
セーフティ被膜付 1Lボトル、GL-45(穴なし) 59324
セーフティ被膜付 2Lボトル、GL-45(穴なし) 59323
1L、2Lボトル交換用キャップ(3穴、Tefzel製中ブタ、GL-45) 55062
1L、2Lボトル交換用キャップ(穴なし、GL-45)、12個入 23170-U
細口ボトル用キャップ(3穴、GL-38) A622
テフロン製チューブ(外径1/8"、3m) 58703
1/8“管用フランジレスフィッティング(5個入) 58686
2方シャットオフバルブ(1/4“-28ネジ山) 56704
back to top
【Iso-Disc シリンジチップフィルター】
試料のろ過はカラム寿命を延ばします。 ナイロン、PTFE、PVDFの材質がございます。
メンブレン材質 : PTFE 直径(mm) 細孔径(μm) カラーコード 入数 CAT.NO.
PTFE - 25 - 2 25 0.20 50 54120-U
PTFE - 25 - 4 25 0.45 50 54121-U
PTFE - 25 -10 25 1.00 50 54128-U
PTFE - 13 - 2 13 0.20 50 54131-U
PTFE - 13 - 4 13 0.45 50 54132-U
PTFE - 4 - 2 4 0.20 天然※ 100 54143-U
PTFE - 4 - 4 4 0.45 白/赤※ 100 54144-U
メンブレン材質 : ナイロン 直径(mm) 細孔径(μm) カラーコード 入数 CAT.NO.
N - 25 - 2 25 0.20 オレンジ 50 54122-U
N - 25 - 4 25 0.45 オレンジ 50 54123-U
N - 13 - 2 13 0.20 オレンジ 50 54133-U
N - 13 - 4 13 0.45 オレンジ 50 54134-U
N - 4 - 2 4 0.20 天然※ 100 54145-U
N - 4 - 4 4 0.45 天然※ 100 54146-U
メンブレン材質 : PVDF 直径(mm) 細孔径(μm) カラーコード 入数 CAT.NO.
PVDF - 25 - 2 25 0.20 50 54124-U
PVDF - 25 - 4 25 0.45 50 54125-U
PVDF - 13 - 2 13 0.20 50 54135-U
PVDF - 13 - 4 13 0.45 50 54136-U
※ カラーコードなし
back to top