Accessories
固相抽出関連製品
固相抽出チューブ 関連製品
【バキュームマニホールド関連】
5ポートバキュームマニホールド 標準型
5ポートバキュームマニホールド
標準型
CAT.NO. 57103-U
ディスポーザブルライナー
ディスポーザブルライナー
CAT.NO. 57059
ナス型フラスコ
ナス型フラスコ
CAT.NO. Z414484
バキュームマニホールドの利用により、コンディショニング、サンプルロード、洗浄及び溶出操作が簡単に行えます。
又、5ポートバキュームマニホールドは
溶媒受器として50mLナス型フラスコ(φ50mm)を5本設置することが可能です。
【Visiprep DL(ディスポーザブルライナー)型の特徴】
テフロン製ディスポーザブル・バルブライナー(右上写真)をバキュームマニホールドのバルブライナーに挿入して接続部や流路の汚染を防ぎます。 また、流量調節バルブが装備され回転させるだけで流量調節が可能です。
【Visiprep 標準型の特徴】
スクリューバルブで個別に流量調整が可能!
※5ポートのバキュームマニホールのガラス真空槽は弊社24ポートモデル(DL型:CAT.NO.57265、標準型:CAT.NO.57250-U)と共通です。
24ポートモデルをお持ちのお客様は、5ポートカバーをご購入いただければすぐに使用可能です。
製品名 CAT.NO.
Visiprep DL型バキュームマニホールド 5ポートカバー&ボトムプレート 57104-U
Visiprep 標準型バキュームマニホールド 5ポートカバー&ボトムプレート 57105-U
Visiprep DL型 5ポートバキュームマニホールド
(ガラス真空槽、真空計、バルブ、フラスコ設置用ボトムプレート付)
57101-U
Visiprep 標準型 5ポートバキュームマニホールド
(ガラス真空槽、真空計、バルブ、フラスコ設置用ボトムプレート付)
57103-U
50mL ナス型フラスコ(透明摺り、ジョイント部:24/40、1個) Z414484-1EA
50mL ナス型フラスコ(透明摺り、ジョイント部:24/40、12個) Z414484-12EA
テフロン製ディスポーザブルライナー(100本入) 57059
フラスコ設置用ボトムプレート お問い合わせ下さい
固相抽出チューブ 関連製品
【固相抽出チューブ用 インサーションツール】
固相抽出チューブ用 インサーションツール
☆充填剤やフリッツを、ポリプロピレン製固相抽出用チューブに充填・挿入・形成する際にご使用下さい。
製品名 CAT.NO.
1mLチューブ用インサーションツール 55217-U
3mLチューブ用インサーションツール 55218-U
6mLチューブ用インサーションツール 55219-U
12mLチューブ用インサーションツール 55221-U
20mL&60mLチューブ用インサーションツール 55224-U
キット(上記ツール5本) 55226-U
固相抽出チューブ 関連製品
【セライト(珪藻土)】
〈Celite 545AW〉
☆ 試薬グレードで酸による洗浄済みのクロマトグラフィーや実験室用の珪藻土となっております。
〈CAFA II(Celite Analytical Filter Acids)〉
☆ CAFA II は分析化学用に特別調整した超高純度の珪藻土です。
Celite中の不純物を除去する為に、数回洗浄を行い97.5%のSiO2を含む製品がCAFA(現在製造中止)、
CAFA II はそのCAFAの改良品であり、SiO2を98.7%含む高純度の製品となっております。
製品名 容量(g) CAT.NO.
CAFA II 100 11484-U
500 11485-U
1,000 11486-U
150,000 11487-U
Celite 545AW 454 20199-U
製品名 漏斗サイズ 充填材量(g) 入数 CAT.NO.
ブフナー漏斗充填済み 55mm×30mm 12.5 6 2047-U
70mm×40mm 25 6 2048-U
90mm×48mm 50 6 2049-U
110mm×66mm 100 3 2064-U
固相抽出チューブ 関連製品
【固相抽出用 充填剤】
スペルコ製固相抽出チューブに充填されている充填剤と同じものをバルク販売しております。
目的に適した充填剤で手法開発も可能です。
充填剤 形状 粒子径 表面積(m2/g) 容量(g) CAT.NO.
ENVI-Carb 顆粒状 37~125μm 100 50 57210-U
ENVI-Carb Ⅱ 100~140μm 100 お問い合わせください
ENVI-Carb C 149~177μm 10 10 10258
LC-NH2 破砕状 40μm 520 100 57205
PSA 真球状 50μm 500 100 52738-U
LC-Alumina-A 破砕状 50~250μm ND 100 57206
LC-Alumina-N 破砕状 50~250μm ND 100 57208
Envi-ChromP 80~160μm 920 50 57217
LC-SAX 破砕状 40μm 520 100 57203
DSC-18 破砕状 50μm 480 100 52600-U
DSC-Si 52651-U
DSC-NH2 57212-U
DSC-SAX 57214-U
DSC-SCX 57221-U
乾燥Flash シリカ 真球状 45~75μm 480 100 97728-U
乾燥Flash シリカ 1000 97729-U
乾燥Flash C18 100 97727-U
固相抽出チューブ 関連製品
【6mL用固相抽出カラム用リザーバー】
6mL用固相抽出カラム用リザーバー
〈本製品の特徴〉
  • 6mL PP製固相カートリッジに直接接続可能なリザーバーです。
  • コネクター類を一切必要としません。
  • ポリプロピレン製(写真左)とテフロン製(写真右)を用意させていただいております。
6mL用固相抽出カラム用リザーバー
製品名 入数 CAT.NO.
25mL ポリプロピレン製リザーバー 30 54258-U
25mL テフロン製リザーバー 3 54259-U
固相抽出チューブ 関連製品
【ポリプロピレン製固相抽出エンプティチューブ】
ポリプロピレン製固相抽出エンプティチューブ 充填剤の種類や量を変更した固相抽出カラムが必要な場合、下記エンプティチューブを用いて目的に応じたものを作成できます。
製品名 チューブサイズ(mm) 入数 CAT.NO.
容量 外径 内径 長さ
ポリプロピレン製チューブ
ポリエチレン製フリッツ2枚付属
1mL 7.8 5.7 57.8 108 57203
3mL 10.9 8.8 65.7 54 57204
6mL 14.6 12.7 69.1 30 57206
12mL 18.0 15.4 79.3 20 57176
20mL 22.8 20.2 87.8 20 57177
60mL 29.8 26.6 135.7 16 57178
ポリプロピレン製チューブ
ポリプロピレン製フリッツなし
1mL 7.8 5.7 57.8 108 57240-U
3mL 10.9 8.8 65.7 54 57241
6mL 14.6 12.7 69.1 30 57242
12mL 18.0 15.4 79.3 20 57129
20mL 22.8 20.2 87.8 12 57021
60mL 29.8 26.6 135.7 12 57022
【カートリッジアダプター】
カートリッジアダプター ☆固相抽出カラムの連結や、溶媒用リザーバー
(ポリプロピレン製固相抽出エンプティーチューブ)との接続にご使用下さい。
製品名仕様 入数 CAT.NO.
カートリッジアダプター 1,3,6mLポリプロピレン製固相抽出カラム用 12 57020-U
12,20,60mLポリプロピレン製固相抽出カラム用 6 57267