食品中の残留農薬
GCカラム
GCカラム SLB™-5ms
~これこそ真のMSグレードカラム!~
01_gc
弊社アナリティカル事業部では、一般分析、食品分析、環境分析及びGC/MSに最適な高性能キャピラリーカラム、SLB-5msを開発致しました。ポリマー架橋技術の向上により、
高い耐久性、熱安定性、再現性及び低ブリードを実現いたしました。
特徴
  • 優れた分解能と再現性
  • 優れたレスポンスとピーク対称性
  • 優れた耐久性
  • 低ブリードで微量分析に最適
ポジティブリスト制度対応カラムサイズ
製品名 液相 内径 長さ 膜厚 CAT.NO.
SLB-5ms 5%フェニル-メチルシリコン 0.25mm 30m 0.25μm 28471-U
【SLB-5ms による有機塩素系農薬の分析例 】 農薬及び半揮発性化合物
108成分一斉分析例(153KB PDF)
column:  SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 um (28471-U)
oven:  100 ℃ (2min.), 15 ℃/min, to 300 ℃ (5 min.)
inj.:  250 ℃
det.:  ECD, 300 ℃
carrier gas:  helium, 0.9 mL/min., constant flow
injection:  2.0uL, splitless (0.75 min.) 
liner:  4 mm I.D., single taper
Sample:  chlorinated pesticide standard (46845-U), diluted to 50 ppb in n-hexane
  1. 2,4,5,6-tetrachloro-
    m-xylene (surr.)
  2. α-BHC
  3. β-BHC
  4. γ-BHC
  5. δ-BHC
  6. Heptachlor
  7. Aldrin
  8. Heptachlor
    epoxide
  9. γ-Chlordane Endosulfan l
  1. α-Chlordane
  2. 4,4’-DDE
  3. Dieldrin
  4. Endrin
  1. 4,4’-DDD
  2. Endosulfan II
  3. Endrin aldehyde
  4. 4,4’-DDT
  5. Endosulfan sulfate
  6. Methoxychlor
  7. Endrin ketone
  8. Decachlorobiphenyl (surr.)
07_gc_graph