|
HPLCカラム Ascentis
~Surprise!驚きをあなたに~
|
 |
弊社LCカラムAscrntis(アセンティス)は、最高レベルの充填剤表面修飾技術を駆使し、優れた化学結合 技術、革新的なエンドキャップ技術、そして世界で最も優れたシリカゲル充填剤を用いて作られたカラムです。最先端の技術が詰まったこのカラムであなたに最高のパフォーマンスをご提供いたします。
 |
Ascentis C18 |
 |
|
特徴
- 最強の耐久性
- 豊富な選択性
- 高い再現性
- 強力な保持力
- LC/MSに対応した低ブリード設計
|
| 粒子形状 |
真球状 |
| 金属含有量 |
<5ppm |
| 粒子サイズ |
3μm、5μm、10μm |
| ポアサイズ |
100Å |
| 比表面積 |
450m2/g |
| USP Code |
L1 |
| 化学結合相 |
特殊処理 |
| エンドキャップ |
Octadecyl group |
| カーボン含有量 |
25% |
| 使用可能pH範囲 |
2 ‐ 8 |
| 最高使用温度 |
<70℃ |
|
ポジティブリスト制度対応カラムサイズ
| 製品名 |
固定相 |
粒径 |
内径 |
長さ |
CAT.NO. |
| Ascentis C18 |
オクタデシルシリル化 シリカゲル |
3μm |
3.0mm |
100mm |
581308-U |
| 3.0mm |
150mm |
お問い合わせください |
| 2.1mm |
150mm |
581302-U |
| 5μm |
4.6mm |
250mm |
581325-U |
【 Ascentis C18による農薬214成分の分析例 】
| Column : |
Ascentis C18, 2.1mmID X 50mm(3μm) |
| mobile phase : |
A ; 2mM ammonium formate |
| |
B ; methanol |
| |
Min 0 3 6 12 15.1 20 |
| |
B% 1 70 70 99 99 1 |
| |
|
| flow late: |
0.2mL/min |
| temp : |
40℃ |
| Det. : |
Agilent 1100/API 3000 Turbo Spray |
| sample : |
100ppb,5μL |
| No |
Pesticides (English) |
Posi Meth No |
Q1 |
Q3 |
|
No |
Pesticides (English) |
Posi Meth No |
Q1 |
Q3 |
| 3rd |
|
214 |
|
|
|
3rd |
|
214 |
|
|
| 97 |
ethoxyquin |
1 |
218.3 |
174.1 |
|
1023 |
diclomezine |
108 |
255.1 |
159.1 |
| 144 |
carbaryl (NAC) |
2 |
202.2 |
145 |
|
35 |
acetamiprid |
109 |
223.1 |
126.2 |
| 195 |
chlorfenapyr |
3 |
407.1 |
117 |
|
37 |
acephate |
110 |
184.1 |
142.95 |
| 208 |
chloroneb |
4 |
207.3 |
191.1 |
|
152 |
quizalofop ethyl |
111 |
373.1 |
298.95 |
| 240 |
dichlofluanid |
5 |
333.1 |
223.8 |
|
200 |
chlorpropham |
112 |
214.1 |
172 |
| 246 |
dichlorvos |
6 |
221.1 |
127 |
|
221 |
cyanazine |
113 |
241.1 |
213.95 |
| 250 |
dicofol |
7 |
371.1 |
339.1 |
|
287 |
dimethipin |
114 |
211.1 |
137 |
| 289 |
dimethenamid |
8 |
276.059 |
243.95 |
|
394 |
trichlorfon |
115 |
257 |
108.9 |
| 382 |
terbufos |
9 |
289.2 |
103.1 |
|
563 |
flufenoxuron |
116 |
489.2 |
158 |
| 516 |
fenthion |
10 |
279.1 |
246.95 |
|
1006 |
inabenfide |
117 |
339.3 |
320.95 |
| 655 |
myclobutanil |
11 |
289.1 |
228 |
|
1064 |
lenacil |
118 |
235.2 |
153.1 |
| 683 |
methoprene |
12 |
311.3 |
279.1 |
|
2002 |
amitrole |
119 |
85.1 |
43.1 |
| 1011 |
edifenphos |
13 |
311.1 |
77 |
|
2007 |
captafol |
120 |
373.1 |
299.05 |
| 1027 |
cinmethylin |
14 |
275.3 |
105.1 |
|
2035 |
salithion |
121 |
216.1 |
157.9 |
| 1036 |
trichlamide |
15 |
340.1 |
121 |
|
159 |
captan |
122 |
301.6 |
258.8 |
| 1053 |
butylate |
16 |
218.2 |
57 |
|
160 |
quinclorac |
123 |
242 |
223.95 |
| 1056 |
prothiofos |
17 |
345 |
241.1 |
|
161 |
quintozene(PCNB) |
124 |
295.2 |
234.9 |
| 96 |
etoxazole |
18 |
360.2 |
140.9 |
|
342 |
terbacil |
125 |
217.1 |
160.95 |
| 102 |
ethoprophos |
19 |
243.1 |
131 |
|
492 |
pirimicarb |
126 |
239 |
182.05 |
| 293 |
cymoxanil |
20 |
216.2 |
128 |
|
670 |
methamidophos |
127 |
142 |
94.05 |
| 343 |
diazinon |
21 |
305.2 |
107.3 |
|
686 |
metribuzin |
128 |
215.2 |
187.1 |
| 361 |
aldrin |
22 |
366 |
148.05 |
|
1017 |
quinalphos |
129 |
299.2 |
163.2 |
| 401 |
triflumizole |
23 |
347.2 |
279 |
|
1044 |
pyrazoxyfen |
130 |
403.1 |
90.95 |
| 451 |
parathion methyl |
24 |
266.2 |
91.1 |
|
1057 |
propamocarb |
131 |
189.3 |
102 |
| 484 |
pyraflufen ethyl |
25 |
413.2 |
338.9 |
|
164 |
glyphosate |
132 |
170.2 |
93.1 |
| 487 |
pyridaben |
26 |
365.2 |
309 |
|
165 |
glufosinate |
133 |
182.2 |
135.9 |
| 555 |
flusilazole |
27 |
316.1 |
246.95 |
|
167 |
clethodim |
134 |
360.1 |
164.1 |
| 620 |
penconazol |
28 |
284.1 |
70.2 |
|
249 |
diquat |
135 |
183 |
157 |
| 621 |
pencycuron |
29 |
330.2 |
124.95 |
|
283 |
simazine |
136 |
202.1 |
132 |
| 629 |
bendiocarb |
30 |
224.1 |
165.9 |
|
355 |
thiobencarb |
137 |
258.1 |
125.1 |
| 1004 |
isoprocarb |
31 |
194.3 |
94.95 |
|
366 |
desmedipham |
138 |
318.2 |
182.1 |
| 1009 |
esprocarb |
32 |
266.1 |
90.95 |
|
387 |
triadimenol |
139 |
296.3 |
279 |
| 1055 |
pretilachlor |
33 |
313 |
253.05 |
|
449 |
paraquat |
140 |
93 |
171 |
| 1061 |
mefenacet |
34 |
299.1 |
147.95 |
|
462 |
bioresmethrin |
141 |
339.3 |
171 |
| 50 |
alachlor |
35 |
270.2 |
237.95 |
|
473 |
bifenthrin |
142 |
440.3 |
181.1 |
| 70 |
isofenphos |
36 |
346.069 |
287 |
|
1026 |
simetryne |
143 |
214.2 |
124.1 |
| 158 |
chinomethionat |
37 |
235 |
207.1 |
|
2028 |
methiocarb |
144 |
226.1 |
169.2 |
| 166 |
kresoxim methyl |
38 |
314.2 |
267 |
|
66 |
isoxathion |
145 |
314.1 |
105.2 |
| 193 |
chlorpyrifos |
39 |
352 |
97 |
|
75 |
iprobenfos (IBP) |
146 |
289.2 |
204.9 |
| 280 |
cypermethrin |
40 |
416.2 |
191 |
|
92 |
ethion |
147 |
385 |
198.9 |
| 368 |
tetraconazole |
41 |
371.9 |
339.7 |
|
265 |
diphenamid |
148 |
240.2 |
134.1 |
| 370 |
tebuconazole |
42 |
308.2 |
70 |
|
329 |
sethoxydim |
149 |
328.3 |
282.2 |
| 480 |
pyraclofos |
43 |
361.1 |
257 |
|
528 |
fthalide |
150 |
273 |
181.1 |
| 512 |
fenobucarb |
44 |
208.2 |
95.2 |
|
584 |
propaphos |
151 |
305.2 |
220.9 |
| 608 |
hexaconazole |
45 |
314.2 |
69.95 |
|
586 |
propargite(BPPS) |
152 |
351.2 |
231.1 |
| 619 |
permethrin |
46 |
391.1 |
355.2 |
|
2010 |
chloropropylate |
153 |
356.2 |
321.2 |
| 652 |
marathion |
47 |
331.2 |
127.1 |
|
2011 |
cyanofenphos(CYP) |
154 |
304.2 |
275.9 |
| 1013 |
etrimfos |
48 |
293 |
125.2 |
|
2020 |
ethyl thiomethone |
155 |
275.1 |
89 |
| 1043 |
bifenox |
49 |
342.1 |
309.9 |
|
20 |
XMC |
156 |
180.2 |
123 |
| 1046 |
pyributicarb |
50 |
331.2 |
180.9 |
|
24 |
azaconazole |
157 |
300.1 |
158.9 |
| 1050 |
fensulfothion |
51 |
309.2 |
280.9 |
|
36 |
acetochlor |
158 |
270.2 |
223.9 |
| 14 |
EPTC |
52 |
190.3 |
128.2 |
|
39 |
atrazine |
159 |
216.2 |
174 |
| 263 |
cyhalothrin |
53 |
450 |
224.9 |
|
48 |
ametryn |
160 |
228.2 |
186 |
| 274 |
diflufenican |
54 |
395.1 |
265.95 |
|
57 |
allethrin |
161 |
303.3 |
123.1 |
| 279 |
cyprodinil |
55 |
226.2 |
93.1 |
|
62 |
isazophos |
162 |
314.1 |
162 |
| 379 |
deltamethrin |
56 |
506.1 |
280.75 |
|
101 |
ethofumesate |
163 |
287.1 |
121.2 |
| 403 |
trifluralin |
57 |
336.2 |
201.9 |
|
118 |
oxadiazon |
164 |
345.1 |
303 |
| 467 |
bitertanol |
58 |
338.2 |
269 |
|
119 |
oxadixyl |
165 |
279.2 |
219.2 |
| 506 |
fenitrothion (MEP) |
59 |
278.1 |
245.9 |
|
127 |
oxyfluorfen |
166 |
362 |
315.9 |
| 518 |
phenthoate |
60 |
321.1 |
246.8 |
|
145 |
carfentrazone ethyl |
167 |
412.1 |
346 |
| 587 |
propiconazole |
61 |
342.1 |
159.1 |
|
151 |
carbofuran |
168 |
222.3 |
165.1 |
| 1002 |
EPN |
62 |
324.2 |
296.1 |
|
157 |
quinoclamine |
169 |
208.1 |
105.1 |
| 1012 |
etobenzanid |
63 |
340.2 |
179 |
|
182 |
clomazone |
170 |
240.1 |
125.1 |
| 1020 |
diethofencarb |
64 |
268.159 |
226.05 |
|
194 |
chlorpyrifos methyl |
171 |
323.8 |
124.9 |
| 1039 |
tolclofos methyl |
65 |
301.1 |
124.95 |
|
223 |
cyanophos |
172 |
244 |
125 |
| 1052 |
butachlor |
66 |
312.132 |
237.95 |
|
243 |
diclofop methyl |
173 |
341.1 |
280.9 |
| 140 |
cadusafos |
67 |
271 |
158.95 |
|
286 |
dimethametryn |
174 |
256.1 |
186 |
| 361-1 |
dieldrin |
68 |
380.3 |
363.2 |
|
80 |
imazamethabenz methyl ester |
175 |
289.2 |
144.1 |
| 494 |
pirimiphos methyl |
69 |
306.2 |
247 |
|
292 |
dimepiperate |
176 |
264.2 |
146 |
| 505 |
fenarimol |
70 |
331.2 |
268.1 |
|
363 |
tecnazene |
177 |
279.2 |
205 |
| 523 |
fenpropathrin |
71 |
350.3 |
151 |
|
367 |
tetrachlorvinphos |
178 |
367 |
126.9 |
| 554 |
flucythrinate |
72 |
469.2 |
412.2 |
|
369 |
tetradifon |
179 |
356 |
159 |
| 558 |
flutolanil |
73 |
324.2 |
262.1 |
|
388 |
triadimefon |
180 |
294.1 |
197.2 |
| 561 |
fluvalinate |
74 |
503.136 |
208.05 |
|
391 |
triallate |
181 |
306.1 |
145 |
| 575 |
prochloraz |
75 |
376 |
307.95 |
|
399 |
tribuphos |
182 |
315.2 |
168.9 |
| 576 |
procymidone |
76 |
284.1 |
256.1 |
|
404 |
trifloxystrobin |
183 |
409.3 |
186 |
| 631 |
pendimethalin |
77 |
282.072 |
211.95 |
|
|
tolfenpyrad |
184 |
384.2 |
197.1 |
| 635 |
phosalone |
78 |
368 |
182.1 |
|
421 |
napropamide |
185 |
272.2 |
171 |
| 1025 |
dimethylvinphos(E) |
79 |
331.1 |
127.05 |
|
432 |
nitrothal isopropyl |
186 |
296.1 |
212.1 |
| 1045 |
pyrifenox(E) |
80 |
295.2 |
93.2 |
|
440 |
norflurazon |
187 |
304.1 |
284.1 |
| 82 |
imazalil |
81 |
297.2 |
158.9 |
|
462 |
bioallethrin |
188 |
303.2 |
135.1 |
| 89 |
uniconazole P |
82 |
292.3 |
70.1 |
|
476 |
piperophos |
189 |
354.2 |
255 |
| 100 |
ethofenprox |
83 |
394.3 |
359.1 |
|
486 |
pyridafenthion |
190 |
341.1 |
189.2 |
| 268 |
difenoconazole |
84 |
406.2 |
251.1 |
|
499 |
vinclozolin |
191 |
287.1 |
167.1 |
| 272 |
cyfluthrin |
85 |
434.2 |
190.9 |
|
504 |
fenamiphos |
192 |
304.2 |
217.1 |
| 373 |
tebufenpyrad |
86 |
334.2 |
145.25 |
|
510 |
fenothiocarb |
193 |
254.1 |
160.2 |
| 379-1 |
tralomethrin |
87 |
683 |
440.7 |
|
521 |
fenbuconazole |
194 |
337.1 |
125.1 |
| 446 |
paclobutrazole |
88 |
294.3 |
70.1 |
|
524 |
fenpropimorph |
195 |
304.3 |
147.2 |
| 450 |
parathion |
89 |
292.2 |
236 |
|
534 |
bupirimate |
196 |
317.2 |
166.2 |
| 519 |
fenvalerate |
90 |
437.2 |
167 |
|
535 |
buprofezin |
197 |
306.2 |
201.2 |
| 530 |
butamifos |
91 |
333.2 |
180.2 |
|
541 |
flamprop methyl |
198 |
336.1 |
105.1 |
| 647 |
folpet |
92 |
297.3 |
239.2 |
|
545 |
fluacrypyrim |
199 |
427.1 |
205.2 |
| 685 |
metolachlor |
93 |
284.2 |
252 |
|
559 |
flutriafol |
200 |
302.1 |
123 |
| 1019 |
chlorobenzilate |
94 |
325.1 |
292.8 |
|
567 |
flumioxazin |
201 |
355.1 |
327.2 |
| 1024 |
cyhalofop butyl |
95 |
358.2 |
256.2 |
|
568 |
flumiclorac pentyl |
202 |
441.1 |
308.1 |
| 46 |
amitraz |
96 |
293.2 |
232.9 |
|
581 |
propachlor |
203 |
212.1 |
170.1 |
| 54 |
aldicarb |
97 |
208.2 |
116.1 |
|
583 |
propanil |
204 |
218.2 |
162.1 |
| 73 |
iprodione |
98 |
347.1 |
245.1 |
|
588 |
propyzamide |
205 |
256 |
190.1 |
| 121 |
oxamyl |
99 |
237 |
72 |
|
589 |
profenofos |
206 |
375 |
304.9 |
| 180 |
clofentezine |
100 |
303.2 |
137.9 |
|
594 |
propoxur |
207 |
210.1 |
111.1 |
| 276 |
diflubenzuron |
101 |
311.1 |
158.1 |
|
598 |
prometryn |
208 |
242.1 |
158.2 |
| 448 |
vamidothion |
102 |
288.1 |
146 |
|
601 |
bromobutide |
209 |
312.1 |
194 |
| 520 |
fenpyroximate |
103 |
422.213 |
366.05 |
|
602 |
bromopropylate |
210 |
446 |
410.8 |
| 625 |
bensulfuron methyl |
104 |
411.2 |
149.2 |
|
603 |
bromophos |
211 |
366.9 |
125.1 |
| 634 |
phoxim |
105 |
299.2 |
77.1 |
|
609 |
hexazinone |
212 |
253.1 |
171.2 |
| 669 |
methabenzthiazuron |
106 |
222.045 |
165.05 |
|
614 |
benalaxyl |
213 |
326.3 |
148.2 |
| 1010 |
ethiofencarb |
107 |
226.2 |
107.1 |
|
615 |
benoxacor |
214 |
259.9 |
149.2 |
|