食品中の残留農薬
残留農薬用チューブ
03_spe
固相抽出(SPE)チューブ
~前処理、色素除去等~
ポジティブリスト制度に用いられるオクタデシルシリル化シリカゲルや色素除去に効果的なグラファイトカーボンをはじめ、各種充填剤を取り揃えております。
ポジティブリスト制度の測定で用いられる固相抽出チューブをリストアップいたしました。
製品名 充填剤 仕様 入数 CAT.NO.
Discovery DSC-18 
オクタデシルシリル化シリカゲル
(ポリメリック) 
500mg/3mL 54 52603-U
500mg/6mL 30 52604-U
1000mg/6mL 30 52606-U
Discovery DSC-18Lt 
オクタデシルシリル化シリカゲル
(モノメリック) 
500mg/3mL 54 52613-U
500mg/6mL 30 52615-U
1000mg/6mL 30 52616-U
ENVI-Carb/LC-NH2
 グラファイトカーボン/
アミノプロピルシリル化シリカゲル 
500/500/6mL 30 54035-U
500/500/6mL 300 54024-U
500/500/20mL 20 54216-U
500/500/20mL 200 54096-U
Discovery DSC-Si 
 シリカゲル  500mg/3mL 54 52654-U
500mg/6mL 30 52655-U
1000mg/6mL 30 52656-U
スペルクリン PSA
エチレンジアミン-N-プロピル
シリル化シリカゲル
500mg/6mL 30 52579-U
スペルクリン LC-Florisil
合成ケイ酸マグネシウム 1000mg/6mL 30 57057
2000mg/12mL 20 57115
フロリジルPR
合成ケイ酸マグネシウム 60/100メッシュ 900mL 20280-U
ENVI-Carb単層式チューブ
~色素除去ならこれで決まり~
“ENVI-Carb”と“ENVI-Carb C”は表面積が異なり、前者は100m2/g 、後者は10m2/g で、表面積の大きいENVI-Carbの方が強い保持能力を持っております。
他の充填剤の単層式チューブをコネクターで組み合わせることも可能です。
ENVI-Carbで色素を除去!
製品名 充填剤 仕様 入数 CAT.NO.
スペルクリンENVI-Carb   
120/400
mesh100m2/g
ノンポーラス   
100mg/1mL 108 57109-U
250mg/3mL 54 57088
250mg/6mL 30 57092
500mg/6mL 30 57094
1000mg/12mL 20 57127-U
2000mg/12mL 20 57128
5000mg/20mL 20 57129
10000mg/60mL 16 57130
スペルクリンENVI-Carb C 
80/100mesh
10m2/g
ノンポーラス
100mg/1mL 108 54052-U
1000mg/12mL  20 57149
back to top
ENVI-Carb多層式チューブ
~色素除去ならこれで決まり~
ENVI-Carbと他の充填剤を充填した多層式固相抽出チューブを用意しております。
“ENVI-Carb”と“ENVI-CarbII”は、粒子径分布幅が異なります。ENVI-Carb120/400meshENVI-CarbII100/140mesh で、ENVI-CarbIIは粒子が大きく、これにより通液速度が改善されました。現在、ENVI-CarbIIはPSAとの組み合わせのみの販売です。また、PSAは他社製品(破砕状)とは異なり真球状シリカを使用しております。真球状を採用したことにより、優れた再現性、高いイオン交換量、そして低ブリードを実現させました。ENVI-Carb/NH2には異なるチューブサイズや充填剤量の製品がございます。
下記以外の組み合わせをご要望の方は弊社アナリティカル事業部までお問い合わせください。
製品名 仕様 入数 CAT.NO.
スペルクリン
ENVI-Carb/NH2
500mg/500mg/3mL 20 54332-U
500mg/500mg/6mL 30 54035-U
500mg/500mg/6mL 300 54024-U
500mg/500mg/20mL 20 54216-U
500mg/500mg/20mL 200 54096-U
1000mg/500mg/6mL 30 54117-U
1000mg/500mg/12mL 20 54118-U
スペルクリン
ENVI-Carb/NH2/Silica
500mg/400mg/600mg/12mL 20 54034-U
500mg/400mg/600mg/20mL 20 54036-U
スペルクリン
ENVI-CarbII/PSA  
500mg/300mg/6mL 30 55119-U
500mg/500mg/6mL 30 54067-U
500mg/500mg/20mL 20 54217-U
300mg/600mg/6mL 30 54058-U
スペルクリン
SAX/PSA
250mg/250mg/6mL 30 52576-U
500mg/500mg/6mL 30 52577-U
スペルクリン
ENVI-CarbII/SAX/PSA
500mg/500mg/500mg/12mL  20 52574-U
back to top