Sigma-Aldrich
Japan > アナリティカル / クロマトグラフィー > サンプル前処理&精製 > ピペット チップ
サンプル前処理&精製
ピペット チップ
Supel™-Tips
微量サンプル‐濃縮/精製用
Supelco のSupel-Tipsは複雑なマトリックス中の生物分子の精製、抽出、濃縮のための便利なツールです。 質量分析やクロマトグラフィーを用いた分析や同定において、フェムトモルやピコモルの目的サンプルを精製や濃縮するために設計されています。 このチップ末端にはクロマトグラフィー用吸着剤を独自の接着剤で固定しています。 この吸着剤はサンプルマトリクスから目的成分を吸着する固相抽出媒体として働き、チップ中で目的成分を濃縮や脱塩を行い分析用に精製して溶出します。
  • Supel-Tips Zr :リン酸化ペプチド分析用の濃縮/精製
  • Supel-Tips Ti :リン酸化ペプチド分析用の濃縮/精製
  • Supel-Tips C18 :タンパク質、ペプチド分析用の濃縮/精製
  • Supel-Tips Carbon :オリゴ糖、糖タンパク質分析用の濃縮/精製
  • 無償サンプル提供中! (47KB PDF) (1研究室1回限り、先着50研究室)
tip
Supel-Tips Zr, Supel-Tips Ti
ジルコニア-シリカゲル, チタニア-シリカゲル充填剤
アプリケーション例 : リン酸化ペプチド分析用の濃縮/精製
特長
  • 優れた回収率と再現性
  • ペプチド分析に適したハイキャパシティー
  • 特許取得の充填剤と接着剤
仕様
  • ピペット チップ : 10 μL , ポリプロピレン
  • 充填剤 : ジルコニア-シリカゲル,チタニア-シリカゲル
  • 粒径 : 50 - 60 μm
  • ポアサイズ : 300 Å
リン酸化ペプチド同定例 :
牛カゼイン,一リン酸化ペプチド
[M+H]+Monoisotopic(2061)
Analysis
(by MS+MS/MS)
Confidence Index
%
Supel-Tips Zr 100
Supel-Tips Ti 100
品名 入数 CAT.NO.
Supel-Tips Zr 96本 54266-U
Product Information (106KB PDF)
Supel-Tips Ti 96本 54263-U
Product Information (108KB PDF)
G004395
back to top
Supel-Tips C18
アプリケーション例 : タンパク質、ペプチド分析用の濃縮/精製
特長
  • 優れた回収率と再現性
  • ペプチド分析に適したハイキャパシティー
仕様
  • ピペット チップ:10 μL , ポリプロピレン
  • 充填剤:C18 結合 シリカゲル
  • 粒径:50-60 μm
  • ポアサイズ:200 Å
ペプチドの回収例
 Peptide (M+H)+
Monoisotopic
Recovery
by HPLC (%)
Insulin, Chain B, Oxidized 3494 89
β-Amyloid 1446 100
Bradykinin, Fragment 1-7 757 78
品名 入数 CAT.NO.
Supel-Tips C18 96本 TPSC18-96EA
  960本 TPSC18-960EA
Product Information (104KB PDF)
tip_c18
back to top
Supel-Tips Carbon
アプリケーション例 : オリゴ糖、糖タンパク質分析用の濃縮/精製
特長
  • ハイキャパシティー
    1. Maltahexose: 10.2 μg
    2. Glycopeptides (mol. wt. : 1300 _ 3500) : >10 μg
  • 0.5-10 μgの大容量サンプルに対応
  • 迅速な検体処理
仕様
  • ピペット チップ:10 μL , ポリプロピレン
  • 充填剤:高純度グラファイトカーボン
  • 粒径: 50-60 μm
  • ポアサイズ:175 Å
品名 入数 CAT.NO.
Supel-Tips Carbon 96本 54227-U
Product Information (107KB PDF)
tip_carbon