サンプル前処理&精製
樹脂とクロマト用担体
P000616 P000621
樹脂物性値
製品一覧
樹脂とクロマト担体(米国サイト)
吸着系樹脂物性値
樹脂 ポリマーの種類 ポアー
容積
(mL/g)
湿潤
密度
(g/mL)
骨格
密度
(g/mL)
平均
表面積
(m2/g)
平均
ポアー径
(Å)
メッシュ
サイズ
トルエン中
膨潤度(%)
Amberlite™ / Amberchrom™ 吸着剤
XAD-2 スチレン系ポリマー 0.58 1.02 1.08 300 90 20-60mesh -
XAD-4 スチレン系ポリマー 0.98 1.02 1.08 725 40 20-60mesh -
XAD-7HP アクリルエステルポリマー 1.14 1.05 1.24 450 90 20-60mesh -
XAD-16 スチレン系ポリマー 1.82 1.02 1.08 800 100 20-60mesh -
XAD-16HP スチレン系ポリマー 1.82 1.02 1.08 800 100 20-60mesh -
XAD-1180 スチレン系ポリマー 1.68 1.01 1.04 500 300 20-60mesh -
CG-71m1 ポリメタクリレート 1.17 - 1.28 500 250 50-100μm -
CG-71c1 ポリメタクリレート 1.17 - 1.28 500 250 80-160μm -
CG-161m1 スチレン系ポリマー 1.45 - 1.08 900 150 50-100μm -
CG-161c1 スチレン系ポリマー 1.45 - 1.08 900 150 80-160μm -
CG-300s1 スチレン系ポリマー 1.66 - 1.08 700 300 20-50μm -
CG-300m1 スチレン系ポリマー 1.66 - 1.08 700 300 50-100μm -
CG-300c1 スチレン系ポリマー 1.66 - 1.08 700 300 80-160μm -
CG-1000s1 スチレン系ポリマー 1.66 - 1.08 250 1000 20-50μm -
Diaion®/ MCI GEL®/ Sepabeads® 吸着剤
HP20 スチレン系ポリマー 1.3 1.01 - 600 520 20-60mesh 314
HP20S スチレン系ポリマー 1.3 1.01 - 600 520 150-300μm 314
HP20SS スチレン系ポリマー 1.3 1.01 - 600 520 63-150μm 314
SP20SS スチレン系ポリマー 1.3 1.01 - 600 520 63-75μm 314
SP70 スチレン系ポリマー 1.1 1.01 - 800 140 50-60mesh -
SP825L スチレン系ポリマー 1.4 1.01 - 1000 114 20-60mesh 195
SP850 スチレン系ポリマー 1.2 1.01 - 1000 76 20-60mesh 195
HP2MG ポリメタクリレート 1.2 1.09 - 470 340 20-60mesh 4
SP207 臭素化スチレンポリマー 1.1 1.18 - 630 210 20-60mesh 186
CHP20P2 スチレン系ポリマー 1.3 1.01 - 600 450 75-150μm -
Dowex® 吸着剤
Styrene-DVB スチレン系ポリマー3 - - - - - 18-100mesh -
Styrene-DVB スチレン系ポリマー3 - - - - - 18-50mesh -
L-285 官能基導入ポリマー** - - 1.04 800 25 20-50mesh -
L-323 スチレン系ポリマー 1.18 - 1.04 650 100 16-50mesh -
L-493 スチレン系ポリマー 1.16 - - 1100 46 20-50mesh -
V-493 スチレン系ポリマー 1.16 - - 1100 46 20-50mesh -
V-502 スチレン系ポリマー 0.94 - 0.4 1080 34 1500μm -
V-503 スチレン系ポリマー 0.94 - 0.34 1000 34 1.0mm -
SD-2 アミノ化樹脂 - - - 800 50 18-50mesh -
Duolite® 吸着剤
XAD-761 メチロール樹脂 0.43 1.11 1.24 300 600 16-50mesh -
Supelite™ and Supelpak™ 吸着剤
Supelite DAX-8 アクリルエステル 0.79 1.09 1.23 160 225 40-60mesh -
Supelpak-2 スチレン系ポリマー 0.65 1.02 1.07 300 90 20-60mesh -
Supelpak-2B スチレン系ポリマー 0.65 1.02 1.07 300 90 20-60mesh -
Supelpak-2SV スチレン系ポリマー 0.65 1.02 1.07 300 90 20-60mesh -
Serdolit® 吸着剤
Serdolit I スチレン系ポリマー 0.6 - - 250 250 0.1-0.2mm
or 0.3-1.0mm
-
Serdolit II スチレン系ポリマー - - - 450 250 0.2-0.4mm -
Serdolit III スチレン系ポリマー - - - 1000 200 0.3-1.0mm -
1 Amberchrom(20% エタノール水中に懸濁)
2 MCI GEL
3 官能基が導入されていない、これらのステレン系ポリマーの物性値は、表中に示されておりません。
4 膨潤度%:メタノール中 26%;アセトン中 32%.
5 膨潤度%:メタノール中 16%;アセトン中 15%;イソプロピルアルコール中 17%;酢酸ブチル中 17%.
6 膨潤度%:メタノール中 15%;アセトン中 15%;イソプロピルアルコール中 17%;酢酸ブチル中 18%.
スチレン系ポリマーのベンゼン環に臭素官能基を導入したもの
** スチレン系ポリマーのクロロメチル化部をジメチルアミン官能基で修飾したもの
粒子径単位換算表
メッシュ ミクロン インチ 
20 841 0.0331
25 707 0.0278
30 595 0.0234
35 500 0.0197
40 420 0.0165
45 354 0.0139
50 297 0.0117
60 250 0.0098
70 210 0.0083
80 177 0.0070
100 149 0.0059
120 125 0.0049
140 105 0.0041
170 88 0.0035
200 74 0.0029
230 63 0.0025
270 53 0.0021
325 44 0.0017
400 37 0.0015
製品一覧:吸着系樹脂 (95KB PDF)
back to top
ポリスチレン系強アニオン交換樹脂(Type I、Type II)物性値
イオン交換体 架橋度
(%)
Matrix1 メッシュ
サイズ
イオン
水分
(約%)
最高使用
温度(°C)2
Total
イオン交換容量
pH
使用範囲
meq/mL meq/g
Amberlite® 強アニオン交換体、Type I(4 級アンモニウム) 
IRA-900 Cl - Mr 16-50 Cl 60 60/77 1.0 4.2 0-14
IRA-958 Cl - Mr 16-50 Cl 69 38/77 0.80 4.1 0-14
IRA-400 Cl 8 G 16-50 Cl 45 60/77 1.4 3.8 0-14
IRA-400 OH 8 G 16-50 OH 45 60/77 1.2 4.0 0-14
IRA-402 Cl 6 G 16-50 Cl 53 60/77 1.2 4.1 0-14
IRA-458 Cl - G 16-50 Cl 58 38/60 1.2 4.4 0-14
4200(Cl)3 - G 625μm Cl 53 50 1.2 3.7 0-14
IRN78 8 G 16-50 OH ≦60 60 1.1 4.0 0-14
A26 - Mr 16-45 OH 69 60/90 0.95 4.2 0-14
9006 - Mr 20-50 OH 64 - 0.8 - 0-14
Diaion® 強アニオン交換体、Type I(4 級アルキルアンモニウム)
HPA25 - HP 20-60 Cl 63 60/80 0.5 2.2 0-14
NSA100 - G 16-50 Cl 41 60/80 1.3 3.4 0-14
PA306S 3 P 40-100 Cl 71 60/80 0.8 4.3 0-14
PA308 4 P 16-50 Cl 62 60/80 1.0 3.8 0-14
PA312 6 P 16-50 Cl 52 60/80 1.2 3.7 0-14
PA316 8 P 16-50 Cl 47 60/80 1.3 3.6 0-14
SA10A - G 16-50 Cl 45 60/80 1.3 3.5 0-14
SA11A - G 16-50 Cl 60 60/80 0.85 2.6 0-14
SA12A - G 16-50 Cl 52 60/80 1.3 4.0 0-14
Dowex® 強アニオン交換体、Type I(トリメチルベンジルアンモニウム)
1x2 2 G 16-100 Cl 75 66/99 0.7 4.2 0-14
1x2 2 G 50-100 Cl 70 66/99 0.7 3.5 0-14
1x2 2 G 100-200 Cl 75 66/99 0.6 3.5 0-14
1x2 2 G 200-400 Cl 75 66/99 0.6 3.5 0-14
1x4 4 G 20-50 Cl ≧50 66/99 1.0 3.5 0-14
1x4 4 G 50-100 Cl ≧50 66/99 1.0 3.5 0-14
1x4 4 G 100-200 Cl 59 66/99 1.0 3.5 0-14
1x4 4 G 200-400 Cl 59 66/99 1.0 3.5 0-14
1x8 8 G 50-100 Cl 46 66/99 1.2 3.5 0-14
1x8 8 G 100-200 Cl 42 66/99 1.2 3.5 0-14
1x8 8 G 200-400 Cl 42 66/99 1.2 3.5 0-14
115 - G 640μm Cl 52 60 1.2 3.6 0-14
550A6 - G 550μm OH 47(Cl) 60 1.2 3.4 0-14
550A UPW6 - G 550μm OH 47(Cl) 60 1.2 3.4 0-14
MSA5 - Mp 640μm Cl 60 60/99 1.0 4.0 0-14
SBR-C 8 G 16-45 Cl 46 66/99 1.4 3.7 0-14
SBR LC NG 8 G 16-50 OH ≦60 60 1.1 - 0-14
SBR-P-C 8 G 16-45 OH 54 66/99 1.2 4.0 0-14
21K - G 16-30 Cl 54 60/100 1.2 3.8 0-14
A5 - G 610μm OH 66 60/100 1.0 - 0-14
A5 - G 575μm Cl 57 60 1.2 4.0 0-14
21K XLT - G 16-20 Cl 55 60/100 1.2 3.8 0-14
Lewait® 強アニオン交換樹脂、Type Ⅰ(4級アンモニウム) 
MonoPlus M800 - G 600μm Cl 50-60 70 1.4 - 0-14
MonoPlus MP500 - G 620μm Cl 60-65 70 1.1 - 0.-14
MonoPlus M500 - G 600μm Cl 50-60 70 1.3 - 0-14
MP-64 - Mp 600μm Cl 61-66 70 1.3 - 0-14
Amberlite 強アニオン交換体、Type II(ジメチルエタノールアミン)
IRA-910 Cl - Mr 16-50 Cl 52 40/77 1.0 3.8 0-14
IRA-410 Cl - G 20-50 Cl 42 40/77 1.4 3.4 0-14
Diaion 強アニオン交換体、Type II(4 級アルキルアルカノールアミン)
PA408 4 P 16-50 Cl 59 40/60 0.9 3.0 0-14
PA412 6 P 16-50 Cl 49 40/60 1.1 3.2 0-14
PA418 9 P 16-50 Cl 41 40/60 1.3 3.2 0-14
SA20A - G 16-50 Cl 42 40/60 1.3 3.2 0-14
SA21A - G 16-50 Cl 60 40/60 0.8 3.1 0-14
Dowex 強アニオン交換体、Type II(ジメチルエタノールベンジルアンモニウム) 
2x8 8 G 50-100 Cl <38 66/99 1.2 - 0-14
2x8 8 G 100-200 Cl 37 66/99 1.2 - 0-14
2x8 8 G 200-400 Cl 37 66/99 1.2 - 0-14
22 - Mp 16-50 Cl 52 46 1.2 - 0-14
A25 - G 550μm Cl 42 35/79 1.2 3.2 0-14
Lewait® 強アニオン交換樹脂、Type Ⅱ(4級アンモニウム) 
MonoPlus M600 - G 620μm Cl 45-50 - 1.3 - 0-14
1 G = gel; Mr = macroreticular; Mp = macroporous; HP = highly porous; P = porous
2 OH/Cl form
3 Amberjet® exchanger
4 Ambersep® exchanger
5 Marathon® exchanger
6 Monosphere® exchanger
製品一覧:ポリスチレン系強アニオン交換樹脂(Type I、Type II) (87KB PDF)
back to top
ポリスチレン系弱アニオン交換樹脂物性値
イオン交換体 架橋度
(%)
Matrix1 メッシュ
サイズ
イオン
水分
(約%)
最高使用
温度(°C)2
Total
イオン交換容量
pH
使用範囲
meq/mL meq/g
Amberlite® 弱アニオン交換体(ポリアミン)
IRA-67 - G 16-50 FB3 60 60 1.6 5.6 0-7
IRA-95 - Mr 16-50 FB 58 100 1.3 4.7 0-7
IRA-96 - Mr 16-50 FB 60 100 1.6 5.6 0-7
IRA-743 - - 16-50 FB 58 100 0.6 - 0-10
Amberlyst® 弱アニオン交換体(ポリアミン)
A21 - Mr 25-30 FB 54-60 100 1.3 4.6 0-14
Diaion® 弱アニオン交換体(アルキルアミン)
WA10 - G 16-50 FB 66 60 1.2 5.4 0-9
WA21J - HP 16-50 FB 46 100 2.0 5.8 0-9
WA30 - HP 16-50 FB 49 100 1.5 4.8 0-9
CRB02 - HP 16-50 FB ≦55 60/79 0.8 2.7 0-14
Dowex® 弱アニオン交換体(ポリアミン)
66 - Mp 16-50 FB 45 60 1.4 4.0 0-7
Monoshere 66 - Mp 550μm FB 45 60 1.4 4.0 0-7
Monoshere 77 - Mp 550μm FB 45 60 1.7 4.8 0-7
WBA4 - Mp 400μm FB 54 60/935 1.25 4.2 0-7
WBA-2 - Mp 550μm FB 45 60 1.7 4.8 0-7
M-43 - Mp 16-50 FB ≦45 60 1.55 - 0-14
Duolite® 弱アニオン交換体(ポリアミン)
A-7 - Mr 16-50 FB 56 40 2.2 13.9 0-6
Lewatit® 弱アニオン交換体(ポリアミン)
MP-62 - Mp 470μm FB 50-55 70 1.7 - 0-14
1 G = gel; Mr = macroreticular; Mp = macroporous; HP = highly porous; P = porous
2 OH/Cl form
3 フリー塩基
4 Marathon® exchanger
5 FB/HCl
各種ポリスチレン系アニオン交換樹脂の比較
Amberlite Diaion Dowex
強アニオン交換体 Type I  
IRA-900 PA308 11/MSA
IRA-9046 PA308 11/MSA
IRA-9386    
IRA-958    
IRA-400 SA10A SBR6
IRA-400(OH) SA10AOH SBR6
IRA-401S6 SA11A 1x4
IRA-402、IRA-4046 SA11A 11/SBR-P6
IRA-420C6 SA12A 11/21K/SBR6/SBR-P6
IRA-458    
IRA-420C6 SA10AS6  
Amberjet 4200   550A、G-556、N-1966
強アニオン交換体 Type II 
IRA-910 PA408 MSA-26、22
IRA-410/4166 SA20A6 SAR6、A2
弱アニオン交換体  
IRA-677 WA106  
IRA-93、IRA-95 WA30 66/MWA-16
IRA-946、IRA-96 WA30 N-2836
6 お取り扱いしておりません。代替品は、WA10
7 旧名称 IRA-68
製品一覧:ポリスチレン系弱アニオン交換樹脂 (67KB PDF)
back to top
ポリスチレン系強カチオン交換樹脂物性値
イオン交換体 架橋度
(%)
Matrix1 メッシュ
サイズ
イオン
水分
(約%)
最高使用
温度(°C)2
Total
イオン交換容量
pH
使用範囲
meq/mL meq/g
Amberlite® 強カチオン交換体(スルホン酸)
200 - Mr 10-50 Na 46-51 150 1.7 4.2 0-14
200C 20 Mr 16-50 Na 48 150 1.7 4.2 0-14
IR120 H 8 G 16-50 H 45 121 1.9 4.4 0-14
IR122 Na 10 G 16-50 Na 40 121 2.1 4.4 0-14
152 - Mr 16-50 H <1 120 1.8 4.7 0-14
1200 H3 - G 650μm H 52 120 1.8 4.7 0-14
IRN77 8 G 16-50 H ≦55 121 1.8 5.0 0-14
CG-120 8 G 100-200 Na 20 120 1.9 4.4 0-14
IRP-69 - - 75-150μm Na 10 - - - -
Amberjet® 強カチオン交換体(スルホン酸)
1200 - G 630μm H 49-55 135 1.8 - 0-14
Amberlyst® 強カチオン交換体(スルホン酸)
15(Dry) - Mr 16-50 H 1.6 120 - 4.7 0-14
16 - Mr 600-800μm H 52-58 120 1.7 4.8 0-14
36 - Mr 600-850μm H 53-59 150 1.9 5.4 0-14
Diaion® 強カチオン交換体(スルホン酸)
EXC04 - HP 16-50 H 55 120 1.2 - 0-14
HPK25 - HP 16-50 Na 42 120 1.7 3.7 0-14
PK208 4 P 16-50 Na 63 120 1.2 4.4 0-14
PK212 6 P 16-50 Na 55 120 1.5 4.4 0-14
PK216 8 P 16-50 Na 49 120 1.75 4.4 0-14
PK220 10 P 16-50 Na 44 120 1.9 4.3 0-14
PK228L 14 P 16-50 Na 40 120 2.05 4.2 0-14
RCP160M - HP 16-40 H 50 120 1.5 4.1 0-14
SK1B 8 G 16-50 Na 47 120 2.0 4.6 0-14
SK1BS 8 G 150-350μm Na 47 120 2.0 4.6 0-14
SK104 4 G 16-50 Na 62 120 1.2 4.6 0-14
SK110 10 G 16-50 Na 40 120 2.0 3.9 0-14
SK112 12 G 16-50 Na 37 120 2.1 3.9 0-14
SK116 16 G 16-50 Na 32 120 2.3 3.9 0-14
UBK510L 4 G 300-360μm Na 63 120 1.2 4.2 0-14
UBK555 8 G 190-240μm Ca 44 120 2.0 4.2 0-14
Dowex® 強カチオン交換体(スルホン酸)
50Wx2 2 G 50-100 H 78 150 0.6 4.8 0-14
50Wx2 2 G 100-200 H 78 150 0.6 4.8 0-14
50Wx2 2 G 200-400 H 78 150 0.6 4.8 0-14
50Wx4 4 G 50-100 H 68 150 1.1 4.8 0-14
50Wx4 4 G 100-200 H 68 150 1.1 4.8 0-14
50Wx4 4 G 200-400 H 68 150 1.1 4.8 0-14
50Wx8 8 G 50-100 H 53 150 1.7 4.8 0-14
50Wx8 8 G 100-200 H 54 150 1.7 4.8 0-14
50Wx8 8 G 200-400 H 54 150 1.7 4.8 0-14
DR-2030 - Mp 30-60 H 3 150 1.7 4.7 0-14
DR-G8 - G 16-50 H 3 - - 4.5 0-14
HCR-W2 8 G 16-40 H 52 150 1.8 4.8 0-14
HCR-W2 8 G 16-40 Na 46 150 2.0 3.7 0-14
HCR-W2 10 G 16-40 H 40 150 2.2 4.2 0-14
MSC4 - Mp 520μm H 47 150 1.7 4.5 0-14
MSC4 - Mp 520μm Na 47 150 1.7 4.5 0-14
650C5 - G 650μm H 48 150 1.9 4.6 0-14
650C UPW5 - G 650μm H 48 150 1.9 4.6 0-14
G-26 - G 650μm H 48 150 1.9 4.6 0-14
88 - Mp 16-40 Na 45 43 1.8 3.8 0-14
885 - Mp 550μm Na 45 43 1.8 3.8 0-14
M-31 - Mp 16-40 H 52 150 1.7 4.7 0-14
M-315 - Mp 475μm H 52 150 1.7 4.7 0-14
99K/3205 - G 320μm K 59 150 1.5 4.5 0-14
99K/3505 - G 350μm K 59 150 1.5 4.5 0-14
99Ca/3205 6 G 320μm Ca 59 150 1.5 4.5 0-14
99Ca/3205 - G 350μm Ca 59 150 1.5 4.5 0-14
Marathon C4 8 G 550μm H 53 150 1.8 5.6 0-14
N-406 - G 650μm H 49 150 1.9 - 0-14
Lewatit® MonoPlus S100強カチオン交換体(スルホン酸)
MonoPlusS100 - G 580μm Na 42-48 120 2.0 - 0-14
MonoPlusSP112 - Mp 730μm H 57-59 120 1.6 - 0-14
1 G = gel; Mr = macroreticular; Mp = macroporous; HP = highly porous; P = porous
2 Amberlyst® exchanger
3 Amberjet® exchanger
4 Marathon® exchanger
5 Monosphere® exchanger
ポリスチレン系強酸性カチオン交換樹脂の比較
Amberlite® Diaion™ Dowex® 
200/2521 PK228/PK216  
IR-118H5, 311    
IR-120 (H) SK1B HCR-S1, HCR-W2
IR-122 SK110 HGR-W2
SK104 50Wx4
IR-1241 SK112L 50Wx121
SK116 50Wx161
Amberjet 1200   G-26, 650C
N-4371, N-406
1 弊社では取り扱っておりません。
製品一覧:ポリスチレン系強カチオン交換樹脂 (103KB PDF)
back to top
ポリアクリル系弱カチオン交換樹脂物性値
イオン交換体 架橋度
(%)
Matrix1 メッシュ
サイズ
イオン
水分
(約%)
最高使用
温度(°C)2
Total
イオン交換容量
pH
使用範囲
meq/mL meq/g
Amberlite® 弱カチオン交換樹脂(カルボン酸)
CG-50 Type I 4 Mr 100-200 H 10 120 3.5 10 5-14
IRC50 4 Mr 16-50 H 48 100 3.5 10 5-14
IRC76 - Mr 16-50 H 56 120 4 11 5-14
IRC86 - G 16-50 H 50 120 4.2 10.7 4-14
IRP-64 - Mp 100-400 H - - - 10 -
Diaion™ 弱カチオン交換樹脂(カルボン酸)
CWK30/S - P 30-60 H 49 120 4.5 - 4-14
WK10 - P 16-50 H 56 150 2.5 9.2 5-14
WK11 - P 16-50 H 49 150 2.9 8.6 5-14
WK40 - HP 16-50 H 47 120 4.4 10.3 4-14
WK100 - HP 16-50 H 50 150 2.8 8.4 5-14
WT01S - HP 106-300μm H 50 150 3 7.8 5-14
Dowex® 弱カチオン交換樹脂(カルボン酸)
MAC-3 - Mp 16-50 H 47 120 3.8 10.8 4-14
1 G = gel; Mr = macroreticular; Mp = macroporous; HP = highly porous; P = porous
2 Amberlyst® exchanger
3 Amberjet® exchanger
4 Marathon® exchanger
5 Monosphere® exchanger
ポリアクリル系弱酸性カチオン交換樹脂の比較
Amberlite Diaion Dowex
CG-50 Type I WT01S  
DP-15, IRC-50 WK100  
IRC-76, IRC-845 WK40 CCR-25, MWC-15
IRC-845, IRC-86 WK40 CCR-35, MAC-3
1 G = gel; Mr = macroreticular; Mp = macroporous; HP = highly porous; P = porous
5 Monosphere® exchanger
製品一覧:ポリアクリル系弱カチオン交換樹脂 (78KB PDF)
back to top
キレート樹脂物性値
イオン交換体 架橋度
(%)
Matrix1 メッシュ
サイズ
イオン
水分
(約%)
最高使用
温度(°C)2
Total
イオン交換容量
pH
使用範囲
meq/mL meq/g
Amberlite® キレート樹脂
IRC-748 - Mr 16-50 Na 65 90/702 1.25 4.4 1.5-14
IRA743 - Mr 16-50 FB ≦58 100 0.6 - 0-10
Ambersep®キレート樹脂
GT74   Mp 450-700μm H 48-55 60 1.3 - -
Diaion™ キレート樹脂
CR11 - HP 16-50 Na 60 120/802 0.35 (Ca) 1.2 (Ca) 4-10
CR20 - HP 16-50 FB 55 100 0.4mmol/mL (Cu) 1.3mmol/mL (Cu) 6-10
CRB02 - HP 16-50 FB 55 100 0.6 2.1 -
Dowex® キレート樹脂
M4195 - Mp 16-50 SO4 62 60 35g Cu2+/L - 0-7
Duolite® キレート樹脂
C467 - Mp 16-50 Na 62 65 1 3.5 1-10
GT73 - Mp 16-50 H 55 121 1.2 3.9 1-13
Lewatit®キレート樹脂
TP207 - Mp 550μm Na 59-61 80 - - 0-14
TP208 - Mp 550μm Na 55-60 80 2.9 - 0-14
TP260  - Mp 550μm Na 59-61 80 2.3 - 0-14
製品一覧:キレート樹脂 (55KB PDF)
back to top
ポリスチレン系ミックスベット樹脂物性値
イオン交換体 架橋度
(%)
Matrix1 メッシュ
サイズ
イオン
水分
(約%)
最高使用
温度(°C)2
Total
イオン交換容量
pH
使用範囲
meq/mL meq/g
Amberlite® ミックスベッド樹脂
MB-150 - G 16-50 H, OH 60 60 0.55 2.0 0-14
IRN150 8 G 16-50 H, OH ≦60 60 0.55 2.0 0-14
Diaion® ミックスベッド樹脂
SMNUP - G 16-50 H, OH 60 60 - - 0-14
SMT100 - G 16-50 H, OH 60 60 - - 0-14
Dowex® ミックスベッド樹脂
MR-3 LC NG - G 16-50 H, OH 60 60 1.7 - 0-14
Marathon® MR-3 - G 550-660μm H, OH 60 60 1.4 - 0-14
MR-3 UPW4 - G 600μm H, OH 60 60 1.0 - 0-14
MR-450 UPW4 - G 360、590μm H, OH 53 60 1.0 - 0-14
11A8 Retardion - G 35-80 NA2 45 70 NA2 NA2 0-14
その他のミックスベッド樹脂 
TMD-8 - G 16-40 H, OH - 41 0.553 0.803 0-14
ポリスチレン系ミックスベット樹脂の比較
Amberlite  Diaion  Dowex  Other
MB-15, MB-150  SMNUP  MR-3  -
MB-35  - -  TMD-8 
IRN150  SMNUP  MR-3  -
1 G = gel
2 弊社では取り扱っておりません
3 表示機能付樹脂;容量に到達すると色が青から褐色に変化
4 Monosphere® resin 5 Not available.
製品一覧:ポリスチレン系ミックスベット樹脂 (54KB PDF)
back to top
Nuclear(イオン交換)樹脂物性値
イオン交換体 架橋度
(%)
Matrix1 メッシュ
サイズ
イオン
水分
(約%)
最高使用
温度(°C)2
Total
イオン交換容量
pH
使用範囲
meq/mL meq/g
Amberlite® Nuclear 樹脂
IRN-77 - G 16-50 H2 ≦55 121 1.8 5 0-14
IRN-78 - G 16-50 OH3 ≦60 60 1.1 4 0-14
IRN-150 - G 16-50 H, OH ≦60 60 0.55 2 0-14
Diaion™ Nuclear Resins 樹脂
SMNI - G 16-50 H, OH 60 60   - 0-14
Dowex® Nuclear Resins 樹脂
SBR LC NG - G 16-50 OH ≦60 60 1.1 - 0-14
MR-3 LC NG - G 16-50 H, OH ≦60 60 1.7 - 0-14
Nuclear 樹脂の比較
Amberlite  Diaion Dowex
IRN-77 SAN 15  SBR LC NG 
IRN-78  SKN 15   
IRN-150  SMN 15  MR-3 LC NG
1 G = gel
2 イオン交換サイト:99%以上
3 イオン交換サイト:95%以上
4 多孔性
5 弊社では取り扱っておりません
製品一覧:Nuclear(イオン交換)樹脂 (42KB PDF)
back to top