固相抽出(SPE)
メソッド開発キット
method-spe
※お試し用サンプルのご要望は、弊社アナリティカル事業部までお問合せください。
Supelclean SPE メソッド開発キット
SPEメソッド開発キットは、SPEメソッド開発のために化学的性質の異なる固定相をキット化しています。 各固定相での保持、溶出、試料マトリックスの選択性についてお試しいただけます。
Supelclean SPE メソッド開発キット Kit A Kit B  Kit C  Kit NP-3 Kit IX-3
Supelclean Packing 充填量/シリンジサイズ
LC-Si 500 mg/3 mL 100 mg/1 mL 500 mg/6 mL 500 mg/3 mL
      1 g/6 mL    
LC-8 500 mg/3 mL 100 mg/1 mL 500 mg/6 mL
LC-18 500 mg/3 mL 100 mg/1 mL 500 mg/6 mL
LC-CN 500 mg/3 mL 100 mg/1 mL 500 mg/6 mL 500 mg/3 mL
LC-Diol 500 mg/3 mL 100 mg/1 mL 500 mg/3 mL
LC-NH2 500 mg/3 mL 100 mg/1 mL 500 mg/3 mL 500 mg/3 mL
LC-Ph 500 mg/3 mL 100 mg/1 mL
LC-SAC 500 mg/3 mL 100 mg/1 mL 500 mg/3 mL
LC-SCX 500 mg/3 mL 100 mg/1 mL 500 mg/3 mL
LC-WCX 500 mg/3 mL 100 mg/1 mL 500 mg/3 mL
LC-Alumina-A 1 g/6 mL 1 g/3 mL
LC-Alumina-B 1 g/6 mL 1 g/3 mL
LC-Alumina-N 1 g/6 mL 1 g/3 mL
LC-Florisil 1 g/6 mL
数量 各6 各12 各3 各6 各12
CAT.NO. 57019 57009-U 57075-U 57074-U 57073
back to top
96-ウェルSPE メソッド開発キット
96-ウェル SPE メソッド開発キットは、SPEメソッド開発のために化学的性質の異なる8種の固定相を各12ウェルに充填しています。 1つの96-ウェルプレートで各固定相での保持、溶出、試料マトリックスの選択性についてお試しいただけます。 spe18
製品案内 method-spe2
method-spe3
関連記事 Improve Sample Prep Selectivity through 96-well SPE Method Development Plates, T206115 (311KB PDF)
back to top
アプリケーション
Technical Resources
back to top