固相抽出(SPE)
スペルクリン固相抽出カラム
■ スペルクリン固相抽出カラム
スペルクリン固相抽出カラムには下記に示す物性のシリカゲルベースに各種官能基を化学結合した充填剤があります。
充填剤物性
シリカゲル:破砕型シリカゲル、酸洗浄
粒子径:40 μ m
ポアーサイズ:60 Å
表面積:520 m2/g
分離モード 品名 官能基
逆相分配 ENVI-18 C18
ENVI-8 C8
LC-18 C18
LC-8 C8
LC-4 C4(ブチルジメチル)
LC-Phenyl Phenyl
  順相分配 LC-CN -C3H6CN
LC-Diol Diol
  LC-NH2 -C3H6NH2
イオン交換 LC-SAX -N(R)3Cl
LC-SCX -C3H6SO3Na
LC-WCX -COONa
吸着 LC-Silica Silica gel(シリカゲル)
LC-Florisil Florisil(シリカ/マグネシア)
ENVI-Florisil Florisil(シリカ/マグネシア)
LC-Alumina Alumina(acid,base,neutral)