シリンジ
ハミルトン製シリンジ (オートサンプラー用)
Hamiltonオートサンプラー用シリンジ
ハミルトン製オートサンプラー用シリンジは、3 種類のゲージタイプがあります。目的に合わせて選択下さい。
  • 23s ゲージ針 - 標準インジェクション用
  • 26s ゲージ針 - オンカラムインジェクション、スプリット/ スプリットレスインジェクション用
  • 23s-26s デュアルゲージ針 - 各用途に適用可能な耐久性型針です。
使用されている針のタイプとサイズ
26sシングルゲージ針 23sシングルゲージ針 23s-26s デュアルゲージ(テーパー付)シリンジ針
針先 仕様 (ポイントスタイル#1、#2、#3、#5)
針ゲージ 仕様
ハミルトン製アジレント/HP 7673・7683 オートサンプラー用シリンジ
ハミルトン製マイクロシリンジ
ステンレス擦りシールプランジャー
容量 モデル/入数 針仕様 アジレントNO. CAT.NO. 交換針
ゲージ 長さ ポイント 入数(本) CAT.NO.
固定針型
5μL 75 ASN, 1本入 23s 43mm #1 9301-0892 21311
5μL 75 ASN, 6本入 23s 43mm #1 5182-0875 21315
5μL 75 ASN, 6本入 26s 43mm #1 5183-4728 21314
5μL 75 ASN, 1本入 23s-26s 43mm #1 5181-1273 24570-U
5μL 75 ASN, 6本入 26s-26s 43mm #1 5181-8810 24571
10μL 701 ASN, 1本入 23s 43mm #1 9301-0713 21313
10μL 701 ASN, 6本入 23s 43mm #1 9301-0725 21317
10μL 701 ASN, 1本入 26s 43mm #1 9301-0714 21312
10μL 701 ASN, 6本入 26s 43mm #1 5183-4729 21316
10μL 701 ASN, 1本入 23s-26s 43mm #1 5181-1267 24573
10μL 701 ASN, 6本入 23s-26s 43mm #1 5181-3360 24574
交換針型
5μL 75 ASRN, 1本入 23s 43mm #1 5182-0834 21321 6 21327-U
5μL 75 ASRN, 1本入 26s 43mm #1     6 21326
5μL 75 ASRN, 1本入 23s-26s 43mm #1 5182-0835 24572 6 24582
10μL 701 ASRN, 1本入 23s 43mm #1 5181-8806 21323-U 6 21327-U
10μL 701 ASRN, 1本入 26s 43mm #1 21322-U 6 21326
10μL 701 ASRN, 1本入 23s-26s 43mm #1 5181-3321 24575 6 24582
ハミルトン製極微量シリンジ
ワイヤーが針先まで通っていますので、針内部のデッドボリュームがありません。
容量 モデル/入数 針仕様 CAT.NO.
ゲージ 長さ ポイント
針、プランジャー交換不可
0.5μL 7000.5 ASRN, 1本入 23s 43mm #1 26214
0.5μL 7000.5 ASRN, 1本入 26s 43mm #1 26215
1μL 7001 ASRN, 1本入 23s 43mm #1 26216
1μL 7001 ASRN, 1本入 26s 43mm #1 26217
ハミルトン製マイクロシリンジ-特別針*
針先は22˚ カットです。
容量 モデル/入数 針仕様 CAT.NO.
ゲージ 長さ ポイント
固定針型(各1本入)
5μL 75 ASN 23s 43mm #2 26714
5μL 75 ASN 26s 43mm #2 26721
10μL 701 ASN 23s 43mm #2 26715
10μL 701 ASN 26s 43mm #2 26722
*Merlin社マイクロシールセプタムには使用できません。
ハミルトン製ガスタイトシリンジ
テフロン®プランジャーチップ付シリンジ
容量 モデル/入数 針仕様 アジレントNO. CAT.NO. 交換針
ゲージ 長さ ポイント 入数(本) CAT.NO.
固定針型
5μL  175 ASN, 1本入 23s  43mm  #1  26716
5μL  175 ASN, 6本入 23s  43mm  #1  26700-U
5μL  175 ASN, 6本入 23s-26s  43mm  #1  24577
10μL  1701 ASN, 1本入 23s  43mm  #1  5181-8809  26719
10μL  1701 ASN, 6本入 23s  43mm  #1  26701
10μL  1701 ASN, 1本入 23s-26s  43mm  #1  5181-3354  24579
10μL  1701 ASN, 6本入 23s-26s  43mm  #1  5181-3361  24580
交換針型
5μL  175 ASRN, 1本入 23s-26s  43mm  #1  24578 6 24582
10μL  1701 ASRN, 1本入 23s  43mm  #1  5181-8813  21325-U 6 21327-U
10μL  1701 ASRN, 1本入 26s  43mm  #1  21324 6 21326
10μL  1701 ASRN, 1本入 23s-26s  43mm  #1  5181-3356  24581 6 24582
back to top
ハミルトン製アジレント/HP 7670・7671・7672 オートサンプラー用シリンジ
容量 モデル/入数 針仕様 CAT.NO. 交換針
ゲージ 長さ ポイント 入数(本) CAT.NO.
マイクロシリンジ(N : 固定針型、RN 交換針型)
10μL 701 N, 1本入 26s 43mm #2 20734
10μL 701 N, 6本入 26s 43mm #2 20779
10μL 701 RN-HP,1本入 26s 43mm #2 21357 6 19131-U
1μL 7001 KH,1本入 25s 70mm #2 20750
ガスタイトシリンジ(テフロン® プランジャーチップ付N : 固定針型)
10μL 1701 N,1本入 26s 43mm #2 20972
10μL 1701 RN-HP,1本入 26s 43mm #2 26727 6 19131-U
back to top
ハミルトン製 パーキンエルマー GC Autosystem 用シリンジ
容量 モデル/入数 針仕様 CAT.NO. 交換針
ゲージ 長さ ポイント 入数(本) CAT.NO.
固定針型
5μL 75 ASN/PE,1本入 26s 70mm #3 24522
5μL 75 ASN/PE,1本入 23s 70mm #3 24523
back to top
ハミルトン製 CTC・Leap Technologies オートサンプラー用シリンジ
(各1本入)
容量 モデル ゲージ 長さ ポイント CAT.NO.
GC用 A200S, PAL用
微量用シリンジ
1.2μL 7701.2 26p 51mm #1 28617-U
固定針型
5μL 75N 26s 51mm #1 28613-U
10μL 701N 26s 51mm #2 28614-U
10μL 701N 26s 51mm #1 28615-U
ガスタイトシリンジ固定針型
25μL 1702N 26s 51mm #1 28649-U
100μL 1710N 26s 51mm #1 28651-U
250μL 1725LTN 26s 51mm #1 28652-U
500μL 1750LTN 26s 51mm #1 28653-U
GC ヘッドスペース用: COMBI-PAL
ガスタイトシリンジ
1mL 1000LTN 23 56mm #5 28621-U
1mL 1001LTN 26 56mm #5 28622-U
2.5mL 1002LTN 23 56mm #5 28626-U
2.5mL 1002LTN 26 56mm #5 28627-U
5mL 1005LTN 23 56mm #5 28628-U
5mL 1005LTN 26 56mm #5 28629-U
HPLC用 : HTS PAL用
固定針型
10μL 701N 22s 51mm #3 28618-U
ガスタイトシリンジ固定針型
10μL 1701N 22s 51mm #3 28632-U
25μL 1702N 22s 51mm #3 28633-U
100μL 1710N 22s 51mm #3 28634-U
100μL 1710N 22 51mm #3 28635-U
250μL 1725N 22 51mm #3 28636-U
1mL 1001LTN 22 56mm #3 28637-U
2.5mL 1002LTN 22 56mm #3 28638-U
5mL 1005LTN 22 56mm #3 28639-U
交換用プランジャー
(各1 本入)
モデル 用途 CAT.NO.
1701CTC 10μL PAL用シリンジ 28641-U
1702CTC 25μL PAL用シリンジ 28642-U
1710CTC 100μL PAL用シリンジ 28643-U
1725CTC 250μL PAL用シリンジ 28644-U
1750CTC 500μL PAL用シリンジ 28645-U
1001CTC 1mL PAL用シリンジ 28646-U
1002CTC 2.5mL PAL用シリンジ 28647-U
1005CTC 5mL PAL用シリンジ 28648-U
back to top