Japan > 化学 > 有機合成化学 > ラーニングセンター > 包装容器について
ラーニングセンター
包装容器について
Sigma-Aldrich は用途に応じて容器に関する様々なオプションを提供しています。
ガラスボトル・PVCコートボトル・Sure/SealTMボトル・アルミニウム缶入り製品、溶媒ディスペンサーなど幅広く取り揃えております。
褐色ボトル(Amber Glass Bottles)
PVCコートボトル
Sure/Seal™ ボトル
Sure/Pack™ シリンダー
アルミニウムボトル
Pure-Pac®システム
Kilo-Lab®シリンダー
レクチャーボトル
ポリ容器
包装容器について
ボトル用ディスペンサー
HPLC用デリバリーキャップ
褐色ボトル(Amber Glass Bottles), PVCコートボトル
Sigma-Aldrichの溶媒は様々な容量の褐色ボトルにて供給されています。不活性な素材で作られたガラスは溶媒の保管・使用に理想的です。
arrow_sこの容器に入った製品リスト
PVCコートボトルは、褐色ボトルを塩化ビニルでコーティングすることでガラスが割れた際に中の溶剤がこぼれるのを防ぎます。厳選された溶媒で100ml, 1L, 4Lのサイズが用意されています。 arrow_sこの容器に入った製品リスト
褐色ボトル(Amber Glass Bottles), PVCコートボトル
ガラスボトル規格(褐色ボトル、PVCコートボトル、Sure/SealTMボトル共通)
容量 容器大きさ(高さx直径) 蓋の規格
100 mL 11.91 x 5.51 33-430
500 mL 18.75 x 8.81 33-430
1 L 22.86 x 10.34 33-430
2 L 33.98 x 13.33 38-439
4 L 34.29 x 16.20 38-439
Sure/Seal™ボトル
Sure/Sealボトルは、不活性な組成で作られたガラスボトルの上にクランプされて取り付けられたSigma-Aldrich独自のシステムです。 これらのシステムは、精製時の乾燥状態が長期間の保管・使用の間維持されます。
充填前に容器をオーブンにて乾燥させ水分を除去しています。溶媒は、不活性乾燥窒素雰囲気下にて充填され、Sure/Sealライナー、王冠にて封印されています。無水溶媒、バイオテクグレードは100ml, 1L, 2Lのシュアシールボトルが用意されています。 arrow_sこの容器に入った製品リスト
Sure/Sealボトル Sure/Sealボトル Sure/Sealボトル
~Sure/Sealボトル使い方~
シリンジ、カニューラテクニックにて、試薬の移しかえを行います。Technical Bulletin AL134をご参照ください。
使用するニードルは16ゲージ以下(より細いもの)を推奨します。
Sure/Seal トランスファーアクセサリー
Sure/Seal トランスファーアクセサリー
CHEM-FLEX  トランスファーライン Z231029
2種類の12ゲージSSニードル (6インチ, 18インチ) が、ナイロン製クランプ付きCHEM-FLEX 106チューブに接続されています。移送中の液体はPTFEおよびSSにしか接触しません。
Aldrich Sure/Stor™ フラスコ
Aldrich Sure/Storフラスコ
arrow_sSure/Stor™ フラスコ製品リスト
空気に不安定な化合物や臭いのある化学物質、自然発火性物質、アルキルリチウム、グリニャール、腐食剤、および精製溶媒または重水素化溶媒の、安全で信頼性の高い保存および分注のためにデザインされています
back to top
Sure/Pack™シリンダー
反応性や圧力のためにガラスびんを使うことのできない、空気に不安定な液体や液化ガスを、試験研究用容量で輸送/保管、および分配するための、便利で安全な方法を提供します。 Sure/Pacシリンダーはスチール製なので、破損することはまずありません。また、底面が広いためガラスびんよりも倒れにくくなっています。Sure/Sealシリンダーは低炭素鋼製で、銅ろうの継ぎ目があります。 DOT規格4B-350 (Z420646のみ) および4B-240適合。定格240 psi 。1/4in. NPTFインレット付き。
Sure/Pac
シリンダーには、あらかじめバルブがついているものと、バルブがなくプラグのみの製品があります。
取り扱い方法はこちら arrow_s Aldrich Sure/Pac™ シリンダー取り扱い方法
back to top
アルミニウムボトル
一体成型シームレスアルミニウムボトルは耐腐食性で、UN規格認定容器です。arrow_sこの容器に入った製品リスト
アルミニウムボトル
  • 純1050Aアルミニウム(99.5%以上)
  • PTFEライナー付きポリプロピレンの蓋
  • 未開封証明ロック付き
  • リサイクル可能容器
容量 容器大きさ(高さx直径)
1L 24.3 x 8.8 32 mm
4L 23.9 x 17.5 45 mm
back to top
Pure-Pac®システム
空気に不安定な液体の保存・分注に使用でき、実験室スケールから製造レベルまで適します。18L, 50L, 200Lの容量があります。
Pure-Pacシステム
Pure-Pac™ システム arrow_sTechnical Bulletin AL201をご参照ください
Pure-Pac® II システム arrow_sTechnical Bulletin AL236をご参照ください
back to top
Kilo-Lab®シリンダー
空気に不安定な液体の保存・分注に使用でき、実験室スケールから製造レベルまで適します。
DOT 4BA-240適合、定格 240 psi.。 保護カバー付き。軟鋼製で、バルブは付いていません。
Kilo-Labシリンダー
本システムの使用説明およびフィッティングや付属品リストを記載したTechnical Information Bulletin No. AL149をご参照ください。
back to top
レクチャーボトル
安全に使用・輸送する為、ガスはレクチャーボトルに入っています。レクチャーボトルバルブが付いてます。(Z175552)CGA Inlet for 180M/110F
レクチャーボトル
ガスを取り出すにはレギュレーターが必要です。arrow_sアクセサリーリスト
参考資料;AL151 Gas Regulators: Selection, Installation and Operation.
back to top
ポリ容器
ポリ容器は、試薬の種類により素材、形状が異なります。テクニカルサポートへお問い合わせください。
ポリ容器 ポリ容器 ポリ容器
back to top
ボトル用ディスペンサー
ボトル用ディスペンサー
Hirschmann® Ceramus® 容量調節ボトルトップディスペンサー(Z341479)
  • 化学的に不活性− Duran ホウケイ酸ガラスバーレルの中に独自のセラミックディスペンサーピストンを備えています。
  • ミクロ-ステップ 容量調節が可能 −再現性を確実にします。
  • ボトル上で回転 − 利便性UP。
  • 再循環システム − 試薬の無駄を出しません。
  • 寿命と校正− 個々のシリアル番号とテスト証明を添付します。
適合ボトル:
  • GL 45 threads/Pyrex®、Duran® 培地ボトル
  • GL 32 threads/Aldrich Sealed for Quality、 Sure/Seal ボトル
  • GL 38 threads/ガロンボトル
back to top
HPLC用デリバリーキャップ
HPLC用デリバリーキャップ
VerSA-Flow™ デリバリーキャップ arrow_s製品リスト
HPLC機器へダイレクトに溶媒移動、シンプルな圧力移動を可能にするキャップです。デリパリーキャップには10フィート(3.048m)のチューブが付いています。2L,4Lのボトルに使用する際にはキャップにGL-45ボトルアダプターが必要です。
back to top
シグマ アルドリッチ ジャパン(株) テクニカルサポート
Mail: sialjpts@sial.com Tel: 03-5796-7330 Fax: 03-5796-7335