Japan > 化学 > 有機合成化学 > ラーニングセンター > Sure/Pac™シリンダーの使い方
ラーニングセンター
Sure/Pac™シリンダーの使い方
Technical
Bulletin
Aldrich Sure/Pac™ シリンダー取り扱い方法
Sure - Pac
シリンダーには、あらかじめバルブがついているものと、バルブがなくプラグのみの製品があります。
別途必要なアダプターは、製品によって異なります。
シリンダーにバルブが接続されている際の取り出し方(ガスとして取り出す)
製品にはニードルバルブがついています。
ニードルバルブ
ニードルバルブ
img_plus ホースアダプター
ホースアダプター
もしくは ミニガスレギュレーター
Aldrich®ミニガスレギュレーター
試薬は、別売りのホースアダプターもしくは Aldrich®ミニガスレギュレーターを接続して取り出します。一定圧でガスを取り出す際には Aldrich®ミニガスレギュレーターを、一定圧で取り出す必要のない際には ホースアダプターをお選びください。試薬の種類によって推奨する製品および材質(brass製かstainless steel製)は異なります。
アダプターとバルブの接続部分をテフロンテープで巻いておくことをお勧めします。
製品番号 製品名 素材 詳細
Z146021 ニードルバルブ 真鍮 アウトレット; 1/4インチNPTM
Z146056 ニードルバルブ ステンレス
Z146811 ホースアダプター 真鍮 適合するホースの内径;
1/4インチ
Z146838 ホースアダプター ステンレス
Z513539 Aldrich®ミニガスレギュレーター  真鍮 インレット; 1/4インチNPTF
アウトレット; ホースアダプター
Z513547 Aldrich®ミニガスレギュレーター ステンレス
Z104388 PTFEシーリングテープ PTFE 幅; 1/2インチ
参考資料;Technical Information Bulletin AL-151 Gas Regulators: Selection, Installation and Operation.
素材について; 真鍮(brass)は繰り返し使用でき、多くの溶媒に対し耐性があります。ステンレス(Stainless steel)は腐食性のある試薬の際に使用します。酸性の試薬を使用した後は洗浄してください。
シリンダーにバルブが接続されている際の取り出し方(液体として取り出す)
製品にはボールバルブがついています。
ボールバルブ
ボールバルブ
img_plus ストレートインレットアダプター
ストレートインレットアダプター
img_plus セプタム
セプタム
OR OR
L型インレットアダプター
L型インレットアダプター
ボールバルブにセプタムアダプターを取り付け、そこにセプタムを取り付けセプタム口からシリンジ等で抜き取ります。ストレートインレットアダプターではなく、L型セプタムインレットアダプターを用いて取り出す場合は横に出ている穴にセプタムを取り付け窒素ラインを接続した注射針を接続します。後はストレートインレットアダプターと同じです。アダプターとバルブの接続部分をテフロンテープで巻いておくことをお勧めします。
試薬が空気や湿気を嫌う製品の場合、窒素ラインを取ることをお勧めします。
参考資料; Technical Information Bulletin AL-136 The Aldrich Sure/PacTM Cylinder System
製品番号 製品名 素材 詳細
Z122661 ブロンズボールバルブ クロムめっき アウトレット; 1/4インチNPTF
Z118141 ストレートインレットアダプター 真鍮 インレット内径6mm
Z118192 ストレートインレットアダプター 真鍮 インレット内径13mm
Z118168 ストレートインレットアダプター ステンレス インレット内径6mm
Z118206 L型セプタムインレットアダプター 真鍮 両インレット内径6mm
Z553913 Precision Seal® ラバーセプタム白 天然ゴム インレット内径6mm用
Z554030 Precision Seal® ラバーセプタム赤 天然ゴム インレット内径6mm用
Z553948 Precision Seal® ラバーセプタム白 天然ゴム インレット内径13mm用
Z554057 Precision Seal® ラバーセプタム赤 天然ゴム インレット内径13mm用
Z104388 PTFEシーリングテープ PTFE 幅; 1/2インチ
6mmのセプタには18ゲージかもしくはそれより細いニードルをお勧めします。13mmのセプタにはAldrichが供給するすべてのニードルが使用可能ですが、太いものは漏れやすくなりますのでご注意ください。
シリンダーにプラグが接続されている際の取り出し方
シリンダーにプラグが蓋としてついています。
プラグシリンダー
容器を十分冷却して中の物質を液化した後、不活性雰囲気下にて取り出したり、上記で述べたようにバルブやアダプターを付けて取り出します。
シリンダーの口の部分は1/4インチMPTFで、蓋として付いているプラグは1/4インチMPTMです。
製品番号 製品名 素材 詳細
Z244112 サンプルシリンダープラグ 真鍮 1/4インチNPTM
Z244120 サンプルシリンダープラグ スチール
フラスコ君
シグマ アルドリッチ ジャパン(株) テクニカルサポート
Mail: sialjpts@sial.com Tel: 03-5796-7330 Fax: 03-5796-7335