|
はじめに
近年、3級アミンのアルキル化、4級アンモニウム塩とルイス酸の反応、メタセシス反応などによる4級アンモニウム塩のアニオン交換2などの様々なイオン液体の合成法が数多く報告されています3。中でも、炭酸エステルを利用したイオン液体合成は極めて簡単かつ巧妙なイオン液体の合成法です4。この技術を利用したオーストリアproionic社の製品であるCBILS(Carbonated Based Ionic Liquid Synthesis)試薬を用いれば、一日に20種以上の新規なイオン液体を系統的に合成することも可能です1。
CBILSの反応機構
CBILS は、1-ethyl-3-methylimidazoliumのような窒素またはリンカチオンと炭酸水素アニオンまたはメチル炭酸アニオンから構成されて います。ブレンステッド酸との反応により、CBILSのアニオンが当量の二酸化炭素と水またはメタノールに分解されます(Scheme 1)。
 Scheme 1: Straightforward synthesis of 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate using CBILS© EMIM HCO3
この交換反応では、二酸化炭素の発生により化学平衡は常に右に移動しているため、極めて溶解性の低いブレンステッド酸を用いた場合でも反応は定量的に進行します。CO2は反応系から完全に除去されると同時にブレンステッド酸のアニオンが置換され、反応副生成物の蒸留除去により、目的のイオン液体が容易に単離できます。
単純な無機酸からキラル部位や官能基を有する複雑な酸、強酸・弱酸、可溶性・不溶性によらず、数多くの市販のブレンステッド酸をアニオンとして選択できます。さらに、ブレンステッド酸源として、有機・無機酸無水物を用いることも可能です。例えば、水溶液に対する溶解性が極めて低い酸化モリブデンや酸化タン グステンを用いて、それぞれイオン液体が合成されました。ゆっくりとした、しかし継続的なCO2の発生により、スラリー状ではあるものの、目的のイオン液体が100%の変換率で生成したことが示されています。
CBILSの応用例
イオン液体は遊離酸や炭酸塩前駆体に対して不安定な可能性があるため、反応の正確な化学量論が重要です。CBILS試薬は、各ロットの濃度を製品ラベルに記 載しています。アニオンとなる酸も1%以内の精度で滴定し正確な濃度を求めて用いてください。2価のブレンステッド酸の化学量論を調整することにより、容 易にScheme2のようなアニオンを有するイオン液体が得られます。
 Scheme 2: Formal synthesis of 1-ethyl-2,3-dimethylimidazolium hydrogensulfate using CBILS© EMMIM CH3OCO2 and sulfuric acid as diprotic Brønsted acid
遊離酸が不安定であるなどの理由でブレンステッド酸を用いることができない場合には、相当するアンモニウム塩を用いて目的のイオン液体を得ることができます。たとえば、チオシアン酸アニオン(SCN–)は5%水溶液中0℃以下で安定に存在し市販されていませんが、Scheme 3の例では、反応混合物を穏やかに加温し、60℃で30分以上反応させ、その後70℃で溶媒を除去しています。
 Scheme 3: Synthesis of N-ethyl-N-methylmorpholinium thiocyanate using CBILS© EMMorph CH3OCO2 and ammonium thiocyanate as stable equivalent to the not directly accessible thiocyanic acid (HSCN) --
CBILSを用いた反応では、不溶性の炭酸塩を形成するCa, Zn, Mnなどの金属塩もブレンステッド酸の代わりに用いることができます。例えば、チオシアン酸カルシウム(Ca(SCN)2)を用いれば、目的のSCN–を有するイオン液体が得られ、同時に生成する炭酸カルシウムの沈殿は、ろ過もしくは遠心分離により容易に除去できます(Scheme 4)。
 Scheme 4: Synthesis of 1-butyl-3-methylimidazolium thiocyanate using CBILS BMIM HCO3 and calcium thiocyanate.
1週間に100化合物を合成可能?
CBILS を用いることより、10種のCBILS前駆体と10種のブレンステッド酸を組み合わせて、1週間に100種の新規なイオン液体または類縁物質を合成することも可能です。脱水溶媒が不要、ハロゲンの不純物不含、副生成物を伴わない、明確な反応機構、廃棄物がない、などの様々な面で利点があり、CBILSカチオン前駆体と酸由来のアニオンの組み合わせを選択するだけで、目的のイオン液体が合成できるようになりました。
<操作手順>
- 対応するCBILS前駆体からカチオン種を選択する
- 対応するブレンステッド酸からアニオンを選択する
- 必要な化学量論を求める
- CBILS前駆体とブレンステッド酸を混合しCO2が発生しなくなるまで攪拌する。基質により反応時間は異なるが、通常は5分-1時間程度要する
- エバポレーターで溶媒と副生成物(水もしくはメタノール)を除去する
Sigma- Aldrichでは、イミダゾリウム塩、アンモニウム塩、ホスホニウム塩、ピリジニウム塩、ピペリジニウム塩、モルフォリニウム塩型のイオン液体を与える 11種のCBILS前駆体をメチル炭酸塩もしくは炭酸水素塩の形で提供しています。CBILSの全シリーズは、40-60%の水溶液またはメタノール溶液 になっています。
製品情報
| Product # |
Product Name/Description |
Structure |
| 670052 |
1,3-Dimethylimidazolium hydrogencarbonate |
 |
| 670626 |
1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogencarbonate |
|
| 670723 |
1-Butyl-3-methylimidazolium hydrogencarbonate |
|
| 670389 |
1-Vinyl-3-methylimidazolium hydrogencarbonate |
|
| 670952 |
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium methylcarbonate |
|
| 671053 |
Triethylmethylammonium methylcarbonate |
|
| 671177 |
Tributylmethylammonium methylcarbonate |
|
| 671282 |
Tributylmethylphosphonium methylcarbonate |
|
| 672386 |
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium methylcarbonate |
|
| 671509 |
1-Ethyl-1-methylpiperidinium methylcarbonate |
|
| 671614 |
4-Ethyl-4-methylmorpholinium methylcarbonate |
|
References:
- (a) Short, P. L. Chemical and Engineering News 2006, 84, 17, 15-21;
(b) Freemantle, M. Chemical and Engineering News 2007, 85, 23-26. (c) For a general overview see: Wasserscheid, P.; Welton, T. Ionic Liquids in Synthesis, Wiley-VCH, Weinheim, 2003;
- (a) Jain, N.; Kumar, A.; Chauhan, S.; Chauhan, S. M. S. Tetrahedron 2005, 61, 1015-1060.
(b) “Between 1986 and 1996, fewer than 25 papers on ionic liquids were published each year. In 2005, almost 1,500 papers on the topic were published, and 2006 saw another bumper crop with over 1,000 papers published in the first six months.” in: Freemantle, M. Chemical and Engineering News 2007, 85, p. 23
- 宇恵誠, 「イオン性液体-開発の最前線と未来-」第2章イオン性液体の合成, 2003(シーエムシー出版)
その他のイオン液体に関する詳細は、別冊カタログChemFiles5-6, ChemFiles6-9をご覧ください。 カタログをご希望の場合はカタログ請求ページからご請求ください。
|