Japan > 化学 > 有機合成化学 > 注目テクノロジー > マイクロリアクター
有機合成化学
マイクロリアクター
MRT19979
エクスプローラーキットは、Sigma-Aldrichのスイスの製造サイトで、現在約40種の試薬製造と受託合成プロジェクトに実際に使用してい るマイクロリアクターシステムです。
キット一式で、マイクロフロー合成に必要な装置・備品および補充用の消耗品がすべて揃います。
実 用性と汎用性の高いエクスプローラーキットは、安価でシンプルな設計なので、マイクロリアクター技術の導入用としても、またキロラボ合成にも適していま す。
エクスプローラーキットの特長
  • g~Kg/日の生産に最適
  • 試薬接触部分はすべて非金属
  • 堅牢で汎用性の高い送液ポンプを採用
  • 温度と圧力の監視ユニット
  • 目的に応じた自由な設計が可能
  • トレーニング不要のシンプルな設計
エクスプローラーキットの資 料(387 KB PDF)はこちら
弊社での活用例・反応例を掲載したChemFiles9-4 「マイクロリアクター」(3.2 MB PDF)はこちら
デモのご要望、ご不明の点はテクニカルサポートにお気軽にお問 合せください。
テクニカルサポート E-mail :sialjpts@sial.com