|
Reaxa社との提携により、Sigma-Aldrichは、鈴木-宮浦カップリング、Stillカップリング、Heck反応、カルボニル化、水素添加、ジヒドロキシル化反応などに有用な種々の遷移金属固定化触媒を取り扱っています。
カップリング反応への応用 Pd(II) EnCat™
Pd(II) EnCat™は、幅広い反応に利用できる、固定化された酢酸パラジウム触媒です。配位子を含むタイプと含まないタイプがありますが、いずれも堅牢な多孔性 の尿素樹脂に固定化され、簡単で迅速かつクリーンな反応プロセスを実現します。この再生可能な触媒は、クロスカップリング反応、Heckカップリング反 応、カルボニル化反応において優れた活性を示します。
| クリーンな生成物 |
通常、反応粗生成物中の残留Pdは10ppm未満 |
| クリーンな廃液 |
PdEnCat™の使用による触媒ロスの低減 |
| 迅速で効率的なプロセス |
EnCat™類はろ過性が良好 |
| クリーンなプラント |
金属、配位子はビーズに固定化 |
| プロセスの改善 |
多くのカップリング反応で高活性 |
| プロセスの増強 |
バッチ、フローのいずれのプロセスでも使用可能 |
技術資料
1) Pd(0) and Pd(II) EnCat™ Presentation (2.8 MB PDF) 2) Pd(II) EnCat™ Technical Flier (485KB PDF) 3) Pd(II) EnCat™ User Guide (72 KB PDF)
Cheminar™ 1.1: Pd EnCat™ Technology (click here to view)
| 製品番号 # |
製品名 |
封入リガンド |
製品詳細 |
| 644714 |
Pd(II) EnCat™ 30 |
none |
Extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading |
| 644722 |
Pd(II) EnCat™ 40 |
none |
Extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading |
| 644706 |
Pd(II) EnCat™ TPP30 |
PPh3 |
Extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading, Pd 1.0, TPP 0.8 |
| 644692 |
Pd(II) EnCat™ TOTP30 |
P(o-tolyl)3 |
Extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading, Pd 1.0, TOTP 0.5 |
| 658693 |
Pd(II) EnCat™ BINAP30 |
rac-BINAP |
Extent of labeling: 0.39 mmol/g Pd loading, Pd 1.0, BINAP 0.25 |
| 666335 |
Pd(II) EnCat™ Kit I |
— |
Contains 1 g units of: 644692, 644706, 644714, 644722, and 658693 |
References: 1) Ladlow, M et al. Org. Biomol. Chem. 2003, 1, 2419. 2) Ley, S. V. et al. Org. Biomol. Chem. 2004, 2, 611. 3) Ley, S. V. et al. Chem. Commun. 2005, 2175. 4) Pilotti, P. et al. Pharm. Disc. 2005, 5(8), 32. 5) Nájera, C. et al. Tetrahedron 2005, 61, 12168. 6) Ley, S. V. Chem. Eur. J. 2006, 12, 4407. 7) Yamamoto, Y. et al. Synlett 2006, 1027. 8) Ley, S. V. et al. Chem. Commun. 2002, 1132. 9) Ley, S. V. et al. Chem. Commun. 2002, 1134. 10) Ley, S. V. et al. Synlett 2002, 1843. 11) Pears, D. A. et al. Aldrichimica Acta 2005, 38, 23. 12) Leeke, G. A. et al. Org. Process Res. Dev. 2007, 11, 144. 13) Ley, S. V. et al. Synlett 2007, 1251.
LaPCatTM
LaPCat™キットは、様々な有機反応に有用な、ペロブスカイト構造の不均一触媒を含むパラジウム・銅の6種の触媒キットです。LaPCat™触媒は、種々の基質に対し多くのカップリング反応において極めて高い触媒活性を示します。.
| 触媒 |
化学式 |
表面積 (m2/g) |
粒径 (μm) |
反応 |
| FP2 |
LaFe0.95Pd0.05O3 |
5.5 |
41.1 |
Suzuki |
| FP8 |
LaFe0.80Pd0.20O3 |
5.7 |
3.3 |
Suzuki |
| CoP |
LaFe0.57Co0.38Pd0.05O3 |
3.4 |
4.0 |
Suzuki, Heck, Sonogashira |
| CuP |
LaFe0.57Cu0.38Pd0.05O3 |
12 |
3.7 |
Suzuki, Sonogashira, Ullmann |
| CoCu |
La0.9Ce0.1Co0.60Cu0.40O3 |
7.9 |
5.4 |
Ullmann |
| YBCu |
YBa2Cu3O7 |
0.3 |
10.6 |
Ullmann |
上の表に示すとおり、LaPCat™の各触媒は、重要な炭素-炭素結合形成反応において幅広く利用可能です。
| クリーンな生成物 |
粗生成物中の金属不純物は通常10ppm以下 |
| クリーンな廃液 |
LaPCat™により触媒ロスを低減 |
| 迅速で効率的なプロセス |
均一系触媒と同等もしくは優れた活性 |
| プロセスの改善 |
触媒量の低減 |
| コスト削減 |
再利用可能 |
技術資料
1) LaPCatTM Presentation (1.3 MB PDF) 2) LaPCatTM Technical Flier (365 KB PDF) 3) LaPCatTM User Guide (287 KB PDF)
| Product # |
Product Name |
Description |
| 674052 |
LaPCat™ Perovskite Catalyst Kit I |
Six 100 mg samples of LaPCat™ catalysts: FP2, FP8, CoP, CuP, CoCu, and YBCu |
水素化反応
Pd(0) EnCat™ 30NP
Pd(0)EnCat™30NPは、水素化反応や水素移動反応に有用なPd(0)のナノ粒子を固定化した樹脂で、化学選択性に優れ、簡単で迅速かつクリーンなプロセスをより高い安全性で実現します。EnCat™ビーズに固定化したPd(0)ナノ粒子はReaxa社の管理された製造プロセスのもとで製造され、バッチ間の再現性は極めて高くなっています。
| クリーンな生成物 |
通常、反応粗生成物中の残留Pdは1ppm未満 |
| クリーンな廃液 |
PdEnCat™の使用による触媒ロスの低減 |
| 迅速で効率的なプロセス |
EnCat™ビーズはろ過性が良好でリサイクル可能 |
| クリーンなプラント |
Pd金属はビーズに固定化 |
| 高い選択性 |
水素化及び水素移動反応で良好な結果 |
| プロセスの増強 |
Pd/C触媒に比べ発火性が低い |
| 安全性の改善 |
バッチ、フローのいずれのプロセスでも使用可能 |
技術資料
1) Pd(0) and Pd(II) EnCat™ Presentation (2.8 MB PDF) 2) Pd(0) EnCat™ 30NP Technical Flier (518 KB PDF) 3) Pd(0) EnCat™ 30NP User Guide (340 KB PDF) 4) Pd(0) EnCat™ 30NP Debenzylation Guide (159 KB PDF)
Cheminar™ 1.1: Pd EnCat™ Technology (click here to view)
| 製品番号 # |
製品名 |
製品詳細 |
| 653667 |
Pd(0) EnCat™ 30NP |
nanoparticles, extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading |
References: 1) Ley, S. V. et al. Chem. Comm. 2003, 678. 2) Ley, S. V. et al. Beil. J. Org. Chem. 2006, 2, 15. 3) Ley, S. V. et al. Org. Lett. 2003, 5, 4665. 4) Ley, S. V. et al. Org. Biomol. Chem. 2004, 2, 160. 5) Ley, S. V. et al. Chem. Commun. 2002, 1132. 6) Pears, D. A. et al. Aldrichimica Acta 2005, 38, 23. 7) Quai, M. et al. Tetrahedron Lett. 2007, 48, 1241.
Pt(0) EnCat™ 40
Pt(0) EnCat™40は、水素化反応に有用な触媒で、化学選択性に優れ、白金-炭素にくらべて簡単で迅速かつクリーンなプロセスをより高い安全性で実現します。樹脂に包埋した活性な白金を単離することにより、Pt/Cの代替となりうる取り扱いが簡単で安全な触媒が生まれました。特にニトロ基の水素化とハロゲ ン存在下での還元的アミノ化反応に高い活性を示します。
| クリーンな生成物 |
反応粗生成物中の残留Ptが極めて低い |
| クリーンな廃液 |
EnCat™の使用による触媒ロスの低減(通常、< 0.005% Pt) |
| 迅速で効率的なプロセス |
EnCat™ビーズはろ過性が良好 |
| クリーンなプラント |
Pt金属はビーズに固定化 |
| 高い選択性 |
水素化反応で良好な結果 |
| プロセスの増強 |
バッチ、フローのいずれのプロセスでも使用可能 |
| 安全性の改善 |
初期試験において、空気中で活性触媒の発火性が認められない |
技術資料
1) Pt(0) EnCat™ 40 Presentation (323 KB PDF) 2) Pt(0) EnCat™ 40 Technical Flier (43 KB PDF) 3) Pt(0) EnCat™ 40 User Guide (43 KB PDF)
| 製品番号 # |
製品名 |
製品詳細 |
| 681504 |
Pt(0) EnCat™ 40 |
Wet, encapsulated nanoparticles, extent of labeling: 0.12 mmol/g Pt loading (dry basis) |
ジヒドロキシル化反応
Os EnCat™ 40
四酸化オスミウム (OsO4)は、オレフィンの酸化的開裂とジヒドロキシル化反応にたいして最も信頼性が高く効果的な触媒として知られていますが、毒性が高く揮発性があり高価なために、スケールアップには現実的ではありません。四酸化オスミウムを固定化し安定化させたOs EnCat™40は、安全性が高く取り扱いが簡便な触媒であり、酸化反応に有用です。
上の写真は、固定化したOsO4の安定性をよく示しています。コーン油を入れた容器に、揮発性の四酸化オスミウムの入ったバイアルを置くと、ただちに反応して黒い分解物が生じます。一方、同様にOs EnCat™40を入れたバイアルをコーン油中に静置すると、数ヶ月間経過しても変化はみられません。
| クリーンな生成物 |
通常、反応粗生成物中の残留Osは100ppm未満 |
| 保存、移動や取り扱いが容易 |
低レベルのOsO4蒸気 |
| 迅速で効率的なプロセス |
樹脂ビーズはろ過性が良好 |
| 高い選択性 |
不斉ジヒドロキシル化反応で良好な結果 |
| クリーンなプラント |
OsO4はビーズに固定化 |
| コスト削減 |
リサイクル可能 |
| プロセスの増強 |
バッチ、フローのいずれのプロセスでも使用可能 |
技術資料
1) Os EnCat™ 40 Technical Flier (73 KB PDF) 2) Os EnCat™ 40 User Guide (111 KB PDF)
| 製品番号 # |
製品名 |
製品詳細 |
| 658685 |
Os EnCat™ 40 |
Extent of labeling: 0.3 mmol/g Os loading |
References: 1) Ley, S. V. et al. Org. Lett. 2003, 5, 185. 2) Borhan, B. et al. Tetrahedron Lett. 2006, 47, 3797. 3) Ley, S. V. et al. Org. Lett. 2003, 5, 185. 4) Ley, S. V. et al. Org. Biomol. Chem. 2003, 1, 3957.
|