Japan > 化学 > 有機合成化学 > 注目テクノロジー > Leighton's Strained Silacycles
注目テクノロジー
Leighton's Strained Silacycles
エナンチオ選択的アリル化反応の強力な試薬
アルデヒドのエナンチオ選択的アリル化
アシルヒドラゾンの実用的なエナンチオ選択的アリル化
ケチミンのエナンチオ選択的アリル化:第三級カルビナミンの合成
アシルヒドラゾンを用いるFriedel-Craftsアルキル化
アシルヒドラゾン-アルケン[3+2]環化付加反応
製品リスト
カルボニル化合物の不斉アリル化は、光学活性なキラルビルディングブロックを合成する上で、今なお最も重要で基本的な付加反応のひとつです。2002年、コロンビア大学のJames L. Leighton教授は、ひずみのある五員環骨格により反応性を高めたケイ素化合物を利用する強力な手法を開発しました。単純なキラル1,2-ジオール、ジアミンまたはアミノアルコールとアリルシランから成るこれらの五員環シラサイクル類は、アリル化反応においてケイ素を含むキラルなLewis酸として作用し、極めて高い実用性が見出されています。
back to top
アルデヒドのエナンチオ選択的アリル化
Leighton らは、アルデヒドのエナンチオ選択的アリル化反応に用いる適用範囲が広く実用的な試薬として、ひずみのあるシラサイクル類を開発しました1。新たに開発されたシクロヘキサン-1,2-ジアミンを基本骨格とするキラル補助基(Aldrich 製品番号 704725) は、種々のアルデヒドを極めて高いエナンチオ選択性でアリル化します2
Leighton Silacycles - 1
back to top
アシルヒドラゾンの実用的なエナンチオ選択的アリル化
キラルアミンの実用的なエナンチオ選択的合成の開発は、有機化学および創薬化学において非常に重要です。2003年、Leightonらは、擬似エフェドリンから誘導された、五員環骨格のひずみのあるシラサイクル試薬(Aldrich 製品番号 706671)を用いてアシルヒドラゾンのエナンチオ選択的アリル化に成功しています3
Leighton Silacycles - 2
back to top
ケチミンのエナンチオ選択的アリル化:第三級カルビナミンの合成
キラルなアリルシラサイクル試薬にケトンから誘導される様々な構造のベンゾイルヒドラゾンを付加することで、エナンチオ選択的な第三級カルビナミンが合成され、これらのシラサイクルの実用性が示されました4。第四級α-アミノ酸の合成が数多く報告されている一方、第三級カルビナミンの合成についてはあまり報告がありません。いくつかのヒドラゾンをSmI2(Aldrich 製品番号 409340).で還元した結果、遊離アミンが良好な収率で容易に得られました。
Leighton-Silacycles - 3
back to top
アシルヒドラゾンを用いるFriedel-Craftsアルキル化反応
グリオキシラートから誘導されるイミン類を電子豊富なアレーン類へ付加する反応は、Friedel-Crafts 型のアルキル化反応において、重要なアリールグリシン類を与える手法となります。シラサイクル720380は、イソプロピルグリオキシラートのベンゾイルヒドラゾンにアニリンを付加する反応をスムーズに促進します。
Leighton-Silacycles - 4
back to top
アシルヒドラゾン-アルケンの[3+2]環化付加反応
脂肪族アルデヒド及び芳香族アルデヒドから誘導される種々のベンゾイルヒドラゾンはtert-ブチルビニルエーテルと反応し、高いエナンチオ選択性でピラゾリジンを与えます。この反応は、5gのヒドラゾンを用いて容易に実施でき、スケールアップにも対応可能で実用的な手法です。
Leighton-Silacycles - 5
back to top
製品リスト
Prod. No. Product Name Structure
704725 (R,R)-1,3-Bis[(4-bromophenyl)methyl]-2-chlorooctahydro-2-allyl-1H-1,3,2-benzodiazasilole  704725 Structure
705098 (S,S)-2-Allyl-1,3-bis-(4-bromobenzyl)-2-chlorooctahydro-2-1H-1,3,2-benzodiazasilole  705098 Structure
706671 (4S,5S)-2-Allyl-2-chloro-3,4-dimethyl-5-phenyl-1-oxa-3-aza-2-silacyclopentane 706671 Structure 
719056 (4R,5R)-2-Allyl-2-chloro-3,4-dimethyl-5-phenyl-1-oxa-3-aza-2-silacyclopentane 719056 Structure 
720380 (4S,5S)-2-Chloro-3,4-dimethyl-2,5-diphenyl-1-oxa-3-aza-2-silacyclopentane  720380 Structure
720380 (4R,5R)-2-Chloro-3,4-dimethyl-2,5-diphenyl-1-oxa-3-aza-2-silacyclopentane  720380 Structure
back to top
Reference:
  1. Review: Leighton, J. L. Aldrichimica Acta 2010, 43, 3-12.
  2. Kinnaird, J. W. A.; Ng, P. Y.; Kubota, K.; Wang, X., Leighton, J. L. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 7920.
  3. Kubota, K.; Leighton, J. L. Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 946.
  4. Berger, R.; Rabbat, P. M. A.; Leighton, J. L. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 9596.
  5. Shirakawa, S.; Berger, R.; Leighton, J. L. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 2858.
  6. Shirakawa, S.; Lombardi, P. J.; Leighton, J. L. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 9974.
back to top