Japan > 化学 > 有機合成化学 > 注目テクノロジー > Xtalfluor-E® / : Xtalfluor-M®取り扱い簡便な固体のフッ素化剤
注目テクノロジー
Xtalfluor-E® / : Xtalfluor-M®取り扱い簡便な固体のフッ素化剤
Aldrich ChemFiles 2010, 10.3, 16
Structures of the new deoxofluorination reagents, XtalFluor-E(719439) and XtalFluor-M (719447).
Figure 1 : Structures of the new deoxofluorination reagents, XtalFluor-E(719439) and XtalFluor-M (719447)
有機分子のフレームワークの中にフッ素を導入することは、重要な変換反応です。DAST やDeoxo-Fluor® は優れたフッ素化剤としてよく知られていますが、実際に使用する場合には、取扱いの煩雑さと安全性の問題を考慮せざるを得ません。
Couturier らによって最近開発されたXtalFluor-E とXtalFluor-M は、従来のフッ素化剤の問題点の多くを解決する試薬です2。XtalFluor は、クリスタルフローというその名の通り結晶性の脱酸素的フッ素化剤で、短時間であれば空気中で取り扱えます。また、基質適用性と反応性も、従来の脱酸素的フッ素化剤とほぼ同じで、アルコールからフッ化アルキル、アルデヒドとケトンからgeminal- ジフルオリド、カルボン酸から酸フッ化物、スルホキシドからフルオロメチルチオエーテル、ヘミアセタール糖からグリコシルフッ素ドナーがそれぞれ得られます(Scheme 1)。
Generic substrate scope of XtalFluor-mediated deoxofluorination
Scheme 1:Generic substrate scope of XtalFluor-mediated deoxofluorination
その他の特長としては、無水反応条件下で遊離のHF を発生しないことが挙げられます。反応機構については解明中ですが、XtalFluor がフッ素を脱離せずにC-O 結合を活性化するためと考えられています。DBU, Et3N・3HF, Et3N・2HF などの反応促進剤が共存する場合には、フッ素が活性炭素原子を攻撃します。脱酸素的フッ素化剤の化学効率は高く、また、Scheme 2に示すように、DAST やDeoxo-Fluor が利用できる基質については、ほとんどの場合にXtalFluor も同様に作用します(Scheme 2)。
Specific examples of deoxofluorination with XtalFluor-E or XtalFluor-M
Scheme 2: Specific examples of deoxofluorination with XtalFluor-E or XtalFluor-M
XtalFluor はDAST やDeoxo-Fluor に比べて安定であるという結果が熱量試験(ARC)から得られており、実用性が高いこともこの試薬の魅力となっています(Table 1)。
Accelerated Rate Calorimetry (ARC) data comparisons indicating a higher thermal stability of the XtalFluors
Table 1. Accelerated Rate Calorimetry (ARC) data comparisons indicating a higher thermal stability of the XtalFluors.
製品情報
Product Image Description Molecular Formula
719439 XtalFluor-E® C4H10BF6NS
719447 XtalFluor-M® C4H8BF6NOS
References
  1. Beaulieu, F. et al. Org. Lett. 2009, 11, 5050.
  2. L’Heureux, A. et al. J. Org. Chem. 2010, 75, 3401.
  3. Haufe, G. J. Prakt. Chem. 1996, 338 , 99.
  4. McClinton, M. A. Aldrichimica Acta 1995, 28, 31.
  5. Gatner, K. Pol. J. Chem. 1993, 67, 1155. (6) Franz, R. J. Fluorine Chem., 1980, 15, 423.