Sigma-Aldrich
Japan > 化学 > 研究支援サービス > レアケミカルライブラリー(SALOR)
研究支援サービス
レアケミカルライブラリー(SALOR)
Sigma-Aldrichでは創業以来、常に高品質の試薬を提供してまいりましたが、その信頼関係を元に大学や研究機関から興味深い構造の化合物、希少な合成中間体などを集めたのがこのコレクションの始まりです。このユニークなコレクションは現在14万点を超える化合物ライブラリーとなり、これまでに数多くの合成困難な化合物をバイオ、製薬、農薬関連研究者の皆様にお届けしています。
製品
  • スクリーニング・研究用の希少な化合物、約140,000点以上のライブラリーです。
  • 大部分が低分子有機化合物で、ヘテロ環化合物・ステロイド類を豊富に取り揃えました。
  • 毎年、3000~5000の新製品が追加になります。
  • 新製品の多くは、リピンスキーの法則に則ったドラッグライクな化合物です。
データベース
CD-ROM (無料):
  • 構造式・分子式・カタログ番号をSDファイルおよびPDFで収載しています。
インターネット:
  • 他の試薬と同様に、弊社Webサイトの製品検索画面にて部分構造・化合物名・CAS番号などで検索可能です。
パッケージング
  • 製品によって、1mg~1gが標準包装となります。
  • 標準的なバイアル包装の他に、チューブ、プレートなど、ご希望の容器に、ご希望の容量を秤量し、ご希望の包装形態でお届けすることも可能です。
注1) レアケミカル製品は総合カタログ掲載製品とは異なり、提供された化合物をそのままの形で販売しております。化合物の構造確認・純度決定及び各種分析試験は当社では一切行っておりません。したがって、製品の試験成績書、MSDS及び各種スペクトル等をご提供できない旨、ご了承下さい。
注2) 純度の目安: 天然物 約80%以上
その他 約90%以上
詳細は弊社テクニカルサポートまで(sialjpts@sial.com)