NMR溶媒 / 試料管と関連製品
NMR測定用アクセサリー
KitAlysis™ ハイスループット スクリーニング キット
NMR チューブ用キャップ
カラフルなキャップはいかがでしょうか?
NMR チューブ用キャップ
複数のNMR サンプルを同時に扱う際、キャップの色によって識別することができます。
ポリプロピレン(PP)製 5 mmチューブ用キャップ
製品番号 入り数
Z118079-100EA 100個
Z153273-100EA 100個
Z153281-100EA 100個
Z153303-100EA 100個
Z153338-100EA 100個
Z153311-100EA 100個
6色セット Z153265-600EA 600個
赤、黒、白、黄、緑、青の6色
その他NMRチューブ用キャップ
材質 チューブ
サイズ
製品番号 個数
PP 2 mm Z567477-25EA 25個
PP 3 mm Z272078-1PAK 100個
PP 4 mm Z567485-100EA 100個
PP 8 mm Z272086-1PAK 100個
PP 10 mm Z118087-100EA 100個
PTFE 5 mm Z220612-10EA, 25EA 10個, 25個
NMRプレッシャーキャップ
NMR pressure caps with long body
Z276235、100個入り、直径5 mm)
PTFE NMR チューブキャップ外観
PTFE NMR チューブキャップ
Z220612
Precision Seal (プレシジョンシール)ラバーセプタム
プレシジョンシール ラバーセプタム外観
外経が5 mmチューブ用の天然ゴム製セプタムです。カニュレーション用のポイントを備え、内側にも密着できる形状になっています。赤と白の2種類。
様々なサイズを取り揃えております。「プレシジョンシール ラバーセプタム」ページをご覧ください。
FEPサンプルチューブライナー
FEPサンプルチューブライナー外観
FEP材質のライナーは、フッ化物イオンを含む強酸の腐食作用からガラス製NMR試料管を保護します。一般的なthin-wallチューブにフィットします。PTFEプラグ付きです。高温での使用は控えてください。
Wilmad No. Volume (μL) ライナー長 (in.) 適合NMRチューブ 本数 製品番号
6005 80 8 L: 7 in. OD: 5 mm 1 Z286397-1EA
6005-8 80 9 L: 7 and 8 in. OD: 5 mm 1 Z286400-1EA
6010 440 8 L:7 in. OD: 10 mm 1 Z286419-1EA
NMRチューブホルダー
NMRチューブホルダー
NMRチューブを持ち歩いている時に破損したことはありませんか?チューブホルダーに入れれば、貴重なサンプルと実験者の安全を確保できます。透明で強度の高いポリカーボネート製なので中身を確認できます。もし誤って落としても、ケース両端にある天然ゴムプラグで衝撃を吸収します。NMRチューブは、底部のラバープラグによってホルダー内に確実に固定されるので安心です。直径5 mm、長さ7インチまたは8インチのNMRチューブ用(1本)です。
クリップ付きNMRチューブホルダー
クリップ付きのNMRチューブホルダーもあります。直径5 mm、長さ7インチのNMRチューブ用です。赤・青・白の3種類。
  • Z286095-1EA: Aldrich pocket NMR tube carrier(赤)
  • Z286052-1EA: Aldrich pocket NMR tube carrier(白)
  • Z286109-1EA: Aldrich pocket NMR tube carrier(青)
NMRチューブラック
ポリプロピレン製NMRチューブラック
大きさ:21 cm x 11 cm x 22 cm(H)
穴の数:72
ポリプロピレン製NMRチューブラック外観
ステンレススチール製NMRチューブラック
穴の数:20
ステンレススチール製NMRチューブラック外観
NMRチューブ・洗浄器・その他関連製品については左記のページもご参考ください。
Redi-Driのご案内