自然科学関連書類、各種ソフトウェア製品の
はこちらから
Aldrich スペクトルライブラリー(書籍)
Aldrich スペクトルライブラリー(電子版) - Spectral Viewer - 大幅値下げ!
|
Aldrich Spectral Viewerは、閲覧用の電子版スペクトルデータ集です。FT-NMR, FT-IRに加えて新たにFT-Ramanが加わり、シリーズ全体で58,000物質以上のスペクトルを構造式・物性値と共にご覧いただけます。 Spectral Viewerがあれば、新たにデータベースを起動することなく簡単に各スペクトルを切り替えられます。もちろん、各Viewerは単独でも使用できます。 教育機関用割引、ネットワーク版もございます。
Windows 95/98/ME/NT4-SP5/2000/XP対応
PDF資料(565 KB PDF)
デモ版をお気軽にご請求ください! 詳細はこちらから
|
IR/Raman スペクトル検索ソフトウェア - Spectral ID -
|
Spectral ID(製品番号Z407488)は、IR, NIR, Raman, Massスペクトルの総合的なスペクトル検索ソフトウェアです。使いやすく高速であり、多くのベンダーの市販ライブラリーに対応しています。Spectral IDには、Mass, IR, Raman UV-Vis, Fluorescence, NIRのプライベートライブラリーを構築し、検索できる機能もあります。 Spectral IDを活用することにより、非常に簡便に、高速かつ正確なスペクトルマッチングが行えます。
PDF資料(291KB PDF)
|
スペクトルデータライブラリー
|
下記のライブラリーはすべてSpectral IDでサポートしています。(カッコ内はスペクトル数)
Nicolet / Aldrich FT-IR Library
Aldrich FT-IR Library
|
MSDS (安全性データシート)
|
Sigma-Aldrichが取り扱う試薬の中から90,000以上の物質のMSDSを収録。 Windows/Mac対応。ネットワーク版あり。