ラボウェア
静電気除去装置 イオナイザー
PLAS-LABS社のイオナイザーは、実験や作業の妨げとなる静電気を効果的に除去します。電源を入れるだけで、特別なメンテナンスも不要です。グローブボックスでも使用できます。
イオナイザーの外観
イオナイザーの外観
PLAS-LABS イオナイザー(Z563064)の特長
  • 90 cm以内の静電気を効果的に除去
  • 実験台や天秤周辺だけでなく、真空や不活性雰囲気のグローブボックス内でも除電抜群!
  • 無風タイプのため、粉体などが舞いません
  • 省スペースの小型設計
  • 電源を入れるだけの簡単操作。特別なメンテナンスは不要です
製品番号 Z563064-1EA
製品名 PLAS-LABS イオナイザー
帯電方式 イオンパルス方式、パルス速度: 1 ~ 5 パルス / 秒 (5段階に調整可能)
電圧 AC 120 V
寸法 幅 110 mm × 奥行65 mm × 高さ 130 mm
重さ 約900 g
価格 ¥125,700
※イオナイザーを長くお使いいただくために:
使用頻度に応じて、イソプロピルアルコールを浸したやわらかい布などでエミッタポイントをやさしく拭いて、汚れを落としてください。
【参考】 イオナイザーのご使用に際して(PDF:0.5MB)
実機デモをご希望の方は、お気軽にテクニカルサポート(sialjpts@sial.com)へご連絡ください。
電源不要のピストル式の除電器「ゼロスタット」も好評販売中です。
ゼロスタット外観
その他の帯電防止・除電製品
試料の秤量や天びん周辺のクリーニングに便利な、帯電防止・除電製品も販売しています。
帯電防止PP製
ディスポーザブル秤量用漏斗
帯電防止ポリスチレン製
六角形秤量皿
除電ブラシ
天秤に載せて安定し、フラスコのジョイントにもフィット 柔らかい素材なので、自在に曲げられます 天びんや精密機器表面をクリーニングしながら、除電もできます