ラボウェア
お勧め実験器具のご紹介
静電気対策製品
粉体、フィルム、ポリマーなどを扱う様々な作業環境で活躍する製品ばかり。
静電気の影響をカットして作業効率をアップしませんか?
イオナイザー
【特長】
  • 90 cm以内の静電気を効果的に除去します
  • 真空や不活性雰囲気のグローブボックス内でも除電できます
  • 使い方は、イオナイザーを平らな場所に置き、電源を入れるだけ!
  • 特別なメンテナンスも不要です。省スペースの小型設計です
【仕様】
  • 帯電方式: イオンパルス方式
  • パルス速度: 1 ~ 5パルス/秒(5段階に調整可能)
  • 特徴: 無風タイプ、低オゾン発生
  • サイズ: 幅 110 mm × 奥行 65 mm × 高さ 130 mm
  • 電圧: AC 120 V
  • 重量: 約900 g
イオナイザー」詳細ページもご覧ください。
「ページトップへ戻る」
ゼロスタット
天秤周辺に1つ常備しておくと便利なピストル式の除電器です。電源や電池は不要で、10,000回以上使用可能です。ゼロスタットの使用方法はこちら(PDF 85KB)。
「ページトップへ戻る」
帯電防止ディスポーザブル秤量用漏斗
側面がフラットなので天秤上で安定し、フラスコのジョイントにもフィットする優秀デザイン。秤量物を残さず、すべて移動させることができます。帯電防止PP製なので、静電気の影響を受けず、効率よく作業できます。さまざまな大きさの注ぎ口に対応した、下記5つのサイズからお選びください。
  • XS: 96-well チューブ、<10 mL フラスコ
  • S: 10~50 mL フラスコ用
  • M: 100~250 mL フラスコ用
  • L: 500~1000 mL フラスコ用
  • XL: 1~2 L フラスコ用
製品番号 Size 全長 × 漏斗内径 × 脚(cm) 個数
Z509329-1PAK XS 3.8 × 1.5 × 0.6 96
Z509337-1PAK S 4.3 × 2.4 × 0.7 50
Z509345-1PAK M 6.2 × 3.3 × 1.1 50
Z509353-1PAK L 8.8 × 4.7 × 1.7 20
Z509361-1PAK XL 11.5 × 6.5 × 1.9 10
「ページトップへ戻る」
帯電防止六角形秤量皿
帯電防止ポリスチレン製。柔らかい素材なので、秤量した試料を移しやすいよう自在に曲げて使えます。非常に滑らかな表面なので、サンプルロスを最小限に抑えて秤量することができます。耐熱温度:70℃。生物学的に不活性で、希釈した酸や弱酸、水溶液、アルコール、および塩基に耐性があります。
  • ※1 カッコ内の数字は秤量皿の底と上部のサイズです。
  • ※2 各500枚入りです。
「ページトップへ戻る」
除電クリーニングブラシ(anti-static Brush)
傷つきやすい機器表面の微粉末やホコリをクリーニングしながら、除電もできるブラシです。天秤やレンズのクリーニングに最適です。
サイズ:66 mm × 63 mm
  • ※1 ブラシは柔軟性の高い天然繊維と導電性合成繊維からなり、ハンドル部分は導電性プラスチック製です。
  • ※2 汚れたブラシは、静電気防止効果に影響を与えずに洗浄可能です。
「ページトップへ戻る」
化学合成用装置・器具
マイクロフォトケミカルリアクター
Tehshik Yoon研究室の協力を得て開発した、可視光応答型反応を簡単に実施できるマイクロフォトケミカルリアクターです。16バイアルに均一にLED光を照射することができ、スクリーニングや反応条件最適化の効率をアップします。
詳しくは「 マイクロフォトケミカルリアクター」詳細ページをご覧ください。
  • マイクロフォトケミカルリアクター(青色LEDライト): ALDKIT001-1EA
  • マイクロフォトケミカルリアクター用紫色LEDライトリング: ALDRP2-1EA
  • マイクロフォトケミカルリアクター用青色LEDライトリング: ALDRB1-1EA
「ページトップへ戻る」
COware(ガラス製反応器具)
2つの反応チューブからなる「COware」反応容器は、一方のチューブで反応ガスを発生させた後に、もう一方のチューブですぐにガスを消費するので、閉鎖系の中で反応を行うことができます。
詳しくは「 COware:反応ガスの安全で簡単な取扱いのためのツール」詳細ページをご覧ください。
  • 0.1–1 mmol用キット (total volume 20 mL): STW1-1EA
  • 1.0–5.0 mmol用キット (total volume 100 mL): STW5-1EA
  • 5.0–20.0 mmol用キット (total volume 400 mL): STW6-1EA
  • Replacement PTFE/silicone septa (pack of 100): STW3-100EA
  • Replacement PTFE stabilizing discs (pack of 2): STW2-2EA
  • H-Caps (set of two): STW10-2EA
「ページトップへ戻る」
Q-チューブ プレッシャーリアクター
Q‐チューブは、独自の圧力開放システムにより、安全性を向上させたプレッシャー反応キットです。120 psi(約8 atom/0.8 MPa)を超えると、反応系内の圧をリリースし、その後再密封して内圧を60~80 psi(4~5 atom)に維持します。
Q-チューブスターターキットがあればすぐにプレッシャー反応を実施することができます。キット内容・反応例は「 Q-チューブ」詳細ページをご覧ください。
「ページトップへ戻る」
ガラス器具
マニホールド
アルドリッチでは、すぐに使える真空ライン・不活性ガスライン用のマニホールドを各種扱っています。
サイズ(L): 300 mm(position 3)、400 mm(position 4)、500 mm(position 5)
【Aldrich single bank manifold with glass stopcocks】
4 mm内径のガラスストップコックです
Z532134Z532169
【Aldrich dual bank manifold with glass stopcocks】
Aldrich dual bank manifold with glass stopcocks
【Aldrich dual bank manifold with high-vacuum PTFE valves】
0 ~ 10 mm内径の高真空PTFEバルブ付きです
Z202681
Z414131
「ページトップへ戻る」
分析関連製品
NMR試料管・関連製品
「ページトップへ戻る」
Spectral Viewer
FT-Raman / IR / NMR 計58,000スペクトルを収載したデータ集(CD-ROM)です。
詳しくは「 Spectral Viewer」詳細ページをご覧ください。
「ページトップへ戻る」
その他実験室備品
真空ポリカデシケーター
軽くて丈夫なポリカーボネート製の丸型真空デシケーターです。高品質シリコン製O-リングとロック用リングにより気密性を高め、真空度24 mmHgを72時間維持します。褐色タイプは、UVA、B、C波を100%遮断します。 三方バルブ付き。
サイズなどの詳細は「 真空ポリカデシケーター」詳細ページをご覧ください。
「ページトップへ戻る」
Redi-Driのご案内