Japan > 実験器具・書籍 > ラーニングセンター > Q-Tube™ プレッシャーリアクター
ラーニングセンター
Q-Tube™ プレッシャーリアクター
Q-Tubeプレッシャーリアクターは、マイクロ波合成装置の安全かつ経済的な代替法として注目されており、過圧による爆発事故を防ぐための独自の圧力解放システムを備えています。
Q-Tubeの利点
  • 従来のフラスコによる反応やマイクロ波合成よりも
    - 高収率
    - クリーンな反応系
    - 迅速: 数時間の反応時間を数分に短縮
    - ケミカルスペースの拡大
    カルバミン酸エチルの脱保護、立体障害の大きなアミンのN-アルキル化、
    立体障害の大きなアルコールのO-アルキル化、立体障害の大きなアミンや
    ケトンの還元的アミノ化、ベンジル基の除去、など
  • マイクロ波合成よりも高い再現性
  • 一般的なシールドチューブよりも高い安全性:自動的に圧を解放した後に再度密閉
  • 経済的
  • メンテナンスフリー
Q-Tub
Q-Tubeスターターキット
必要な器具が揃ったスターターキットがあればすぐにQ-Tubeを試すことができます。
内圧が120psi以上になると、アダプターを介して圧が解放され、
内圧が下がるとチューブは再密封されます。
チューブ容量は、12 mL と 35 mLの2種類をご用意しています。
詳細や価格は、各製品番号をクリックしてください。
Q-Tubeスタータキット 12 mL容量     製品番号:Z567671-1EA
  ※ 12mLチューブは使い捨てです。再利用できません。
Q-Tubeスタータキット 35 mL容量     製品番号:Z567736-1EA
Q-Tubeをより安全にお使いいただくために、防爆用ついたて付きのヒートブロックQ-Blockのご使用をお勧めします。
高圧(200 psi)用アダプターもご用意しています。
Q-Tubeシリーズの取扱製品の一覧はこちら
Q-Tubeを用いた反応実施例や詳細情報はこちら(Q Labtech社のサイトにジャンプします)
Q-Tubeは Q Labtech社の製品です。