Japan > 実験器具・書籍 > ラーニングセンター > セプタム – Septa –
ラーニングセンター
セプタム – Septa –
実験に必要な天然ゴム製・シリコンラバー製の各種セプタムを幅広く取り揃えています。
【用途】
  • フラスコ、試験管、NMRチューブ、アンプルなどガラス器具の密栓
  • 禁水試薬のカニューラ用(シリンジによる試薬の注入) など
シリンジ針を刺した後も、ラバーの弾力で孔がふさがり、外気の湿気や空気から容器内部を遮断します。さらに、パラフィルムなどで巻いておくとより効果的です。
実験の目的に適したセプタムをお選びください
セプタム比較表
  Precision Seal Septa Image Suba•Seal Septa Image Natrual Rubber Septa Image
製品名 Precision Seal Septa
プレシジョン シール
Suba-Seal Septa
シュバ シール
Natural Rubber Septa
(Sleeve Stopper)
ナチュラルラバー
(スリーブストッパー)
特徴 禁水試薬のシリンジ注入などに適する. 中密度ラバー. 有機溶剤耐性が高い. 共通摺合わせテーパーに忠実かつ長めのプラグ設計により、機密性が高くスムーズに使用できます 一般有機溶媒・水溶液の全般に使用可能. 低密度ラバー. ネジ山状のプラグ形状. オートクレーブや高温での使用にはシリコンラバー製をお使いください 一般有機溶媒・水溶液の全般に使用可能. 低密度ラバー. 旧Aldrich ナチュラルラバーセプタムと同等品です
ラバータイプ 天然ゴム 天然ゴム、シリコン 天然ゴム
赤、白 赤、白、緑、青、グレー 赤、白
仕上げ すべりにくい 天然ゴム:なめらか、
シリコン:平面
なめらか、ぬれた場合にはすべりやすい
密度(相対比)
溶剤耐性(相対比)
ロット試験成績書 あり なし なし
包装規格 ホワイトルーム環境 なし なし
プラグ形状 長い 長い 短~中程度
プラグテーパー あり なし 多少あり
プラグタイプ フラット ねじ山状 フラット
シリンジ針使用耐性
シリンジ針使用範囲 広い 中程度 中程度
熱耐性 85℃ 天然ゴム:85℃
シリコン:200℃
85℃
オートクレーブ使用 不可 天然ゴム:不可
シリコン:可
不可
備考 スリーブ部分を針金などで巻いて固定すれば、内圧の変化によってセプタムがとんだり、シリンジ針使用時に容器内に落ちたりすることを防げます。ただし、反応によってはセプタムの固定がかえって危険な場合がありますので、十分に注意してご使用ください。
Suba-Sealセプタムに関する詳細はこちら Top of Page
Precision Sealセプタムに関する詳細はこちら  
セプタム サイズ表 Septa Schematic drawing
注)寸法はmm表示です。製品によって微妙にサイズが異なる場合があります。
  製造中止品です。
  新製品です。製造中止製品に近いサイズをご紹介しています
製品番号をクリックすると、現在の価格と国内在庫情報が見られます。
  White. Red  
Use Septa Type Cat. No. Cat. No. Top o.d. Bottom o.d. Plug Length Sleeve Length
5mm NMR tubes Precision Seal Z553891 Z554014 8.00 3.80 NA NA
5mm NMR tubes Natural rubber Z100706 Z124338 6.30 3.90 3.80 7.00
5mm NMR tubes Natural rubber Z565652 Z565644 6.30 3.90 3.80 7.00
7mm o.d. glass tubing Precision Seal Z553905 Z554022 6.80 5.00 8.00 8.00
7mm o.d. glass tubing Natural rubber Z100714 Z124346 7.10 4.30 7.00 9.00
7mm o.d. glass tubing Natural rubber Z565679 Z565660 7.10 4.30 7.00 9.00
8mm o.d. glass tubing Precision Seal Z553913 Z554030 8.00 5.17 8.00 9.00
8-9mm o.d. glass tubing Natural rubber Z100722 Z124354 9.10 5.30 8.00 10.80
8-9mm o.d. glass tubing Natural rubber Z565695 Z565687 9.10 5.30 8.00 10.80
10mm o.d. glass tubing Precision Seal Z553921 Z554049 9.00 6.25 10.00 10.00
9-10mm o.d. glass tubing Natural rubber Z100730 Z124362 11.10 6.60 7.60 11.60
9-10mm o.d. glass tubing Natural rubber Z565717 Z565709 11.10 6.60 7.60 11.60
13mm i.d. tubing Precision Seal Z553948 Z554057 16.00 13.00 12.00 12.00
13mm i.d. tubing Natural rubber Z127434 Z127442 17.40 13.30 NA NA
13mm i.d. tubing Natural rubber Z565733 Z565725 17.40 13.30 NA NA
10/30 Joints Precision Seal Z553956 Z554065 16.00 8.80 16.00 16.00
10/30 Joints Natural rubber Z100757 Z124389 17.50 10.60 8.80 14.60
10/30 Joints Natural rubber Z564680 Z564672 16.70 10.50 9.00 14.00
10/30 Joints Suba-Seal Z167258 Z124567 13.90 10.20 9.40 11.20
Use with small tubes
14/20 Joints Precision Seal Z553964 Z554073 20.00 14.00 16.00 17.00
14/20 Joints Natural rubber Z100749 Z124370 18.00 14.00 9.50 16.00
14/20 Joints Natural rubber Z564702 Z564699 18.00 14.00 10.00 16.90
14/20 Joints Suba-Seal Z167282 Z124591 18.90 14.20 12.60 14.00
Use with narrow-mouth bottles: 2, 4, and 8 oz
15/25 Joints Precision Seal Z564656 Z564648 22 15.5 23 20
15/25 Joints
*listed prev. for 19/22 joints but poor fit
Natural rubber Z100765* Z118303* 24.50 15.90 13.20 18.60
15/25 Joints Natural rubber Z564729 Z564710 24.60 15.70 13.00 18.50
Use with narrow-mouth bottles: 10, 32, 40 oz, & 125 mL, and 1 L Sure/Seal bottles
19/22 Joints Precision Seal Z553972 Z554081 25.00 18.90 20.00 20.00
19/22 Joints Suba-Seal Z167304 Z124621 23.90 19.70 16.20 19.10
24/40 Joints Precision Seal Z553980 Z554103 32.20 23.40 25.00 25.00
24/40 Joints Natural rubber Z101451 Z124397 26.40 23.20 12.80 21.10
24/40 Joints Natural rubber Z564745 Z564737 28.70 23.70 12.70 21.90
24/40 Joints Suba-Seal Z167320 Z124656 27.00 23.55 20.50 22.70
Use with narrow-mouth bottles: 64, 80 oz, and 1 gal jugs
29/42 Joints Precision Seal Z553999 Z554111 34.00 30.00 25.00 25.00
29/42 Joints Suba-Seal Z167355 Z124680 31.60 28.10 20.40 28.00
Top of Page