Sigma-Aldrich
Japan > 実験器具・書籍 > ラーニングセンター > アルドリッチ Spectral Viewer
ラーニングセンター
アルドリッチ Spectral Viewer
al_haht_specviewer_spec
アルドリッチ Spectral Viewerは数万点のFT-NMR/IR/RamanスペクトルをCD-ROMに収めたスペクトルデータのライブラリーです。テキストや物性による検索や、データの簡単な編集、印刷、画像のエクスポートができるため、従来の書籍版よりも使いやすくなっています。
FT-IR, Aldrich/SensIR ATR-IR、FT-Raman, FT-NMRの各ライブラリーを提供しています。ライブラリーは統合され、クリックするだけで各スペクトルを切り替え表示できます。もちろん単独でも使用できます。
Spectral Viewerシリーズは、今後もスペクトルを追加しライブラリーを拡大していきます。追加されたライブラリーは個別に販売致しますので、お客様が自由にライブラリーを拡充することができます。
製品の特徴:
  • スペクトルの編集 - FT-IRスペクトルの透過率と吸収の表示を切り替え、ズームやピーク値表示
  • テキスト検索 - 化合物名、Aldrich製品番号、CAS番号、分子式 などのテキスト検索に対応
  • 絞込検索 - 構造分類や物性値(沸点、融点、比重、引火点、分子量、屈折率など)での絞り込み検索可能
  • 印刷 - スペク-トル、構造、ピーク値を印刷
  • 画像のエキスポート - Bitmap, Metafile, JPEG形式に対応
  • Webリンク - Sigma-AldrichのWebサイトの製品ページで詳細な情報にリンク
  • 統合性 - NMR, IR, Raman の各Spectral Viewerはデータベースとして統合可能
  • ライブラリー拡大 - 新たに発売されたライブラリーのみを購入し、お手持ちのSpectral Viewerに追加可能
必要なシステム構成:
Pentium 200 MHz, Windows 95/98/ME/NT4-SP5/2000/XP/Vista/7 対応, CD-ROM drive, 600 MBハードディスク容量(NMR), 64 MB RAM
製品情報
( )内はスペクトル数
Version FT-NMR
標準版
(11,800)
FT-NMR
追補版
(3,500)
FT-IR
(11,000)
ATR-IR
(18,000)
FT-Raman
(14,000)
シングルユーザー Z541265 Z538086 Z540161 Z547484 Z560766
シングルユーザー
(教育用)
Z541389 Z538183 Z540285 Z547492 Z560774
ネットワーク Z541494 Z537977 Z540390 Z547506 Z560782
※教育用をご購入の場合には、所定の用紙にご所属などのユーザー情報をご記入いただいております。
  • Spectral Viewer よくいただくお問い合わせ - FAQ -
  • デモ版をご希望の方はテクニカルサポート sialjpts@sial.com へお気軽にご請求ください。