アルドリッチ Spectral Viewer
よくいただくお問い合わせ
  1. デモ版やマニュアルはありますか?
  2. どのようにインストールしますか?
  3. ネットワーク版について教えてください。
  4. どのような種類の化合物が収録されていますか?
  5. アップグレードについて教えてください。
  6. ACDや他社のソフトウェアとの互換性はありますか?
  7. 購入後に、登録するのは何故ですか?
  8. 構造式やピーク位置で検索できますか?
  9. Mac 版はありますか?
デモ版やマニュアルはありますか?
マニュアルと数百物質のサンプルデータを収めたデモ版を無料配布しています。マニュアルはデモCDのHelpアイコンをクリックしてご覧ください。
デモ版はテクニカルサポートへお気軽にご請求ください。
◎テクニカルサポート Tel:03-5796-7330 E-mail: sialjpts@sial.com
どのようにインストールしますか?
CD-ROMをドライブに入れると、自動的にインストールプログラムが起動します。何も起動しない時は、下記の手順でインストールして下さい。
  1. エクスプローラー内のSpectral Viewerディスクの入ったCD-ROMドライブをクリックしてください。
  2. INSTALLをダブルクリックしてインストールプログラムを起動し、画面の指示に従ってください。
    インストールに必要なハードディスク空容量は下記のとおりです。
    NMR標準版:600MB、NMR追補版:200MB、IR版:300MB
注)複数のSpectral Viewerを同一PCにインストールする場合には、Versionの若い方から順にインストールを行ってください。
ネットワーク版について教えてください。
一つのサーバーにインストールして複数のクライアント端末でアクセスすることができます。1ライセンスに付き1サーバーPCにのみインストール可能です。
複数のサーバーPCへのインストールが必要な場合には、別途ライセンスを取得する必要があります。サーバーPCにアクセスできるクライアント数に制限はありません。
他のグループとデータを共有する場合や講義や学生の学習のために最適です。収録されているスペクトル数はシングルユーザー版と同じです。 
どのような種類の化合物が収録されていますか?
FT-IRとFT-NMR(標準版と追補版)のライブラリーに含まれる構造別の化合物数は、以下の通りです。
Chemical category # Compounds
Non-aromatic hydrocarbons 274
Non-aromatic halogenated hydrocarbons 303
Non-aromatic alcohols 563
Non-aromatic ethers, acetals and epoxides 416
Non-aromatic mercaptans and sulfides 137
Non-aromatic amines 742
Non-aromatic nitro and nitroso compounds 35
Non-aromatic ketones 357
Non-aromatic aldehydes 92
Non-aromatic carboxylic acids 372
Non-aromatic acid salts 136
Non-aromatic amino acids 167
Non-aromatic esters and lactones 1,159
Non-aromatic anhydrides 73
Non-aromatic acid halides 125
Non-aromatic amides 634
Non-aromatic nitriles and cumulated double bonds 259
Non-aromatic sulfur-oxygen compounds 197
Non-aromatic phosphorus compounds 211
Aromatic hydrocarbons 203
Aromatic halogenated hydrocarbons 400
Aromatic ethers 262
Aromatic alcohols and phenols 641
Aromatic mercaptans and sulfides 119
Aromatic amines 911
Aromatic nitro and nitroso compounds 418
Aromatic ketones 607
Aromatic aldehydes 253
Aromatic carboxylic acids 702
Aromatic amino acids and acid salts 140
Aromatic esters and lactones 592
Aromatic anhydrides 34
Aromatic acid halides 129
Aromatic amides 565
Aromatic nitriles and cumulated double bonds 471
Aromatic sulfur-oxygen compounds 359
Aromatic phosphorus compounds 246
5-Membered aromatic heterocycles 625
5-Membered fused aromatic heterocycles 481
6-Membered aromatic heterocycles 803
6-Membered fused aromatic heterocycles 254
Heterocyclic N-oxides 54
Oximes 56
Alkynes 161
Schiff bases, azobenzenes, indicators and dyes 330
Steroids and indole alkaloids 181
Deuterated compounds 135
Silanes 549
Boranes 131
Organometallic and arsenic compounds 385
Polymers 156
Inorganics and miscellaneous compounds 46
各ライブラリーの収載物質の詳細リストをご覧になりたい方は、テクニカルサポート sialjpts@sial.com へお問い合わせください。
アップグレードについて教えてください。
新規ライブラリーが発表された時には追加分を単独で購入することが出来ます。
ACDや他社のソフトウェアとの互換性はありますか?
Spectral Viewer のデータを他社製アプリケーションで使用する事は出来ません。
テキストや各種データをすばやく・簡単に検索可能で、スペクトルを印刷・出力できる安価な電子版データ集とお考えください。
購入後に、ユーザー登録するのは何故ですか?
登録ユーザーには、新製品情報のお知らせなどの情報を米国本社からのお送りします。製品に同封されている登録カードは米国郵送用ですので、日本国内のお客様はこちらの登録ページをご利用ください。
構造式やピーク位置で検索できますか?
できません。化合物名、CAS番号、カタログ番号、分子式、カテゴリ、いくつかの物性でのみ検索可能です。
Mac 版はありますか?
WindowsOS版のみのご提供となっております。ご了承ください。
ページTopへ戻る