ラーニングセンター
Suba-Seal Septa
Suba-Seal
Suba-Seal®ブランドは、最高品質のねじ山状プラグ付き折り返し型ゴム栓としてよく知られています。
実験に合わせて使い分けできるよう色が選べます。高温での使用にはシリコンラバー製をお使いください。
最適なサイズを下記表よりお探し下さい。製品番号をクリックすると製品詳細情報をご覧いただけます。
Sure-Seal rubber septa
嫌気・禁水条件での化学実験に最適です。シリンジ針を刺した後も、ラバーの弾力で孔がふさがり、外気の湿気や空気から容器内部を遮断します。
容器のネック部分でフランジを折り返し、中空のねじ山状のプラグと合わせて2重に密封性を高めます。プラグのねじ山状の部分が容器内側と密着し、それぞれの溝で吸着し密封します。
注: 口径の大きいトランスファ-ニ-ドルを使用する際には、安全のため、Wrap-it tieを使用して、ボトルやフラスコ開口部のセプタムを固定することをお勧めします。Wrap-it tieおよび付属アクセサリ-の製品リストをご覧ください。
Sure-Seal rubber septa
Suba
Seal No.
Fits neck
i.d.
(mm)
Dimensions
(mm)
Use with White
rubber
Red
rubber
Green
rubber
Blue
rubber
Grey
rubber
個数
A B
9 8.0 8.6 9.7   Z167231 Z124559       100
13 9.5 9.6 9.3 10/30 joints Z167258 Z124567       100
17 11.0 11.6 8.2   Z167266 Z124575       100
21 12.5 13.3 9.6   Z167274 Z124583       100
25 14.0 14.1 12.5 14/20 joints Z167282 Z124591 Z648876 Z648906 Z648930 100
29 16.0 16.7 14.6   Z167223 Z124605       100
33 17.5 18.0 12.7 Sure/Seal bottles Z167290 Z124613       100
37 19.0 20.4 15.7 19/22 joints Z167304 Z124621 Z648884 Z648914 Z648949 100
41 20.5 21.3 16.1   Z167312 Z124648       100
45 22.0 23.0 20.4 24/40 joints Z167320 Z124656 Z648892 Z648922 Z648957 100
49 24.0 25.2 20.7   Z167339 Z124664       100
53 25.5 26.7 20.9   Z167347 Z124672       100
57 27.0 28.3 20.5 29/42 joints Z167355 Z124680       100
61 29.0 30 23.7   Z558206 Z558192   Z558338   10
*Yellow shading represents updated measurement from previous catalog.
Suba-Seal silicone rubber septa
通常の天然ゴムに比べて溶媒耐性が改善されており、高温の実験に適しています(200℃まで)。オートクレーブ可能です。
嫌気・禁水条件での化学実験に最適です。シリンジ針を刺した後も、ラバーの弾力で孔がふさがり、外気の湿気や空気から容器内部を遮断します。
容器のネック部分でフランジを折り返し、中空のねじ山状のプラグと合わせて2重に密封性を高めます。プラグのねじ山状の部分が容器内側と密着し、それぞれの溝で吸着し密封します。
Suba
Seal No.
Fits neck i.d.
(mm)
Dimensions
(mm)
Use with Silicone
rubber
(clear)
個数
A B
9 8.0 8.6 9.7   Z279730 25
25 14.0 14.1 12.5 14/20 joints Z279749 25
33 17.5 18.0 12.7 Sure/Seal bottles Z279757 25
37 19.0 20.4 15.7 19/22 joints Z279765 25
45 22.0 23.0 20.4 24/40 joints Z279773 25
57 27.0 28.3 20.5 29/42 joints Z279781 25
*Yellow shading represents updated measurement from previous catalog.
Suba-Seal silicone rubber septa
Precision Sealセプタムに関する詳細はこちら
シグマ アルドリッチ ジャパン㈱ テクニカルサポート
Mail; sialjpts@sial.com Tel; 03-5796-7330 Fax; 03-5796-7335