| |
|
| |
分子模型は有機化学の授業や研究などあらゆる場面で化合物の立体配座や立体異性の理解、あるいは分子構造からの物理的、化学的な理解に役立ちます。
このページではアルドリッチおすすめの3タイプの分子模型をご紹介します。
|
|
| |
|
| |
その他の分子模型製品の一覧はこちらをクリックして下さい。 |
|
| |
|
| |
|
|
| |
Giant-Size Molecular Model kit (ジャイアントサイズ分子模型) |
|
| |
|
| |
★
|
講義用に最適な、大きくて軽い、分子模型です。 |
|
| |
|
|
| |
ジャイアントサイズ分子模型に関する情報はこちらをクリックして下さい。 |
|
| |
|
| |
|
|
| |
Cochranes Molecular Models (コクラン分子模型) |
|
| |
★
|
様々な結合角と結合手数で表された12色のプラスチック原子を結合パーツに差し込んで作るタイプの分子模型です。 |
|
|
| |
|
| |
★
|
組み立てやすく、動かしやすいので、シクロヘキサンの椅子形から舟形へクルッと環反転させたり、原子をクルクル回転させて立体障害を確認したり、使い勝手の良い模型です。 |
|
| |
|
| |
コクラン分子模型に関する情報はこちらをクリックして下さい。 |
|
| |
|
| |
|
|
| |
MolymodTM Molecular Models (モリモッド分子模型)
|
|
| |
☆
|
適切な角度で穴のあいたプラスチック原子に3種の結合パーツを差し込んで作るタイプの分子模型です。 |
|
|
| |
|
| |
☆
|
丈夫で結合が外れにく見た目にも分かりやすい分子模型なので授業用やオブジェ用にも便利です。 |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
詳細は下記のリンクをクリックして下さい。 |
|
| |
|
| |
MolymodTM Molecular Model Sets |
|
| |
|
一般的な分子模型のセットです。研究分野に合わせて最適のセットを選択いただけます。 |
|
| |
|
| |
MolyorbitalTM Sets |
|
| |
|
s,p,d軌道や混成軌道、σ,π結合などカラフルな模型で原子の構造や結合のメカニズムの理解を手助けします。 |
|
| |
|
| |
MolymodTM Organic Sets |
|
| |
|
ポリマーやアミノ酸、DNAなどのセットです。 |
|
| |
|
| |
MolymodTM Crystal Structures Sets |
|
| |
|
※組み立て用セットは模型の分解、原子の追加ができますが、組み立て済みセットは模型の分解、原子の追加はできませんのでご了承ください。 |
|
| |
|
| |
MolymodTM Atoms |
|
| |
|
補充用の原子です。 |
|
| |
|
|
|
| |
MolymodTM Bonds |
|
| |
|
補充用の結合パーツです。 |
|
| |
|
|
| |