Sigma-Aldrich
Japan > 実験器具・書籍 > 分子模型 > コクラン分子模型
分子模型
コクラン分子模型
コクラン分子模型では12色のプラスチック原子によって15種の原子結合形態(様々な結合角度)を作ることができます。
  • 炭素原子を9種類の形状で表現可能 : 直鎖、三方(5つの角度のバリエーション)、四面体、八面体、二錐体。
  • サイズはOrbit(3cm=1Å)、Minit(2cm=1Å)の二種類があります。
  • 全ての模型キットの中心原子や結合のスペアを別売していますので追加購入可能です。
幅770pxの点線
Orbit Kit Minit Kit
Basic organic
Basic organic
Chem-Tutor student modeling system
Chem-Tutor student modeling system
Organic/inorganic
Organic/inorganic
幅770pxの点線
Orbit Kit
Orbit(3cm=1Å)サイズのセット
製品名 原子(個) 結合(本) 製品番号
Large set :
シリーズの原子全種類入り
1270 1000 Z119636
Basic organic :
低分子有機化合物の研究用
70 180 Z119660
Basic structural chemistry :
小冊子付(Z129054)
285 190 Z184772
Biochemistry :
冊子付(Z129097)
255 240 Z184764
Lattices :
8,12配位原子中心入り、小冊子付
260 220 Z184780
Organic / inorganic :
分子、錯イオン、ポリマー用、小冊子付
240 200 Z184756
Chem-Tutor styudent modeling system :
学生向け、小冊子付
80 56 Z222496
※セット内容の詳細はこちらをご覧下さい。
幅770pxの点線
Minit Kit
Minit(2cm=1Å)サイズのセット(説明書付)
製品名 原子(個) 結合(本) 製品番号
Biochemistry 260 250 Z153176
DNA > 800 > 1200 Z245852
Lattices 270 250 Z153168
Organic/inorganic 240 250 Z119679
Minit(2cm=1Å)サイズのclassroomセット(各セット説明書5冊入り)
製品名 原子(個) 結合(本) 製品番号
Biochemistry 1370 1855 Z153192
Lattices 1470 1600 Z153184
Organic/inorganic 1390 1700 Z119687
※セット内容の詳細はこちらをご覧下さい。
説明書
製品名 製品番号
Basic structural chemistry 用 Z129054
Organic/inorganic用 Z129070
Lattices用 Z129089
Biochemistry用 Z129097
幅770pxの点線
※追加用、原子中心及び結合パーツはこちらをご覧下さい。
(原子中心は全て100個入りです)