Sigma-Aldrich
Japan > 実験器具・書籍 > 分子模型 > Giant サイズ分子模型
分子模型
Giant サイズ分子模型
講義用に最適 ! 大きくて軽い分子模型です
Giant サイズ分子模型
  • 1Å=20cm, 8cm
  • 原子サイズ : 直径5cm
  • ボンドの長さ : 5.5cm~27cm
  • ボンドの種類 : 単結合用の"rigid"と柔軟な"flexible"の2種類
  • 原子部分の材質 : 発泡スチロール
Giant サイズ分子模型には、3種類のセットがあります。
ベーシックセット Giant-size model Basic kit
原子数=32 ボンド数(rigid)=50 ボンド数(flexible)=16
製品番号Z23,131-2
スタンダードセット Giant-size model Standard kit
原子数=50 ボンド数(rigid)=104 ボンド数(flexible)=8
製品番号Z12,660-8
デラックスセット Giant-size model Deluxe kit
原子数=64 ボンド数(rigid)=100 ボンド数(flexible)=32
製品番号Z23,132-0
原子やボンドの各パーツは別売しておりますので、追加購入も可能です。
各セットの内訳とパーツの別売り価格は下の一覧表をご覧ください。
<原子の結合タイプ>
Monovalent
Monovalent
Diunivalent(H bond)
Diunivalent
(H bond)
Trigonal
Trigonal
Tetrahedral
Tetrahedral
Trigonalbipyramidal
Trigonalbipyramidal
Octahedral
Octahedral
<各セットの内訳>
● 原子
原子 結合タイプ ベーシックセット スタンダードセット デラックスセット 製品番号
(各6個入り)
炭素(黒) tetrahedral 8 8 16 Z134589
octahedral - 2 - Z134600
trigonaobipyramidal - 6 - Z134597
酸素(赤) tetrahedral - 2 - Z134651
diunivalent 3 - 6 Z134678
carbonyl - 1 - Z134686
水素(白) monovalent 17 17 34 Z134767
H-bond - 1 - Z134775
窒素(青) tetrahedral 1 1 2 Z134627
trigonal-bipyramidal - 2 - Z134643
硫黄(黄) tetrahedral - 1 - Z134708
塩素(緑) tetrahedral - 1 - Z134732
octahedral - - - Z134740
monovalent 1 2 2 Z134759
臭素(茶) monovalent 1 2 2 Z134783
ヨウ素(橙) monovalent 1 2 2 Z134791
金属(銀) tetrahedral - 1 - Z134805
octahedral - 1 - Z134813
● ボンド
  結合タイプ ベーシックセット スタンダードセット デラックスセット 製品番号
(各6個入り)
単結合(黒) 8cm/Å, 9cm L 8 16 16 Z136360
20cm/Å, 23cm L 8 16 16 Z134821
二重結合(赤) 8cm/Å, 7.5cm L - 4 - Z136379
20cm/Å, 20cm L - 4 - Z134848
C-H 結合(黄) 8cm/Å, 5.5cm L 17 25 34 Z136387
20cm/Å, 16cm L 17 25 34 Z134856
水素結合(白) 8cm/Å, 10cm L - 1 - Z136417
20cm/Å, 26cm L - 1 - Z136425
Flexible (透明) 8cm/Å, 10cm L 8 4 16 Z136395
20cm/Å, 24cm L 8 4 16 Z134864
p軌道(赤) 8cm/Å, 11cm L - 6 - Z136409
20cm/Å, 27cm L - 6 - Z134872
Aldrich Technical Bulletin AL194もご覧下さい