セプタム
Precision Seal Septa
プレシジョン シール セプタム
コンタミの低減
コンタミの低減
-Precision Seal(プレシジョンシール)の天然ゴムは溶媒溶出率が1.9%と低い値を示します(従来のスリープストッパー:5~6%)。Precision Seal ラバーは、溶媒分解の影響を最低限に抑えるためより高密度です。一貫した品質保持のため、無塵室(White Room)で製造されています。
精密なフィット
精密なフィット
-Precision Seal セプタムはプラグテーパーが長く、ガラスジョイントやチューブの内部にしっかりと密着し、表面の密封性がスリーブストッパー(従来品)に比べて50~80%向上しています。Precision Seal セプタムのインナーシールデザインによって、ジョイントやスリーブの膨張・漏れ・劣化の原因になりうる化学物質や溶媒蒸気への暴露を最小限に抑えます。ゴム表面の質感はガラス摺りジョイントとほぼ同じで、一度密着すると動きません。
安全性と性能
安全性と性能
-カニューラ操作中や加圧下で、セプタムがジョイント部でずれたり、取れたりすることは避けなければなりません。Precision Seal セプタムを押し込むことで、プラグテーパーをしっかりと密着させ、動かないようにします。フレキシブルスリーブは肉厚で、ガラスジョイント部をしっかり覆い、ジョイント部分を安全に保ちます。密封性は、フレキシブルスリーブではなく、ジョイントに挿入したプラグテーパーによって保たれます。
特徴
特徴
-Precision Seal セプタムはシリンジ針を刺した後もゴムの弾力でふさがるように、組成が保証された天然ゴムを使用して製造されています。
※安全に関するアドバイス
カニューラ操作中または加圧下では、Precision Sealのフレキシブルスリーブを、Wrap-It Tieや類似の器具を用いてガラスジョイントにしっかり固定してください。セプタムの固定をスリーブのみで行わないでください。このことは、危険を伴う実験に使用されるすべてのタイプのラバーセプタムにあてはまります。
製品リスト
  用途
製品番号
製品番号
セプタム 7mm o.d. glass tubing Z553905 Z554022
8mm o.d. glass tubing Z553913 Z554030
10mm o.d. glass tubing Z553921 Z554049
13mm i.d. tubing Z553948 Z554057
10/30 joints Z553956 Z554065
14/20 joints Z553964 Z554073
15/25 joints Z564656 Z564648
19/22 joints Z553972 Z554081
24/40 joints Z553980 Z554103
29/42 joints Z553999 Z554111
T.S. Mixed set Z554006 Z554138
セプタムキャップ 3mm tubes and ampules Z764612 Z764620
5mm NMR tubes Z553891 Z554014
7mm tubes and ampules Z565784 Z565768
9mm tubes and ampules Z566543 Z566551
10mm tubes and ampules Z565776 Z565792
セプタム製品については左記のページもご参考ください。
Redi-Driのご案内