Sigma-Aldrich
Japan > ライフサイエンス > 抗体製品 > IgY抗体
Genway社 IgY抗体 および Seppro® タンパク質除去用アフィニティレジン
Genway Biotech社のIgY抗体とSeppro®タンパク質除去用レジンが、Sigmaから販売されることになりました。
ニワトリIgY(卵黄イムノグロブリン)抗体は、哺乳動物タンパク質に対する交差性が低く、また、リウマチ因子, Fcレセプター, プロテインA, プロテインGと結合しないため、擬陽性の発生を抑えます。
このIgY抗体を、タンパク質除去用にアフィニティレジンに用いました。 ヒト, マウス, ラット, 植物用のカラムをご用意しています。
IgY抗体
  • 低交差性
  • リコンビナント抗原を用いて調製
  • 擬陽性が少ない
Seppro®タンパク質除去用アフィニティレジン
  • 様々な由来に対応するレジンをご用意
  • スピンカラム, LC, オートメーションに対応
  • 目的タンパク質を特異的に捕獲します。
700品目以上のIgY抗体、および、6種類のアフィニティレジンからお選びください。
IgY抗体 Seppro®タンパク質除去用レジン