Japan > ライフサイエンス > 抗体製品 > IsoQuickモノクローナル抗体アイソタイプ判定キット マウス用
抗体製品
IsoQuickモノクローナル抗体アイソタイプ判定キット マウス用
IsoQuick はマウスのモノクローナル抗体を簡便に素早くアイソタイプ判定いたします。
Lateral Flow Device Strips Image
IsoQuickは側方流装置(LFD)フォーマットのイムノアッセイテクノロジーに基づいたキットです。このテクノロジーはシンプル・確実で改良されています。Isoquickのストリップは、IgGサブタイプ判定用、IgA/IgM判定用、κ λ 鎖判定用の3種類があります。このため目的に応じた使用が可能で、経済的でもあります。IsoQuickは5分以内に明瞭で判別の容易なラインを生じます。ライン解読ガイドがついており、キットの試験結果を解読し、書類やファイルで保存するのに便利です。
ストリップはチューブから出すだけですぐ使用できます。試験管、バッファーやコントロールなどその他の準備は不要です。細胞培養上清の場合、希釈せずそのまま使用できます。精製抗体や腹水液の場合、希釈してからご利用ください。
IgGサブタイプ判定用、IgA/IgM判定用、κ λ 鎖判定用の3種類のストリップがあり、各ストリップ個別に販売もしています。また各ストリップが5本ずつ(IsoQuick5)、または25本ずつ(IsoQuick25)セットになったキットもご用意しています。
  Red Square Bullet 柔軟性—IgGサブタイプ判定用、IgA/IgM判定用、κ λ 鎖判定用の3種類のストリップがあります。目的のストリップだけ購入・使用することも可能です。
  Red Square Bullet 迅速—5分以内に結果判定が可能です。
  Red Square Bullet 簡便—ストリップをチューブから出して使うだけです。細胞上清モノクローナル抗体の場合は希釈も不要、腹水液や精製抗体の場合は希釈のみで使用できます。
  Red Square Bullet 正確—各アイソタイプ/サブタイプに特異的です。 市販されている類似製品と同等以上の感度を誇ります。
  Red Square Bullet 経済的—3種類のストリップを別々に使用することも、個別に購入することも出来ます。
よくあるご質問(FAQ)
製品情報
説明 製品番号 内容量
キット
IsoQuickキット マウスモノクローナル抗体アイソタイピング用 ISOQ5 ストリップ3種類 各5本
ISOQ25 ストリップ3種類 各25本
個別ストリップ
IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3 I9285-5EA ストリップ1種類 5本
I9285-25EA ストリップ1種類 25本
IgA, IgM I9410-5EA ストリップ1種類 5本
I9410-25EA ストリップ1種類 25本
κ, λ I9535-5EA ストリップ1種類 5本
I9535-25EA ストリップ1種類 25本
IsoQuickはEnvirologix社の商標です。
back to top