Contact Us
Japan > ライフサイエンス > 抗体製品 > Prestige抗体
抗体製品
Prestige抗体
Prestige_antibodies_logo_v-small_-w200
Sigma® now offers over 8,300 exclusive Prestige Antibodies®
抗体の常識を超えた、ヒト抗体・発現データベース
新製品1000製品追加!(2011年12月)
  • 1万種のヒトターゲットタンパク質をカバーする抗体が1万2千製品
  • 1製品あたり700枚以上のIHC、IF、Wb画像を公開
  • 実験プロトコールは全製品共通の、標準化された同一プロトコールで、信頼できます
  • Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発されました
  • 購入の有無に関わらず、全データをサイト上でご確認いただけます
Prestige抗体は、1,000種類の新製品が追加されて1万2千製品。ヒトターゲットタンパク質1万種類をカバーしています。
Prestige抗体は全てHuman Protein Atlasプロジェクトにより評価されています。その評価方法は、IHC、IF、Wbの結果画像を各製品700枚以上、という驚異の画像データとして、HUPOのヒト抗体イニシアチブであるHPAにより公開されています。
Human Protein Atlas(proteinatlas.org)には、正常・癌細胞、セルライン、プライマリーセルを用いた1040万枚以上の染色画像のコレクションが公開されています。
このデータベースは、抗体の情報を視覚化して確認できるだけでなく、様々な細胞や組織における構造的・一時的な発現の知見としても有用です。
各抗体ごとに、ヒトの正常組織48種類において3重試験、癌組織20種類(4-12人分)において2重試験、セルライン47種、プライマリーセル12種を用いて、計700枚以上の画像を公開しています。
世界有数の抗体コレクションを、新しくなった 抗体検索エンジン「Antibody Explorer」から検索ご利用ください。 sigma.com/antibodyexplorer.
オルガネラ特異的Prestige抗体、抗タイトジャンクションタンパク質
Figure1: オルガネラ特異的Prestige抗体、抗タイトジャンクションタンパク質
ZO-1(密着結合タンパク質-1)を使用したU-2 OS細胞の細胞間接合部の染色。(製品番号HPA001636
Anti-MTHFD1による乳がん組織染色。たんぱく質の存在が褐色染色
Figure1: Anti-MTHFD1による乳がん組織染色。たんぱく質の存在が褐色染色で示され、細胞核が青色で確認される。(製品番号HPA000704
Human Protein Atlasを用いて、1製品700枚以上の画像を無料で閲覧する方法を、日本語ナレーションつきの動画でご案内いたします!
Decrease Font Size Increase Font Size Email this page to a friend Printer Friendly Page
 Antibody Search Tool
Help Perform full text search of antibodies and related products using keywords. "Refine Your Search" and search Within Results options are available from the search results page.
For Primary Antibodies
Enter specificity, gene symbol, gene ID, or gene family name (use "*") and other relevant keywords: "actin", "mouse monoclonal actin", "actin Cy3", "rabbit actin", "XRCC1", "22594", "XRCC*". Click the "GO" button.
For Secondary Antibodies
Enter IgG target, label, and host species: "rabbit IgG FITC mouse", "mouse IgG TRITC", "goat IgG peroxidase". Click the "GO" button.
Refine search if necessary using "Secondary Antibodies" option from "Refine Your Search" under "Product Category".
For a Clone Search
Enter Clone name or number:"1A4", "V9". Click the "GO" button.
Prestige Antibodies Only
免疫組織染色(IHC) 画像ギャラリー
Anti-ARGAP4 Image
虫垂リンパ組織の細胞質および細胞膜における染色が観察される