|
Prestige抗体
細胞小器官マーカーとしてのPrestige抗体の利用
|
|
|
Human Protein Atlas(HPA) Programでは、プロテオームにおける細胞小器官(オルガネラ)マッピング用の基準細胞として、 A-431類表皮ガン細胞、U-251 MGグリオーマ細胞、およびU-205骨肉腫細胞という、3種類のヒトのセルラインを決定しました。これらの基準細胞における核・微小管・小胞体それぞれに対するPrestige抗体を用いて、免疫蛍光染色(IF)を行っています。
高解像共焦点画像で細胞内局在が観察されます。これらデータのreliability scoreがオンラインで公開されています。
下記に免疫蛍光法で試験したPrestige抗体のうち、細胞小器官(オルガネラ)マーカーとして適したものをご紹介します。これらのプローブはHPAプログラムにおいて試験法が確立されており、従って免疫蛍光法による細胞内局在研究に最適です。
こちらから細胞内局在研究に適した細胞小器官マーカーとして利用できるPrestige抗体の記事がダウンロードできます。(315KB PDF)
Intercellular Junctions HPA001636, Anti-TJP1 HPA001813, Anti-TJP2
Nucleus HPA002844, Anti-FBXO18 HPA000593, Anti-MECP2 HPA001894, Anti-GPKOW HPA006801, Anti-XRCC4 HPA006104, Anti-MYST4
Nucleoli HPA003436, Anti-CHX10 HPA007938, Anti-ZSCAN1
Nucleus without Nucleoli HPA008784, Anti-FUS HPA006149, Anti-FUBP1 HPA004776, Anti-AKAP8
Nuclear Envelope HPA008461, Anti-UNC84A HPA001209, Anti-UNC84B
Golgi HPA000992, AntiGOLGA5 HPA001677, Anti-GOLPH4
Mitochondria HPA006181, Anti-MRPL40 HPA002932, Anti-TIMM9 HPA000866, Anti-SYNJ2BP HPA000898, Anti-HSPA9
Peroxisomes HPA007244, Anti-ACAA1
Cytoplasm HPA001290, Anti-MTHFD1 HPA001648, Anti-DDX3X HPA006731, Anti-USP10
Focal Adhesions HPA004835, Anti-ZYX HPA005724, Anti-VASP HPA001349, Anti-MYH6
Plasma Membrane HPA001672, Anti-SLC9A3R2 HPA003097, Anti-NF2
Endoplasmic Reticulum HPA003230, Anti-PDIA3 HPA003906, Anti-BCAP31 HPA003178, Anti-KTN1
Centrosomes HPA003647, Anti-DNAL4
Cytoskeleton-Microtubules HPA006376, Anti-TGFB111
Cytoskeleton-Actine Filaments HPA002925, Anti-FLNA HPA006035, Anti-ACTN1
Cytoskeleton-Intermediate Filaments HPA001762, Anti-VIM HPA007007, Anti-NES |
 Figure 1. Intercellular Junctions: Anti-TJP1 Cat. No. HPA001636
|
|
 Figure 6. Cytoplasm: Anti-ATP-dependent RNA helicase DDX3X Cat. No. HPA001648
|
 Figure 2. Nuclease: Anti-F-box only protein 18 Cat. No. HPA002844
|
|
 Figure 7. Focal Adhesions: Anti-Zyxin Cat. No. HPA004835
|
 Figure 3. Nucleoli: Anti-visual system homeobox 2 Cat. No. HPA003436
|
|
 Figure 8. Endoplasmic Reticulum: Anti-Protein disulfide-isomerase A3 precursor Cat. No. HPA003230
|
 Figure 4. Nuclear Envelope: Anti-Sad1/unc-84-like protein 2 Cat. No. HPA001209
|
|
 Figure 9. Centrosomes: Anti-Dynein light chain 4, axonemal Cat. No. HPA003647
|
 Figure 5. Mitochondria: Anti-Stress-70 protein, Mitochondria precursor Cat. No. HPA000898 |
|
 Figure 10. Cytoskeleton-Microtubules: Anti-TGFB111 Cat. No. HPA006367 |
Prestige抗体ページに戻る ページ上部に戻る
|