造血幹細胞・免疫システム研究
造血幹細胞の分化
現在考えられている造血幹細胞(HSC)の分化系譜を図に示しました。HSC は自己増殖すると同時に、自己増殖能を失った多能性造血前駆細胞を産出します。多能性造血前駆細胞はリンパ球性共通前駆細胞(CLP)と骨髄球性共通前駆細胞(CMP)に分化し、それらが各種血中細胞に分化します。
HSC は、骨髄中の血中細胞のうち約10 万個に1個の割合でしか存在しませんが、全ての血中細胞に分化できる能力を有しています。例えば、放射線を照射して造血不全となったマウスに、たった1 個のHSC を移植することで、造血機能が回復することが示されています。このような知見をもとに臨床応用されているのがHSC 移植または骨髄移植です。HSC を単離するには、細胞膜の抗原に対するモノクローナル抗体を用いたフローサイトメトリーを使用が使用されています。
HSC が分化能と自己増殖能を維持するためには、ニッチ(niche)と呼ばれる微小環境が必須です。ニッチに存在する間質細胞表面には幹細胞因子(SCF)が発現し、SCF との結合を介してHSC の分化能と自己増殖能が制御されていると考えられています。ただし、ニッチを構成する細胞群がどのようなものか、あるいはHSC とニッチとの相互作用については不明な点も多いです。かつては骨芽細胞がニッチであると考えられていますが、最近ではサイトカイン CXCL12 を高発現する細網細胞(CAR 細胞)がニッチではないかとする考えが広まっています。
なお、HSC は他の細胞に比べて分裂能が低いという特徴があります。これは、細胞分裂時におけるDNA 複製エラーを最小限に抑えることで、がん化するのを防ぐ意味があると考えられています。
『造血・免疫システム 造血幹細胞研究特集』カタログ 無料でお届けします
研究のヒントになる化合物・抗体を多数掲載
造血幹細胞に関わるサイトカインや成長因子、抗体など多数の関連製品をまとめた1冊です。
フローサイトメトリー用の抗体一覧やコラゲナーゼを選ぶ際に参考となる製品ガイドも掲載しています。
カタログ郵送をご希望の方はこちらからご請求ください
(※『製品カタログ』の『ライフサイエンス』より『造血・免疫システム 造血幹細胞研究特集をご選択ください)
右の表紙画像をクリックするとPDFをご覧いただけます。
造血・免疫システム 研究者インタビュー
『樹状細胞の分化制御メカニズムを探る』
東京医科歯科大学 難治疾患研究所 生体防御学分野
小内 伸幸 講師
詳細はこちら
『造血幹細胞の性質を維持する微小環境(ニッチ)を探る』
大阪大学大学院 生命機能研究科 幹細胞・免疫発生研究室
尾松 芳樹 助教
詳細はこちら
(5.0MB PDF)