低分子生理活性物質
Pfizer Drug(ファイザー ドラッグ)低分子生理活性物質
SigmaからPfizerの試薬をお届けします。
SigmaとPfizerの協力により、Pfizerで開発された多数の有名な化合物を試薬としてご提供しております。現在250品目以上のお取り扱いがあり、品目数は今なお増えています。
そのほか各社の承認薬/候補化合物もこちらの会社別リストからご覧いただけます。 
ファイザードラッグ製品リスト
製品番号 製品名 生理作用
PZ0268 AG-17724 Peptidyl-prolyl isomerase (PPIase) Pin1インヒビター
A5605 Amlodipine (ノルバスク) L型カルシウムチャネルブロッカー 【期待される用途】 心臓血管薬  
A8727 Antalarmin hydrochloride (塩酸アンタラルミン) CRF1コルチコトロピン放出因子受容体の非ペプチド性アンタゴニスト
A0487 Argatroban monohydrate スロンビンインヒビター
A9611 Atipamezole (アチパメゾール) α2アドレナリン受容体アンタゴニスト
PZ0001 Atorvastatin calcium salt trihydrate (アトルバスタチン) HMG-CoA還元酵素インヒビター 【期待される用途】 高コレステロール血症治療
A0132 Atropine (アトロピン) 中枢および末梢のアセチルコリン受容体に対する非選択的な競合性アンタゴニスト
PZ0190 Avasimibe (アバシミブ) アシル-CoA・コレステロールO-アシル基転移酵素(ACAT)インヒビター
PZ0123 Avridine (アブリジン) インターフェロン誘導性免疫調節物質 【期待される用途】 合成アジュバント
PZ0193 Axitinib (アキシチニブ) チロシンキナーゼインヒビター 【期待される用途】 癌治療
PZ0007 Azithromycin dihydrate (アジスロマイシン) マクロライド抗生物質
PZ0018 Bazedoxifene acetate 選択的エストロゲン受容体モジュレーター 【期待される用途】 閉経後骨粗しょう症治療
PZ0022 BLI-489 hydrate β-ラクタマーゼインヒビター
PZ0192 Bosutinib (ボスチニブ) SRC/Ablチロシンキナーゼインヒビター 【期待される用途】 抗癌剤
C0246 Cabergoline (カベルゴリン, カバサール) ドーパミンD2受容体作動薬 【期待される用途】 初期段階のパーキンソン病治療、進行段階のパーキンソン病治療、プロラクチン産生下垂体腫瘍の補助的療法
PZ0317 Capromorelin tartrate (CP 424391-18) グレリン受容体アゴニスト 【期待される用途】 脊髄損傷治療
PZ0205 CE-178253 benzenesulfonate salt CB1アンタゴニスト
PZ0008 Celecoxib (セレコキシブ) NSAIDおよびCOX-2インヒビター 【期待される用途】 COX-2阻害薬
C3618 Cetirizine dihydrochloride (Virlix, ZYRTEC®) H1受容体アンタゴニスト 【期待される用途】 抗ヒスタミン薬
C5874 Cidofovir hydrate (シドフォビル水和物) ウイルスDNA合成阻害剤
SML0187 CJ-13,610 5-リポキシゲナーゼインヒビター
PZ0226 CP 524515 Cholesteryl ester transfer protein (CETP) インヒビター
PZ0225 CP 532623 Cholesteryl ester transfer protein (CETP) インヒビター
PZ0136 CP-100263 dihydrochloride hydrate ニューロキニン受容体NK-1アンタゴニスト
PZ0171 CP-100356 monohydrochloride MDR1(P-Gp)インヒビター
SML0053 CP-101,606 NMDA受容体の非競合的アンタゴニスト 【期待される用途】 脳損傷および脳卒中の神経保護作用
PZ0107 CP-101537 マトリックスメタロプロテアーゼ(MMP)インヒビター 【期待される用途】 心筋梗塞治療
PZ0255 CP-101606 mesylate (Traxoprodil mesylate) N-メチル-D-アスパラギン酸 (NMDA) 受容体の非競合的アンタゴニスト 【期待される用途】 脳損傷および脳卒中の神経保護
PZ0121 CP-135807 セロトニン5-HT1D受容体の選択的アゴニスト
PZ0100 CP-154526 hydrochloride コルチコトロピン放出因子受容体 (CRF1受容体)に対する非ペプチド性アンタゴニスト
PZ0101 CP-226269 D4ドーパミン受容体アゴニスト 【期待される用途】 ドーパミン作用薬
PZ0115 CP-31398 dihydrochloride hydrate p53安定化剤、アポトーシス誘導物質
PZ0189 CP-316819 グリコゲンホスホリラーゼインヒビター
PZ0108 CP-335963 オーロラ2キナーゼインヒビター 【期待される用途】 抗増殖作用
PZ0103 CP-346086 dihydrate ミクロソームトリグリセリド輸送タンパク質 (MTP, MTTP) インヒビター
PZ0129 CP-380736 上皮成長因子受容体(EGFR)インヒビター
PZ0280 CP-456773 sodium salt (CRID3) IL-1β分泌とカスパーゼ1プロセシングの阻害
PZ0137 CP-471474 広域スペクトルのマトリックスメタロプロテアーゼ(MMP)インヒビター
PZ0125 CP-53631 選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)。抗うつ薬
PZ0264 CP-547632 hydrochloride VEGFR-2およびbFGFキナーゼインヒビター
C1112 CP-55,940 カンナビノイド受容体アゴニスト
PZ0130 CP-64434 hydrate ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)インヒビター
PZ0124 CP-66713 アデノシンA2受容体アンタゴニスト
PZ0127 CP-74416 methanesulfonate hydrate キノロン系抗生物質
PZ0173 CP-775146 PPARαアゴニスト
PZ0148 CP-802079 hydrochloride hydrate グリシン輸送体タイプ1(GlyT1)アンタゴニスト
PZ0149 CP-868388 PPARαアゴニスト
PZ0104 CP-91149 グリコーゲンホスホリラーゼインヒビター
PZ0102 CP-93129 dihydrochloride hydrate セロトニン5-HT1B受容体アゴニスト
PZ0019 CP-945,598 (Otenabant) CB1受容体アンタゴニスト
C9373 CP-96345 NK1アンタゴニスト
PZ0191 Crizotinib (クリゾチニブ、ザーコリ®、XALKORI®) 【期待される用途】 ALK融合変異体を伴う非小細胞肺癌(NSCLC)亜型の治療
PZ0240 (S)-Crizotinib 抗癌剤Xalkoriの鏡像異性体
PZ0195 CYP3cide シトクロムP450 3A4インヒビター
PZ0180 Delavirdine mesylate (デラビルジン) 非核酸系逆転写酵素インヒビター(NNRTI) 【期待される用途】 エイズ治療(抗HIV薬)
D6196 Dimebon dihydrochloride hydrate (ジメボン 二塩酸塩水和物) コリンエステラーゼとNMDA受容体のブロッカー 【期待される用途】 神経保護
D6035 Disopyramide phosphate (ジソピラミド リン酸塩) ナトリウムチャネルブロッカー 【期待される用途】 クラスIA抗不整脈薬
PZ0016 Dofetilide (ドフェチリド) クラスIII抗不整脈薬、hERGチャネルブロッカー 【期待される用途】 抗不整脈薬
D6821 Donepezil hydrochloride monohydrate (ドネペジル 塩酸塩 一水和物) 中枢作用性の可逆的なアセチルコリンエステラーゼインヒビター
D9815 Doxazosin mesylate (ドキサゾシン メシル酸塩) α1アドレナリン受容体アンタゴニスト
PZ0140 EBPC アルドース還元酵素インヒビター
PZ0011 Eletriptan hydrobromide (エレトリプタン) セロトニン5-HT1B/1D受容体アゴニスト 【期待される用途】 抗片頭痛治療
E6657 Eplerenone (エプレレノン) アルドステロンアンタゴニスト
PZ0183 ERB-041 エストラゲンERβ受容体アゴニスト
E5406 Ethopropazine hydrochloride (Dibutil塩酸塩, Parkin) ブチリルコリンエステラーゼインヒビター 【期待される用途】 抗パーキンソン病薬
E7138 Ethosuximide (エトスクシミド) 【期待される用途】 欠伸発作の治療
PZ0006 Exemestane (エキセメスタン) ステロイド系の抗エストロゲン物質で不可逆性のアロマターゼインヒビター
PZ0030 Filibuvir C型肝炎ウイルスNS5B選択的インヒビター 【期待される用途】 C型肝炎治療
F8929 Fluconazole (フルコナゾール) 抗真菌薬
G154 Gabapentin (ガバペンチン, ニューロンチン) 【期待される用途】 抗けいれん薬
G9518 Gemfibrozil (ゲムフィブロジル) 【期待される用途】 高脂血症治療薬
PZ0172 Gisadenafil besylate salt (ギザデナフィル) PDE5インヒビター
G117 Glipizide (グリピジド) ATP依存性カリウムチャネルブロッカー
PZ0293 GRN-529 HYDROCHLORIDE mGluR5受容体のネガティブアロステリックモジュレータ 【期待される用途】 自閉症症状軽減
PZ0187 GSI-953 β-セクレターゼインヒビター
I4883 Ibuprofen (イブプロフェン) シクロオキシゲナーゼ (COX) のインヒビター
I9910 Ibutilide hemifumarate salt (イブチリド ヘミフマル酸塩, CORVERT®) 【期待される用途】 クラスIII抗不整脈薬
I7378 Indomethacin (インドメタシン) シクロオキシゲナーゼ (COX) のインヒビター
L7795 Levocetirizine dihydrochloride (レボセチリジン 二塩酸塩) ヒスタミンH1受容体アゴニスト 【期待される用途】 非鎮静型抗ヒスタミン薬
PZ0014 Linezolid (リネゾリド) オキサゾリジノン系抗菌薬 【期待される用途】 抗菌薬
PZ0002 Maraviroc (マラビロック) CCR5ケモカイン受容体アンタゴニスト 【期待される用途】 エイズ治療
PZ0159 MCOPPB trihydrochloride hydrate ノシセプチン/オルファニンFQペプチド(NOP)受容体の非ペプチド性アゴニスト
M4531 Meclofenamic acid sodium salt (メクロフェナム酸 ナトリウム塩) シクロオキシゲナーゼ (COX) のインヒビター
M1195 Metergoline (メテルゴリン) 5-HT1, 5-HT2, 5-HT7セロトニン受容体のアンタゴニスト 【期待される用途】 鎮痛薬・解熱薬
M6891 Mithramycin A from Streptomyces Plicatus (ミトラマイシンA, プリカマイシン) 転写とタンパク質合成を阻害 【期待される用途】 抗がん剤
N7662 Nafarelin acetate salt hydrate LH-RHアゴニスト
PZ0118 Nafoxidine hydrochloride (ナフォキシジン) 強力なエストロゲン受容体アンタゴニスト
PZ0013 Nelfinavir mesylate hydrate (ネルフィナビル) HIVプロテアーゼインヒビター 【期待される用途】 エイズ治療
PZ0177 OSU6162 hydrochloride ドーパミン作動性シグナリングの刺激または阻害によるドーパミン安定化剤
O9637 Oxaprozin (オキサプロジン) 【期待される用途】 抗炎症薬
O5254 Oxazepam (オキサゼパム) GABAA受容体のリガンド 【期待される用途】 抗不安薬
PZ0162 PD 0325901 MEK1/2選択的インヒビター
PZ0199 PD 0332991 isethionate (Palbociclib) CDK4およびCDK6インヒビター
P5749 S-(+)-PD 123177 AT2アンジオテンシン受容体のアンタゴニスト
P4620 PD 146176 15-リポキシゲナーゼインヒビター
PZ0175 PD 149163 tetrahydrochloride hydrate ニューロテンシンNTR1受容体アゴニスト 【期待される用途】 認知機能促進効果、抗精神病性作用、抗不安作用
PZ0141 PD-156707 エンドセリン受容体アンタゴニスト
PZ0145 PD-160725 2-hydroxyethanesulfonate AMPA受容体アンタゴニスト
PZ0109 PD-161570 ヒトFGF-1受容体チロシンキナーゼインヒビター
PZ0144 PD-161989 2-Hydroxyethanesulfonate AMPA受容体アンタゴニスト
PZ0116 PD-166285 hydrate 広域スペクトルのプロテインチロシンキナーゼインヒビター
P0047 PD 166793 MMPのインヒビター 【期待される用途】 血糖上昇抑制
PZ0114 PD-166866 FGF-1受容体チロシンキナーゼインヒビター
PZ0285 PD168393 EGF受容体チロシンキナーゼおよびErbB2インヒビター
PZ0113 PD173952 Srcファミリーキナーゼインヒビター
PZ0142 PD-180970 p210Bcr-Ablチロシンキナーゼインヒビター
PZ0112 PD-184161 MEKインヒビター
PZ0181 PD184352 MEK(MKK1, MAPKキナーゼ)インヒビター
PZ0111 PD-407824 Wee1/Chk1インヒビター
PZ0158 PF 3845 hydrate 脂肪酸アミド加水分解酵素 (FAAH) の不可逆的阻害剤
PZ0274 PF-01247324 Nav1.8ブロッカー 【期待される用途】 疼痛治療
PZ0269 PF-03049423 ホスホジエステラーゼ5 (PDE5) インヒビター
PZ0298 PF-03084014 hydrobromide γ-セクレターゼインヒビター
PZ0229 PF-03246799 hydrochloride セロトニン5-HT2C受容体アゴニスト
PZ0155 PF-03716556 可逆性の酸ポンプ(H, K-ATPase)選択的アンタゴニスト
PZ0218 PF-03814735 Aurora kinase AおよびBインヒビター
PZ0031 PF-03882845 非ステロイド性ミネラルコルチコイドアンタゴニスト
PZ0224 PF-04279405 グルコキナーゼ活性化因子
PZ0213 PF-04418948 PGE2受容体アンタゴニスト
PZ0222 PF-04445597 Cholesteryl ester transfer protein (CETP) インヒビター
PZ0206 PF-04455242 hydrochloride κオピオイド受容体 (KOR) アンタゴニスト
PZ0184 PF-04457845 脂肪酸アミド加水分解酵素 (FAAH) の不可逆的阻害剤
PZ0232 PF-04471141 hydrochloride カルシウム活性化ホスホジエステラーゼPDE1インヒビター
PZ0032 PF-04479745 セロトニン5HT2Cアゴニスト
PZ0273 PF-04531083 Nav1.8ブロッカー 【期待される用途】 疼痛治療
PZ0207 PF-04620110 DGAT1インヒビター
PZ0228 PF-04628935 グレリン受容体GHS-R1aのアンタゴニスト/インバースアゴニスト
PZ0309 PF-04634817 succinate CCR2/5のアンタゴニスト
PZ0314 PF-04671536 PDE8B, PDE8Aのインヒビター
PZ0235 PF-04691502 mTOR/PI3Kインヒビター
PZ0215 PF-04701475 AMPA受容体陽性アロステリック増強剤
PZ0216 PF-04725379 AMPA受容体陽性アロステリック増強剤
PZ0284 PF-04753299 LpxCインヒビター 【期待される用途】 グラム陰性菌感染治療
PZ0313 PF-04802367 (PF-367) GSK-3α/βのATP競合的インヒビター 【期待される用途】 アルツハイマー病を含む神経疾患の病因
PZ0250 PF-04859989 hydrochloride Kynurenine amino transferase II (KAT II) の不可逆的インヒビター
PZ0294 PF-04880594 RAFインヒビター 【期待される用途】 腫瘍成長抑制
PZ0210 PF-04885614 Nav1.8インヒビター
PZ0247 PF-04979064 PI3K/mTORインヒビター
PZ0223 PF-04991532 肝選択的グルコキナーゼ活性化因子
PZ0310 PF-04995274 セロトニン5HT4受容体のアゴニスト
PZ0278 PF-05020182 Kv7.2/4カリウムチャネルオープナー
PZ0245 PF-05105679 TRPチャネルのアンタゴニスト
PZ0299 PF-05175157 アセチルCoAカルボキシラーゼのアイソフォームACC1およびACC2のインヒビター 【期待される用途】 糖尿病治療
PZ0251 PF-05180999 Cyclic nucleotide phosphodiesterase-2 (PDE2) インヒビター
PZ0270 PF-05190457 グレリン受容体のインバースアゴニスト
PZ0281 PF-05212384 (Gedatolisib, PKI-587) PI3KおよびmTORインヒビター 【期待される用途】 進行固形腫瘍治療
PZ0286 PF-05883083-00 (Bosutinib analog 1) Src/AblキナーゼインヒビターBosutinibのアナログ
PZ0220 PF-06250112 Bruton′s tyrosine kinaseインヒビター
PZ0272 PF-06260933 dihydrochloride MAP4K4インヒビター
PZ0254 PF-06273340 トロポミオシン関連キナーゼ (Trk) インヒビター
PZ0277 PF-06281355 ミエロペルオキシダーゼ (MPO) インヒビター 【期待される用途】 抗糸球体基底膜病におけるアルブミン尿と慢性腎不全抑制
PZ0301 PF-06284674 ピルビン酸キナーゼM2アイソフォーム (PKM2) のアクチベーター
PZ0219 PF-06297470 mGluR5陰性アロステリックモジュレーター
PZ0297 PF-06305591 dihydrate Nav1.8インヒビター
PZ0233 PF-06424439 diacylglycerol acyltransferase 2 (DGAT2) インヒビター
PZ0221 PF-06439015 methanesulfonate salt クリゾチニブ耐性のALK変異体インヒビター
PZ0258 PF-06442609 γ-セクレターゼインヒビター
PZ0248 PF-06447475 LRRK2インヒビター
PZ0249 PF-06454589 LRRK2インヒビター
PZ0296 PF-06459988 EGFR変異体の不可逆的インヒビター
PZ0231 PF-06462894 mGluR5リガンド
PZ0271 PF-06463922 acetate ALKおよびROS1のインヒビター 【期待される用途】 非小細胞肺癌治療
PZ0209 PF-06465469 IL-2 inducible T-cell kinase (ITK) インヒビター
PZ0261 PF-06649283 β-セクレターゼインヒビター
PZ0289 PF-06651481-00 (Bosutinib Isomer 4) Src/AblキナーゼインヒビターBosutinibのアナログ
PZ0242 PF-06658607 Brutons tyrosine kinase (BTK) の不可逆的インヒビター
PZ0262 PF-06663195 β-セクレターゼ1 (BACE1) インヒビター
PZ0288 PF-06663829-00 (Bosutinib Isomer 3) Src/AblキナーゼインヒビターBosutinibのアナログ
PZ0243 PF-06672131 EGFRキナーゼインヒビター
PZ0260 PF06691283 β-セクレターゼインヒビター
PZ0302 PF-06747775 EGFR変異体T790Mのインヒビター
PZ0300 PF-06764427 ムスカリン受容体M1のポジティブアロステリックモジュレーター
PZ0188 PF-3644022 hydrate MK2インヒビター
PZ0263 PF-3774076 α1A adrenoceptorアゴニスト
PZ0185 PF-431396 hydrate PYK2およびFAKインヒビター 【期待される用途】 骨形成
PZ0143 PF-4708671 p70リボソームS6キナーゼ(S6K1)のインヒビター
PZ0186 PF-477736 ATP競合的Chk1の低分子インヒビター
PZ0211 PF-4778574 AMPA受容体陽性アロステリックモジュレーター
PZ0246 PF-5006739 CK1δおよびCK1εのインヒビター
PZ0194 PF-5081090 LpxCインヒビター
PZ0217 PF-5274857 hydrochloride ヘッジホッグシグナル伝達経路インヒビター
PZ0234 PF-543 hydrochloride (PF-05144543) sphingosine kinase-1 (SphK1) インヒビター
PZ0117 PF-573228 フォーカルアドヒージョンキナーゼ(FAK)インヒビター
PZ0241 PF-6422899 EGFRキナーゼ活性の不可逆的インヒビター
PZ0151 PF-956980 hydrate FGF1受容体アンタゴニスト
PZ0131 PF-998425 アンドロゲン受容体の非ステロイド系アンタゴニスト
PZ0312 (S)-PFI-2 SETD7プローブの(R)-PFI-2 hydrochloride (製品番号SML1408) のネガティブコントロール
PZ0307 PFI-4 (PF-05363047) BRPFのブロモドメインに対するプローブ分子
PZ0178 PHA 767491 hydrochloride ATP競合的cdc7/cdk9インヒビター
PZ0135 PHA-543613 ニコチン性アセチルコリン受容体アゴニスト 【期待される用途】 統合失調症/アルツハイマー病治療候補
PZ0147 PHA-665752 hydrate c-Metキナーゼインヒビター
P6777 Phenelzine sulfate salt(フェネルジン 硫酸塩) 非選択的MAO-A/Bのインヒビター
P0043 PNU-120596 (NSC 216666) α7ニコチン性受容体のアロステリックモジュレーター
P0040 PP1 Srcファミリープロテインキナーゼのインヒビター
P0042 PP2 (AG 1879) Srcファミリープロテインキナーゼのインヒビター
G6298 (RS)-PPG, (R,S)-4-ホスホノフェニルグリシン グループIII mGluRのアゴニスト 【期待される用途】 抗けいれん薬、神経保護薬
P3654 Prazepam (プラゼパム) 【期待される用途】 抗不安薬
P7791 Prazosin hydrochloride (プラゾシン 塩酸塩) 末梢α1-アドレナリン受容体アンタゴニスト 【期待される用途】 血管拡張剤
PZ0010 Pregabalin (プレガバリン) 電位依存性Ca2+チャネルのα2γサブユニットにおけるGABAアナログ・リガンド 【期待される用途】 末梢性神経障害性疼痛治療
PZ0198 Prinomastat hydrochloride MMPインヒビター
P9180 Procaterol hydrochloride (プロカテロール 塩酸塩) β2-アドレナリン受容体アゴニスト 【期待される用途】 気管支拡張薬
P0027 Pyrvinium Pamoate Hydrate (ピルビニウム パモ酸塩 水和物) アンドロゲン受容体インヒビター
Q0632 Quinapril hydrochloride (キナプリル 塩酸塩) アンジオテンシン変換酵素インヒビター
R0404 Ramipril アンジオテンシン変換酵素インヒビター
R0395 Rapamycin from Streptomyces Hygroscopicus (ラパマイシン) 【期待される用途】 免疫抑制剤
PZ0315 Rupintrivir (AG-7088) HRV 3C proteaseの不可逆的インヒビター
PZ0106 SC-236 COX-2インヒビター 【期待される用途】 COX-2阻害薬
PZ0176 SC-26196 ニューロテンシン受容体NTR1アゴニスト
PZ0138 SC-51089 hydrate EP1プロスタノイド受容体アンタゴニスト
PZ0132 SC-51322 EP1プロスタノイド受容体の選択的アンタゴニスト
PZ0146 SC-53116 hydrochloride hydrate セロトニン5-HT4受容体の部分アゴニスト
PZ0110 SC-57461A ロイコトリエンA4ヒドロラーゼインヒビター
PZ0139 SC-58125 COX-2インヒビター 【期待される用途】 COX-2阻害薬
S6319 Sertraline (セルトラリン 塩酸塩) セロトニン再取り込みのインヒビター 【期待される用途】 抗うつ薬
PZ0003 Sildenafil citrate salt (Viagra、バイアグラ、シルデナフィル) cGMP特異的PDE5インヒビター 【期待される用途】 ED治療
PZ0203 Sitaxentan sodium salt (TBC-11251) エンドセリン受容体アンタゴニスト 【期待される用途】 肺動脈性肺高血圧症治療
PZ0174 Sonepiprazole hydrate (ソネピプラゾール) D4ドーパミンアンタゴニスト
S7701 Sorbinil (CP 45634) アルドースレダクターゼのインヒビター
S3378 Spironolactone (スピロノラクトン) アルドステロン受容体の競合的アゴニスト 【期待される用途】 利尿剤
S0130 Streptozotocin (ストレプトゾトシン) 【期待される用途】 1型糖尿病の誘発
S8442 SU 5416 VEGF受容体プロテインチロシンキナーゼ1/2のインヒビター 【期待される用途】 自己免疫疾患および移植拒絶治療
PZ0150 SU5614 FMS様チロシンキナーゼ3(FLT3)インヒビター
PZ0279 Sunepitron hydrochloride (CP-93,393) セロトニン5-HT1A受容体アゴニストかつα2アドレナリン受容体アンタゴニスト 【期待される用途】 うつ病、不安治療
PZ0012 Sunitinib malate (スニチニブ) 受容体型チロシンキナーゼインヒビター 【期待される用途】 腎細胞癌治療
PZ0035 Sutezolid オキサゾリジノン抗菌剤
PZ0020 Temsirolimus (テムシロリムス) mTORC1インヒビター 【期待される用途】 腎細胞癌治療
PZ0196 Tenidap COX-1およびCOX-2, 5-lipoxygenaseインヒビター
PZ0021 Tigecycline hydrate (チゲサイクリン) グリシルサイクリン系の広域な抗生物質 【期待される用途】 抗菌薬
PZ0295 Tiplaxtinin (WAY-168039, PAI-039) PAI-1インヒビター 【期待される用途】 急性動脈血栓症治療
PZ0017 Tofacitinib citrate (トファシチニブ) Janus kinase 3 (JAK3) インヒビター 【期待される用途】 免疫抑制、抗炎症
PZ0009 Tolterodine L-tartrate (トルテロジン) 膀胱特異的なムスカリンアンタゴニスト 【期待される用途】 過活動膀胱治療
PZ0170 Torcetrapib (トルセトラピブ) コレステリルエステル転送タンパク質(CETP)インヒビター 【期待される用途】 CETP阻害薬
T2573 Troglitazone (トログリタゾン) PPARγアゴニスト 【期待される用途】 糖尿病薬
PZ0015 Trovafloxacin mesylate (トロバフロキサシン) 広域スペクトルの抗生物質 【期待される用途】 抗菌薬
PZ0152 UK-356618 マトリックスメタロプロテアーゼ3(MMP3)インヒビター
PZ0156 UK-383,367 プロコラーゲンCプロテアーゼ(PCP)インヒビター
PZ0160 UK-5099 ミトコンドリアのピルビン酸輸送体インヒビター
U3885 UK-78282 monohydrochloride Kv1.3とKv1.4のブロッカー
PZ0179 Valdecoxib (バルデコキシブ) NSAIDおよびCOX-2インヒビター 【期待される用途】 COX-2阻害剤
PZ0004 Varenicline tartrate (バレニクリン) α4s2ニコチン性アセチルコリン受容体の部分アゴニストでα7ニコチン受容体の完全アゴニスト 【期待される用途】 禁煙補助
V4629 (±)-Verapamil (ベラパミル 塩酸塩) α1-アドレナリン受容体のアンタゴニストでL型カルシウムチャネルブロッカー
PZ0005 Voriconazole (ボリコナゾール) 抗真菌薬 【期待される用途】 真菌感染症の治療
PZ0322 WAY 170523 MMP-13インヒビター 【期待される用途】 関節リウマチおよび変形性関節症治療
PZ0305 WAY-208466 dihydrochloride 5-HT6受容体のアゴニスト
PZ0257 WAY-252623 Liver X 受容体 (LXR) アゴニスト 【期待される用途】 総コレステロールおよびLDLコレステロール低下
PZ0267 WAY-362450 Farnesoid X receptor (FXR) アゴニスト 【期待される用途】 HDLコレステロール低下
Z0502 Zaleplon (CL-284846) GABAA受容体のアゴニスト 【期待される用途】 鎮静薬、睡眠薬
Z2777 Ziprasidone hydrochloride monohydrate (CP-88059) シクロオキシゲナーゼインヒビター 【期待される用途】 大腸癌の予防
SML0076 Zoniporide hydrochloride hydrate NHE-1のインヒビター
Z4527 Zopolrestat (CP-73850, Alond, Xedia) アルドースレダクターゼのインヒビター
A6719 ω-Agatoxin IVA (ω-アガトキシンIVA) P型電位依存性カルシウムチャネルのブロッカー