Attention:
Certain features of Sigma-Aldrich.com will be down for maintenance the evening of Friday August 18th starting at 8:00 pm CDT until Saturday August 19th at 12:01 pm CDT.   Please note that you still have telephone and email access to our local offices. We apologize for any inconvenience.
低分子生理活性物質
スクリーニング(LOPAC)
生理活性物質ライブラリー LOPAC1280
  • インヒビター、リガンド、承認薬など1280の化合物を分注したライブラリー
  • DMSO溶液のため、すぐに使用可能
  • 化合物の構造式を含むSDファイル添付
    SDファイルおよび製品リストのご要望は、「テクニカルサポート」にて受け付けております。
製品名 製品情報 製品番号
LOPAC1280 インターナショナルバージョン 通常容量版。10 mM、250 μLの溶液で1280化合物を分注(80化合物 x 16ラック) LO3300-1KT
LOPAC1280 小スケール 小容量版。10 mM、25 μLの溶液で1280化合物を分注(80化合物 x 16ラック) LO4200-1EA
研究支援サービス/その他ライブラリー
スクリーニング関連情報
コラム 「ターゲットバリデーションにおける低分子ツール化合物の活用」(寄稿文)
「エピジェネティクス(epigenetics)とは、DNAの塩基配列の変化を伴わない遺伝子発現制御に関与する後成的な修飾と定義づけられる。この機構には、DNAメチル化にかかわる酵素、メチル化DNA結合蛋白質、ヒストン蛋白質の修飾酵素など・・・」続きを読む