細胞生物学
フローサイトメーター
お知らせ :
細胞解析装置をよりスムーズに導入いただくために、シグマ アルドリッチはMuseGuavaに関してリース導入のご提案を開始いたしました。
セルアナライザー
Muse®
タッチパネルで簡単に操作できる
超小型フローサイトメーター
  • 20種類以上のアプリケーションに対応
  • A4 サイズスペースに設置可能
  • メンテナンスが容易
フローサイトメーター
Guava® easyCyte
コンパクトでシース液不要の
卓上スタンダードフローサイトメーター
  • 低ランニングコスト
  • 直感的に使える解析ソフトウェアInCyte
  • PCを本体上に搭載可能な【省スペース】設計
イメージングフローサイト
メーター Amnis®
フローサイトメトリーとイメージング能力を組み合せた、次世代フローサイトメーター
  • 画像情報による細胞の形態変化、細胞内イベントの数値化
  • 正確なゲーティングと細胞集団解析
  • Time Delay Integration CCDにより高感度・高分離能を実現
カタログダウンロード
キャンペーン実施中
InCyte™ソフトウェア
ライセンス購入キャンペーン
2017年12月29 日(金)ご注文分まで
詳細はPDF裏面へ。
カタログダウンロード
アプリケーション事例
キャンペーン実施中
Guava® easyCyte システムご愛顧感謝キャンペーン
Guava easyCyte 5と6-2Lが32%OFF。各機種限定5台のみのスペシャルプライス!