細胞培養
培養用サプリメント、添加物、関連試薬
よく使用されているサプリメント、添加物、関連試薬
細胞培養に用いられる培地添加物や抗生物質など関連試薬の中でよく使われている製品を紹介いたします。すべての製品リストはこちら(英語サイト)でご覧いただけます。
培地添加物
製品番号 製品名 製品情報
G7513 L-グルタミン溶液 200mM溶液。フィルター滅菌済みのため、そのまま液体培地に添加できます。
G6392 L-グルタミン 粉末。γ線滅菌済み。10mLの滅菌水で復元すると200mM溶液になります​。
A8185 Ala-Gln 粉末。グルタミンより熱に安定でアンモニアを生じにくいため、培地添加物として優れています。
S8761 炭酸水素ナトリウム溶液 7.5%溶液。フィルター滅菌済み。
S5761 炭酸水素ナトリウム 粉末。
S8636 ピルビン酸ナトリウム溶液 100mM溶液。フィルター滅菌済み。
P5280 ピルビン酸ナトリウム 粉末。
H0887 HEPES溶液 1M溶液(pH 7.0-7.6)。フィルター滅菌済み。
H4034 HEPES 粉末。
↑ このページの先頭へ
タンパク質
製品番号 製品名 製品情報
A8412 アルブミン溶液 ウシ血清由来 7.5%DPBS溶液。フィルター滅菌済み。低エンドトキシン。
A8806 アルブミン ウシ血清由来 凍結乾燥粉末。脂肪酸フリー、低エンドトキシン。
10652202001 トランスフェリン溶液 ヒト由来 30mg/mL、20mL入り溶液。フィルター滅菌済み。
T8158 トランスフェリン ヒト由来 部分的に鉄飽和。粉末。
T1147 トランスフェリン ヒト由来 鉄不含型(アポトランスフェリン)。粉末。
T5391 トランスフェリン ヒト由来 鉄不含型(アポトランスフェリン)。ガンマ線滅菌済み粉末。
T0665 トランスフェリン ヒト由来 鉄飽和型(ホロトランスフェリン)。粉末。
T1428 トランスフェリン ウシ由来 鉄不含型(アポトランスフェリン)。粉末。
T1283 トランスフェリン ウシ由来 鉄飽和型(ホロトランスフェリン)。粉末。
↑ このページの先頭へ
成長因子、サイトカイン、ホルモン
製品番号 製品名 製品情報
I9278 インスリン溶液 ヒト 酵母発現。約10mg/mL溶液。フィルター滅菌済み。
I0516 インスリン溶液 ウシ ウシ膵臓由来。10mg/mL溶液。フィルター滅菌済み。
I6634 インスリン ウシ ウシ膵臓由来。粉末。
I1882 インスリン ウシ ウシ膵臓由来。ガンマ線滅菌済み粉末。
E2759 ECGS ウシ ウシ神経組織由来。粉末。
E9644 EGF(上皮増殖因子)ヒト 大腸菌発現。粉末。
F0291 FGF-Basic(FGF2, bFGF)ヒト 大腸菌発現。粉末。
G0282 GM-CSF(顆粒球マクロファージコロニー刺激因子)マウス 大腸菌発現。粉末。
I3769 IGF-I(インスリン様成長因子-I)ヒト 大腸菌発現。粉末。
H8791 TGF-β3(トランスフォーミング増殖因子-β3)ヒト HEK 293細胞発現。粉末。
T6674 TNF-α(腫瘍壊死因子-α)ヒト 大腸菌発現。粉末。
T7539 TNF-α(腫瘍壊死因子-α)マウス 大腸菌発現。粉末。
↑ このページの先頭へ
アミノ酸溶液、ビタミン溶液
製品番号 製品名 製品情報
B6766 BMEアミノ酸溶液(50x) L-グルタミン不含
M5550 MEMアミノ酸溶液(50x) L-グルタミン不含
M7145 MEM非必須アミノ酸溶液(100x) L-グルタミン不含
R7131 RPMI 1640アミノ酸溶液(50x) L-グルタミン不含
B6891 BMEビタミン溶液(100x)  
M6895 MEMビタミン溶液(100x)  
R7256 RPMI 1640ビタミン溶液(100x)  
↑ このページの先頭へ
インスリン-トランスフェリン-亜セレン酸(ITS)
製品番号 製品名 製品情報
I1884 インスリン-トランスフェリン-亜セレン酸ナトリウム(ITSサプリメント) 粉末。インシュリン、トランスフェリン、亜セレン酸ナトリウム含有
I3146 ITSサプリメント(100x) インシュリン、トランスフェリン、亜セレン酸ナトリウム含有
I2521 ITS+1サプリメント(100x) ITS、BSA、リノール酸含有
I2771 ITS+3サプリメント(100x) ITS、BSA、リノール酸、オレイン酸含有
S5666 SPITEサプリメント(100x) ITS、ピルビン酸、エタノールアミン含有
S4920 SITEサプリメント(100x) ITS、エタノールアミン含有
S5295 SITE+3サプリメント(100x) ITS、エタノールアミン、BSA、リノール酸、オレイン酸含有
L9655 リノール酸-オレイン酸-アルブミン(100x)  
L9530 リノール酸-アルブミン(100x)  
O3008 オレイン酸-アルブミン(100x)  
↑ このページの先頭へ
細胞剥離剤
製品番号 製品名 製品情報
T4049 トリプシン-EDTA溶液, 0.25%溶液 2.5g/L トリプシン, 0.2g/L EDTA 4Na。フェノールレッド含有HBSS溶液。フィルター滅菌済み。
T4174 トリプシン-EDTA溶液, 10x溶液 5.0g/L トリプシン, 2g/L EDTA 4Na。0.9% 塩化ナトリウム溶液。フィルター滅菌済み。
↑ このページの先頭へ
抗生物質
製品番号 製品名 製品情報
A2942 アンホテリシンB溶液 250μg/mL 水溶液。フィルター滅菌済み
K1377 カナマイシン硫酸塩 粉末
K0254 カナマイシン溶液 50mg/mL溶液(0.9%塩化ナトリウム溶液)。フィルター滅菌済み
G1264 ゲンタマイシン硫酸塩 粉末
G1272 ゲンタマイシン溶液 10mg/mL水溶液。フィルター滅菌済み
P7794 ペニシリンG カリウム塩 粉末
S9137 ストレプトマイシン硫酸塩 粉末
A5955 抗生物質-抗真菌剤(x100溶液) 組成: ペニシリン10,000units/mL, ストレプトマイシン 10mg/mL, アンホテリシンB 25μg/mL.。フィルター滅菌済み
P4458 ペニシリン-ストレプトマイシン溶液(x50溶液) 安定性の高い溶液。組成: ペニシリン 5,000units/mL, ストレプトマイシン 5mg/mL。フィルター滅菌済み
P4333 ペニシリン-ストレプトマイシン溶液(x100溶液) 安定性の高い溶液(クエン酸バッファー)。組成: ペニシリン10,000units/mL, ストレプトマイシン10mg/mL。フィルター滅菌済み
P0781 ペニシリン-ストレプトマイシン溶液(x100溶液) 0.9%塩化ナトリウム溶液。組成: ペニシリン 10,000units/mL, ストレプトマイシン10mg/mL。フィルター滅菌済み
G6784 L-グルタミン-ペニシリン-ストレプトマイシン溶液(x100溶液) 安定性の高い溶液。組成: L-グルタミン 200mM, ペニシリン 10,000units/mL, ストレプトマイシン 10mg/mL。フィルター滅菌済み
G1146 L-グルタミン-ペニシリン-ストレプトマイシン溶液(x100溶液) 0.9%塩化ナトリウム溶液。組成: L-グルタミン 200mM, ペニシリン 10,000units/mL, ストレプトマイシン 10mg/mL。フィルター滅菌済み
↑ このページの先頭へ
細胞マトリクス、コーティング
製品番号 製品名 製品情報
C7661 コラーゲン Type I ラット尾由来 粉末
C8919 コラーゲン溶液 Type I 仔ウシ皮膚由来 0.1%(0.1M酢酸溶液)
C9301 コラーゲン Type II ニワトリ胸骨軟骨由来 粉末
C5533 コラーゲン Type IV ヒト胎盤由来 粉末
E1270 ECMゲル溶液 Engelbreth-​Holm-​Swarmマウス肉腫由来 8-12mg/mL溶液
F0895 フィブロネクチン溶液 ヒト血漿由来 0.1%溶液
F1141 フィブロネクチン溶液 ウシ血漿由来 1mg/mL(TBS溶液)。フィルター滅菌済み
F4759 フィブロネクチン ウシ血漿由来 粉末
F2006 フィブロネクチン ヒト血漿由来 粉末
G1890 ゼラチン ブタ皮膚由来 粉末
L2020 ラミニン溶液 Engelbreth-​Holm-​Swarmマウス肉腫由来 1-2mg/mL(TBS溶液)
L6274 ラミニン溶液 ヒト胎盤由来 0.5mg/mL(TBS溶液)
V8379 ビトロネクチン ヒト血漿由来 粉末
↑ このページの先頭へ