|
カスタムオリゴDNA
カスタムオリゴDNA 注文情報・納期
|
|
シグマ アルドリッチ ジャパンは、カスタム受託合成の創成期から連綿と受け継がれて来た豊富な経験をもとに、最高品質のオリゴDNA合成サービスをご提供いたします。
製品の特徴
Oligo@SIGMA-PCR 濃度選択、混合塩基、さらに即納サービスにも対応。仕様選択の自由度が高いプライマー。
Oligo@SIGMA-Select 各種精製、修飾、特殊塩基、ロング、大量スケールなど、多彩なニーズに対応。
Oligo@SIGMA-DLP リアルタイムPCR用両末端修飾プローブ。最適な組み合わせをご提案します。
Oligo@SIGMA-Plate プレート単位の発注で究極のコストパフォーマンスを。
デリバリーオプション 翌日納品ハヤブサ便・チーター便のご案内。納期に余裕を持たせた割引サービスもラインアップ。
ご注文方法
製品の特徴
洗練された製造工程
- 生産キャパシティー
シグマアルドリッチは自社独自の合成装置(Abacus/ARK)と徹底した工程管理により、高品位なオリゴをご提供いたします。2010年現在、装置の合成能力は最大10,000本/日。精製・修飾・QCを含めた実働キャパシティーとしては約5,000本/日となっております。
- 工程管理
オーダーの受注から生産・品質管理、そして出荷にいたるまで、すべて自社開発のデータベースとバーコードによる工程管理を行っております。この一貫したシステムにより、人為ミスの発生を極限まで低減させることに成功しています。
厳格な品質管理 シグマアルドリッチでは、主としてポリアクリルアミドゲル電気泳動、Mass SpectrometryおよびPCRによる検査をおこなっております。
- ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)
不完全長オリゴDNAや不純物の有無だけでなく、理論値と実際の移動度を比較し、完全長であることを確認します。
- Mass Spectrometry
分子量を測定することにより、目的物(オーダーされた塩基配列)が正しく合成されていることを確認します。
- PCR
ミスマッチに対して非常にセンシティブな性質を持つコントロールPCRプライマーを原料ロットごとに作製、実際にPCR増幅チェックを行い、異常無しと認められた原料のみを実際の製造に用います。
PAGEチェック
|
Massチェック
|
充実した精製サービス シグマアルドリッチでは4種類の精製サービスをご用意しております。 選択の目安についてはこちらをご参照ください。
- 脱塩
シグマアルドリッチでは標準仕様として、製造過程で生じる遊離保護基や試薬残留物を除去したオリゴDNAを出荷いたします。追加料金はございませんので安心してご注文いただけます。
- カートリッジ精製
簡易逆相カラムを使用したステップワイズグラジェントによる精製方法です。コストパフォーマンスに優れ、汎用性も高く、特に比較的短鎖長のオリゴDNAにおすすめします。
- HPLC
原理はカートリッジ精製と同じですが、UVによるモニタリングを行いながら精製するため、より高純度のオリゴを回収することが可能です。
- PAGE
最も高純度のオリゴDNAが得られる精製方法です。特に60mer以上のLong Oligo において、他の方法との差が顕著です。
QCシート 出荷されるオリゴDNAには、品質保証書としてPAGEチェック時のゲルイメージを印刷したQCシートを添付しております(一部の製品を除く)。これにより、お客様ご自身の目で品質を確認していただくことが可能です。また、QCシートには、OD値、分子量、TMなどの値やシークエンス、溶解方法が記載されております。
出荷形態
- Oligo @ SIGMA -PCR
50μMまたは100μM(いずれもTEバッファー)に濃度調整された溶液状態、および凍結乾燥からお選びいただけます。
- Oligo @ SIGMA –Select / DLP
すべて凍結乾燥でのお届けとなります。
- Oligo @ SIGMA-Plate
濃度調整済みのオリゴDNAを96穴プレートに分注して出荷するサービスです。標準仕様はこちらをご覧ください。標準以外の仕様(プレートの種類、濃度、修飾など)もご相談に応じますのでお問い合わせください。
出荷ステータスの確認 弊社出荷時に送信いたします出荷案内メール(あらかじめユーザー登録が必要です)の出荷伝票番号から荷物の検索を行うことが出来ます。もちろん、輸送中の荷物検索も可能です。 詳しくはヤマト運輸 「クロネコヤマトの荷物お問い合わせシステム」をご参照ください。
back to top
Oligo@SIGMA-PCR (プライマー)
PCR使用を意識した小スケールスペックながら、混合塩基も追加料金なしでご利用いただけます。濃度調製した溶液(溶解バッファーは10mM Tris-HCl, 1mM EDTA pH 8.0溶液)、または乾燥状態で出荷致します。精製グレードは脱塩、カートリッジ精製よりご選択いただけます。
価格・納期・保証収量 カスタムオリゴDNA価格表のダウンロード(PDF:172KB)
| 合成スケール |
合成料金 |
最大鎖長 |
濃度選択 |
精製グレード |
精製料金 |
納期 |
保証収量 |
| 0.02µmol |
¥75/mer |
45mer |
50µM、100µM または乾燥 |
脱塩 |
¥0 |
2 日 |
2 OD |
| カートリッジ |
¥900 |
1 OD |
【ご注意】
- 14mer以下はすべて14merとして料金計算いたします。
- 濃度調製品の溶解バッファーはTE (10mM Tris-HCl, 1mM EDTA pH 8.0溶液)です。
- 修飾は対象外となります。
- 納期は受注日を「0」として製品がお客様のお手元に届くまでの日数を表示しております。土・日・祝祭日、その他弊社休業日は納期に含みません。
- 1回のオーダーが51本以上の場合、上記日数 + 1日となります。(81本以上の場合:上記日数 + 2日、101本以上の場合:ご相談)
- 保証収量は標準的な鎖長(18-45mer)での最低値を表示しております。≦17merの場合、(保証収量 / 18) x 塩基数 となります。
- ODとは光路長が1cmのときの、UV260nmの吸光度を意味します。詳しくは「オリゴDNAの定量」をご参照下さい。
back to top
Oligo@SIGMA-Select (精製・修飾・ロング・大量スケール)
乾燥状態で出荷致します。精製グレードは脱塩、カートリッジ、HPLC、PAGE 精製よりご選択いただけます。修飾・混合塩基・特殊塩基・ロング・大量スケールなど、あらゆるご要望にお応えします。
未修飾オリゴ カスタムオリゴDNA価格表のダウンロード(PDF:172KB)
| 合成スケール |
合成料金 |
精製グレード |
精製料金 |
納期 |
保証収量 |
| 0.05µmol |
¥180/mer |
脱塩 |
¥0 |
2 日 |
6 OD |
| カートリッジ |
¥1,700 |
4 OD |
| HPLC |
¥5,800 |
4 日 |
3 OD |
| PAGE |
¥5,800 |
3 日 |
2 OD |
| 0.2µmol |
¥250/mer |
脱塩 |
¥0 |
2 日 |
15 OD |
| カートリッジ |
¥2,300 |
10 OD |
| HPLC |
¥6,200 |
4 日 |
8 OD |
| PAGE |
¥5,800 |
3 日 |
5 OD |
| 1.0µmol |
¥560/mer |
脱塩 |
¥0 |
4 日 |
50 OD |
| カートリッジ |
¥4,600 |
25 OD |
| HPLC |
¥13,700 |
5 日 |
15 OD |
| PAGE |
¥13,700 |
4 日 |
8 OD |
| 10µmol |
¥4,100/mer |
脱塩 |
¥0 |
問合せ |
600 OD |
| カートリッジ |
¥13,700 |
300 OD |
| HPLC |
¥45,200 |
200 OD |
【合成料金について】
- 14mer以下はすべて14merとして計算いたします。
- 46mer以上は合成料金が50%UPとなります。
- 混合塩基(wobble oligo)は追加料金なしでご利用いただけます。
【納期について】
- 受注日を「0」として製品がお客様のお手元に届くまでの日数を表示しております。土・日・祝祭日、その他弊社休業日は納期に含みません。
- 31mer以上のオリゴDNAの納期は、以下を目安として下さい。
〈脱塩・カートリッジ・HPLC〉 31~60mer: 上記日数 + 1日 61~99mer: 上記日数 + 2日 100mer以上:別途お問い合わせ下さい。 〈PAGE〉 31~60mer: 上記日数と同じ 61~99mer: 上記日数 + 1日 100mer以上:上記日数 + 4日 ※長さやスケールによっては対応できない精製もございます。詳細はお問い合わせ下さい。
- 1回のオーダーが51本以上の場合、上記日数 + 1日となります。(81本以上の場合:上記日数 + 2日、101本以上の場合:ご相談)
- 120mer以上のロングオリゴDNAは合成・精製効率が、シーケンスに対して大きく依存します。別途お問い合わせ下さい。
【保証収量について】
- 標準的な鎖長(18-45mer)での最低保証量を表示しております。それ以外の差長については以下のとおりです。
≦17mer : (保証収量 / 18) x 塩基数 46-99mer : 保証収量 x 0.5 100-120mer : 保証収量 x 0.25 ≧121mer : 保証収量 x 0.1
- ODとは光路長が1cmのときの、UV260nmの吸光度を意味します。詳しくは「オリゴDNAの定量」をご参照下さい。
back to top
S化(ホスホロチオエート化)オリゴ カスタムオリゴDNA価格表のダウンロード(PDF:172KB)
| 合成スケール |
合成料金 |
精製グレード |
精製料金 |
納期 |
保証収量 |
| 0.2µmol |
Plus ¥510/mer |
カートリッジ |
¥2,300 |
5 日 |
10 OD |
| HPLC |
¥6,200 |
6 日 |
8 OD |
| 1.0µmol |
Plus ¥790/mer |
カートリッジ |
¥4,600 |
7 日 |
25 OD |
| HPLC |
¥13,700 |
8 日 |
15 OD |
| 10µmol |
Plus ¥3,300/mer |
HPLC |
¥45,200 |
16 日 |
200 OD |
【合成料金について】
- ( 基本塩基合成料金 × 全塩基数 ) + ( S化合成料金 × S化部分の数 ) + 精製料金
例) 0.2 µmol、20 mer オリゴの内 3 ヶ所を S化し、カートリッジ精製の場合 ( ¥ 250 /mer × 20 mer ) + ( ¥ 510 /mer × 3 mer ) + ¥ 2,300
- 14mer以下はすべて14merとして計算いたします。
- 46mer以上は合成料金が50%UPとなります。
【納期について】
- 受注日を「0」として製品がお客様のお手元に届くまでの日数を表示しております。土・日・祝祭日、その他弊社休業日は納期に含みません。
- 31mer以上のオリゴDNAの納期は、以下を目安として下さい。
31~60mer: 上記日数 + 1日 61~99mer: 上記日数 + 2日
- 1回のオーダーが51本以上の場合、上記日数 + 1日となります。(81本以上の場合:上記日数 + 2日、101本以上の場合:ご相談)
【保証収量について】
- 標準的な鎖長(18-45mer)での最低保証量を表示しております。それ以外の差長については以下のとおりです。
≦17mer : (保証収量 / 18) x 塩基数 46-99mer : 保証収量 x 0.5 100-120mer : 保証収量 x 0.25 ≧121mer : 保証収量 x 0.1
- ODとは光路長が1cmのときの、UV260nmの吸光度を意味します。詳しくは「オリゴDNAの定量」をご参照下さい。
back to top
蛍光・その他の修飾オリゴ カスタムオリゴDNA価格表のダウンロード(PDF:172KB)
※リストにない修飾であってもお引き受けできる場合がございます。詳しくはこちらをご覧ください。
| 修飾 |
合成スケール |
修飾料金 |
精製グレード |
精製料金 |
納期 |
保証収量 |
| Biotin |
0.05 µmol |
5':¥9,600 3':¥11,300 |
脱塩* |
¥0 |
3日 |
3.0 OD |
| カートリッジ |
¥1,700 |
2.0 OD |
| HPLC |
¥5,800 |
5日 |
1.5 OD |
| PAGE |
¥5,800 |
3日 |
1.0 OD |
| 0.2µmol |
5':¥11,900 3':¥13,600 |
脱塩* |
¥0 |
3日 |
7.5 OD |
| カートリッジ |
¥2,300 |
5.0 OD |
| HPLC |
¥6,200 |
5日 |
4.0 OD |
| PAGE |
¥5,800 |
3日 |
2.5 OD |
| 1µmol |
5':¥20,300 3':¥26,000 |
脱塩* |
¥0 |
4日 |
25.0 OD |
| カートリッジ |
¥4,600 |
12.5 OD |
| HPLC |
¥13,700 |
6日 |
7.5 OD |
| PAGE |
¥13,700 |
5日 |
4.0 OD |
| 10µmol |
5':¥90,300 3':¥97,700 |
脱塩* |
¥0* |
11日 |
300.0 OD |
| HPLC |
¥45,200 |
13日 |
100.0 OD |
| Cy3 |
0.05 µmol |
5':¥27,000 |
HPLC** |
¥5,800 |
5日 |
1.5 OD |
| PAGE |
¥5,800 |
3日 |
1.0 OD |
| 0.2µmol |
HPLC** |
¥6,200 |
5日 |
4.0 OD |
| PAGE |
¥5,800 |
3日 |
2.5 OD |
| Cy5 |
0.05 µmol |
5':¥15,800 |
カートリッジ |
¥1,700 |
3日 |
2.0 OD |
| HPLC |
¥5,800 |
5日 |
1.5 OD |
| PAGE |
¥5,800 |
3日 |
1.0 OD |
| 0.2µmol |
5':¥21,000 |
カートリッジ |
¥2,300 |
3日 |
5.0 OD |
| HPLC |
¥6,200 |
5日 |
4.0 OD |
| PAGE |
¥5,800 |
3日 |
2.5 OD |
| 1µmol |
5':¥72,500 |
カートリッジ |
¥4,600 |
4日 |
12.5 OD |
| HPLC |
¥13,700 |
6日 |
7.5 OD |
| PAGE |
¥13,700 |
5日 |
4.0 OD |
| Cy5.5 |
0.05 µmol |
5':¥27,000 |
HPLC** |
¥5,800 |
5日 |
1.5 OD |
| PAGE |
¥5,800 |
3日 |
1.0 OD |
| 0.2µmol |
HPLC** |
¥6,200 |
5日 |
4.0 OD |
| PAGE |
¥5,800 |
3日 |
2.5 OD |
DIG*** ジゴキシゲニン |
0.05 µmol |
5'および3':¥26,000 |
HPLC |
¥5,800 |
7日 |
1.5 OD |
| 0.2µmol |
5'および3':¥28,200 |
HPLC |
¥6,200 |
7日 |
4.0 OD |
| 1µmol |
5'および3':¥51,500 |
HPLC |
¥13,700 |
10日 |
7.5 OD |
FAM HEX TET |
0.05 µmol |
5':¥10,500 |
脱塩* |
¥0 |
3日 |
3.0 OD |
| カートリッジ |
¥1,700 |
3日 |
2.0 OD |
| HPLC |
¥5,800 |
5日 |
1.5 OD |
| PAGE |
¥5,800 |
3日 |
1.0 OD |
| 0.2µmol |
5':¥12,100 |
脱塩* |
¥0 |
3日 |
7.5 OD |
| カートリッジ |
¥2,300 |
3日 |
5.0 OD |
| HPLC |
¥6,200 |
5日 |
4.0 OD |
| PAGE |
¥5,800 |
3日 |
2.5 OD |
| 1µmol |
5':¥23,100 |
脱塩* |
¥0 |
4日 |
25.0 OD |
| カートリッジ |
¥4,600 |
4日 |
12.5 OD |
| HPLC |
¥13,700 |
6日 |
7.5 OD |
| PAGE |
¥13,700 |
5日 |
4.0 OD |
| FITC |
0.05 µmol |
5':¥9,600 |
脱塩* |
¥0 |
3日 |
3.0 OD |
| カートリッジ |
¥1,700 |
3日 |
2.0 OD |
| HPLC |
¥5,800 |
5日 |
1.5 OD |
| PAGE |
¥5,800 |
3日 |
1.0 OD |
| 0.2µmol |
5':¥11,900 |
脱塩* |
¥0 |
3日 |
7.5 OD |
| カートリッジ |
¥2,300 |
3日 |
5.0 OD |
| HPLC |
¥6,200 |
5日 |
4.0 OD |
| PAGE |
¥5,800 |
3日 |
2.5 OD |
| 1µmol |
5':¥20,300 |
脱塩* |
¥0 |
4日 |
25.0 OD |
| カートリッジ |
¥4,600 |
4日 |
12.5 OD |
| HPLC |
¥13,700 |
6日 |
7.5 OD |
| PAGE |
¥13,700 |
5日 |
4.0 OD |
| 10µmol |
5':¥90,300 |
脱塩* |
¥0 |
11日 |
300.0 OD |
| HPLC |
¥45,200 |
13日 |
100.0 OD |
| FLC(6-FAM) |
0.05 µmol |
3':¥11,300 |
脱塩* |
¥0 |
3日 |
3.0 OD |
| カートリッジ |
¥1,700 |
3日 |
2.0 OD |
| HPLC |
¥5,800 |
5日 |
1.5 OD |
| PAGE |
¥5,800 |
3日 |
1.0 OD |
| 0.2µmol |
3':¥13,600 |
脱塩* |
¥0 |
3日 |
7.5 OD |
| カートリッジ |
¥2,300 |
3日 |
5.0 OD |
| HPLC |
¥6,200 |
5日 |
4.0 OD |
| PAGE |
¥5,800 |
3日 |
2.5 OD |
| 1µmol |
3':¥26,000 |
脱塩* |
¥0 |
4日 |
25.0 OD |
| カートリッジ |
¥4,600 |
4日 |
12.5 OD |
| HPLC |
¥13,700 |
6日 |
7.5 OD |
| PAGE |
¥13,700 |
5日 |
4.0 OD |
| 10µmol |
3':¥97,700 |
脱塩* |
¥0 |
11日 |
300.0 OD |
| HPLC |
¥69,000 |
13日 |
100.0 OD |
Rhodamine・ Rhodamine Green*** |
0.05 µmol |
5'および3':¥22,500 |
HPLC |
¥5,800 |
5日 |
1.5 OD |
| 0.2µmol |
HPLC |
¥6,200 |
5日 |
4.0 OD |
| 1µmol |
5'および3':¥68,300 |
HPLC |
¥13,700 |
7日 |
7.5 OD |
ROX・TAMRA *** |
0.05 µmol |
5'および3':¥11,300 |
HPLC |
¥5,800 |
5日 |
1.5 OD |
| 0.2µmol |
HPLC |
¥6,200 |
5日 |
4.0 OD |
| 1µmol |
5'および3':¥33,800 |
HPLC |
¥13,700 |
7日 |
7.5 OD |
Texas Red *** |
0.05 µmol |
5'および3':¥11,300 |
HPLC |
¥5,800 |
6日 |
1.5 OD |
| 0.2µmol |
HPLC |
¥6,200 |
6日 |
4.0 OD |
| 1µmol |
5'および3':¥33,800 |
HPLC |
¥13,700 |
7日 |
7.5 OD |
| Thiol (SH) |
0.2µmol |
5'および3':¥33,800 |
脱塩* |
¥0 |
7日 |
7.5 OD |
| HPLC |
¥6,200 |
10日 |
4.0 OD |
| 1µmol |
5'および3':¥51,500 |
脱塩* |
¥0 |
8日 |
25.0 OD |
| HPLC |
¥13,700 |
11日 |
7.5 OD |
| NH2(C6) |
0.05 µmol |
5':¥5,800 3':¥7,400 |
脱塩* |
¥0 |
3日 |
6.0 OD |
| カートリッジ |
¥1,700 |
3日 |
4.0 OD |
| HPLC |
¥5,800 |
5日 |
3.0 OD |
| PAGE |
¥5,800 |
3日 |
2.0 OD |
| 0.2µmol |
5':¥7,400 3':¥7,900 |
脱塩* |
¥0 |
3日 |
15.0 OD |
| カートリッジ |
¥2,300 |
3日 |
10.0 OD |
| HPLC |
¥6,200 |
5日 |
8.0 OD |
| PAGE |
¥5,800 |
3日 |
5.0 OD |
| 1µmol |
5':¥10,500 3':¥12,600 |
脱塩* |
¥0 |
4日 |
50.0 OD |
| カートリッジ |
¥4,600 |
4日 |
25.0 OD |
| HPLC |
¥13,700 |
6日 |
15.0 OD |
| PAGE |
¥13,700 |
5日 |
8.0 OD |
| 10µmol |
5':¥29,400 3':¥47,300 |
脱塩* |
¥0 |
11日 |
600.0 OD |
| HPLC |
¥45,200 |
13日 |
200.0 OD |
| EC Amino Linker |
0.05 µmol |
5':¥5,800 |
脱塩* |
¥0 |
3日 |
6.0 OD |
| カートリッジ |
¥1,700 |
3日 |
4.0 OD |
| HPLC |
¥5,800 |
5日 |
3.0 OD |
| PAGE |
¥5,800 |
3日 |
2.0 OD |
| 0.2µmol |
5':¥7,400 |
脱塩* |
¥0 |
3日 |
15.0 OD |
| カートリッジ |
¥2,300 |
3日 |
10.0 OD |
| HPLC |
¥6,200 |
5日 |
8.0 OD |
| PAGE |
¥5,800 |
3日 |
5.0 OD |
| 1µmol |
5':¥10,500 |
脱塩* |
¥0 |
4日 |
50.0 OD |
| カートリッジ |
¥4,600 |
4日 |
25.0 OD |
| HPLC |
¥13,700 |
6日 |
15.0 OD |
| PAGE |
¥13,700 |
5日 |
8.0 OD |
| 10µmol |
5':¥29,400 |
脱塩* |
¥0 |
11日 |
600.0 OD |
| HPLC |
¥45,200 |
13日 |
200.0 OD |
| 5'リン酸化 |
0.05 µmol |
5':¥9,100 |
脱塩* |
¥0 |
3日 |
6.0 OD |
| カートリッジ |
¥1,700 |
5日 |
4.0 OD |
| HPLC |
¥5,800 |
5日 |
3.0 OD |
| PAGE |
¥5,800 |
3日 |
2.0 OD |
| 0.2µmol |
5':¥9,100 |
脱塩* |
¥0 |
3日 |
15.0 OD |
| カートリッジ |
¥2,300 |
5日 |
10.0 OD |
| HPLC |
¥6,200 |
5日 |
8.0 OD |
| PAGE |
¥5,800 |
3日 |
5.0 OD |
| 1µmol |
5':¥13,600 |
脱塩* |
¥0 |
4日 |
50.0 OD |
| カートリッジ |
¥4,600 |
6日 |
25.0 OD |
| HPLC |
¥13,700 |
6日 |
15.0 OD |
| PAGE |
¥13,700 |
5日 |
8.0 OD |
| 3'リン酸化 |
0.05 µmol |
3':¥13,600 |
カートリッジ |
¥1,700 |
5日 |
4.0 OD |
| HPLC |
¥5,800 |
5日 |
3.0 OD |
| PAGE |
¥5,800 |
3日 |
2.0 OD |
| 0.2µmol |
3':¥13,600 |
カートリッジ |
¥2,300 |
5日 |
10.0 OD |
| HPLC |
¥6,200 |
5日 |
8.0 OD |
| PAGE |
¥5,800 |
3日 |
5.0 OD |
| 1µmol |
3':¥20,300 |
カートリッジ |
¥4,600 |
6日 |
25.0 OD |
| HPLC |
¥13,700 |
6日 |
15.0 OD |
| PAGE |
¥13,700 |
5日 |
8.0 OD |
BHQ-1 BHQ-2 ** |
0.05 µmol |
3':¥22,500 |
HPLC |
¥5,800 |
6日 |
1.5 OD |
| 0.2µmol |
3':¥22,500 |
HPLC |
¥6,200 |
6日 |
4.0 OD |
| 1µmol |
3':¥33,800 |
HPLC |
¥13,700 |
7日 |
7.5 OD |
Beckman Dye 2・3・4 |
0.05 µmol |
5':¥8,600 |
HPLC |
¥5,800 |
5日 |
1.5 OD |
| 0.2µmol |
5':¥11,300 |
HPLC |
¥6,200 |
5日 |
4.0 OD |
| 1µmol |
5':¥22,500 |
HPLC |
¥13,700 |
6日 |
7.5 OD |
*:30merまで **:60merまで ***:EC-Amino Linkerを介して標識(詳細はこちら)
【合成料金について】
- (基本塩基合成料金×全塩基数)+修飾料金+精製料金
- 14mer以下はすべて14merとして計算いたします。
- 46mer以上は合成料金が50%UPとなります。
- 上記一覧表に記載のない仕様(修飾の種類や合成スケール)であってもお引き受けできる場合がございます。是非一度お問い合わせください。過去の実績はこちらでご確認いただけます。
【納期について】
- 受注日を「0」として製品がお客様のお手元に届くまでの日数を表示しております。土・日・祝祭日、その他弊社休業日は納期に含みません。
- 31mer以上のオリゴDNAの納期は、以下を目安として下さい。
〈脱塩・カートリッジ・HPLC〉 31~60mer: 上記日数 + 1日 61~99mer: 上記日数 + 2日 100mer以上:別途お問い合わせ下さい。 〈PAGE〉 31~60mer: 上記日数と同じ 61~99mer: 上記日数 + 1日 100mer以上:上記日数 + 4日 ※長さやスケールによっては対応できない精製もございます。詳細はお問い合わせ下さい。
- 1回のオーダーが51本以上の場合、上記日数 + 1日となります。(81本以上の場合:上記日数 + 2日、101本以上の場合:ご相談)
【保証収量について】
- 標準的な鎖長(18-45mer)での最低保証量を表示しております。それ以外の差長については以下のとおりです。
≦17mer : (保証収量 / 18) x 塩基数 46-99mer : 保証収量 x 0.5 100-120mer : 保証収量 x 0.25 ≧121mer : 保証収量 x 0.1
- ODとは光路長が1cmのときの、UV260nmの吸光度を意味します。詳しくは「オリゴDNAの定量」をご参照下さい。
back to top
特殊塩基 カスタムオリゴDNA価格表のダウンロード(PDF:172KB)
※リストにない特殊塩基であってもお引き受けできる場合がございます。詳しくはこちらをご覧ください。
| 修飾 |
合成スケール |
修飾料金 |
精製グレード |
精製料金 |
納期 |
保証収量 |
| イノシン化 |
0.05µmol |
¥2,300/塩基 |
脱塩* |
¥0 |
3日 |
6.0 OD |
| カートリッジ |
¥1,700 |
4.0 OD |
| HPLC |
¥5,800 |
5日 |
3.0 OD |
| PAGE |
¥5,800 |
2.0 OD |
| 0.2µmol |
脱塩* |
¥0 |
3日 |
15.0 OD |
| カートリッジ |
¥2,300 |
10.0 OD |
| HPLC |
¥6,200 |
5日 |
8.0 OD |
| PAGE |
¥5,800 |
5.0 OD |
| 1µmol |
¥3,400/塩基 |
脱塩* |
¥0 |
4日 |
50.0 OD |
| カートリッジ |
¥4,600 |
25.0 OD |
| HPLC |
¥13,700 |
6日 |
15.0 OD |
| PAGE |
¥13,700 |
8.0 OD |
| 10µmol |
¥6,800/塩基 |
脱塩* |
0 |
11日 |
600.0 OD |
| HPLC |
¥45,200 |
13日 |
200.0 OD |
※※ dU化 |
0.05µmol |
¥16,800 5塩基ごと |
HPLC |
¥5,800 |
問合せ |
| 0.2µmol |
HPLC |
¥6,200 |
※※ 5-Br-dC 5-Br-dU 5-I-dU 5-Me-dC |
0.05µmol |
¥24,700 3塩基ごと |
HPLC |
¥5,800 |
問合せ |
| 0.2µmol |
HPLC |
¥6,200 |
※※dU、5-Br-dC、5-Br-dC、5-I-dU、5-Me-dCのご注文については、弊社カスタム製品受注窓口までE-mailにてご連絡下さい。
【合成料金について】
- (基本塩基合成料金×特殊塩基を除く塩基数)+(特殊塩基修飾料金×特殊塩基の数)+精製料金
但し、「5塩基ごと」、「3塩基ごと」の表記は、同一ご注文に含まれる当該塩基の合計が5塩基、または3塩基ごとに加算される料金となります。
- 14mer以下はすべて14merとして計算いたします。
- 46mer以上は合成料金が50%UPとなります。
- 上記一覧表に記載のない仕様(塩基の種類や合成スケール)であってもお引き受けできる場合がございます。是非一度お問い合わせください。過去の実績はこちらでご確認いただけます。
【納期について】
- 受注日を「0」として製品がお客様のお手元に届くまでの日数を表示しております。土・日・祝祭日、その他弊社休業日は納期に含みません。
- 31mer以上のオリゴDNAの納期は、以下を目安として下さい。
〈脱塩・カートリッジ・HPLC〉 31~60mer: 上記日数 + 1日 61~99mer: 上記日数 + 2日 100mer以上:別途お問い合わせ下さい。 〈PAGE〉 31~60mer: 上記日数と同じ 61~99mer: 上記日数 + 1日 100mer以上:上記日数 + 4日 ※長さやスケールによっては対応できない精製もございます。詳細はお問い合わせ下さい。
- 1回のオーダーが51本以上の場合、上記日数 + 1日となります。(81本以上の場合:上記日数 + 2日、101本以上の場合:ご相談)
【保証収量について】
- 標準的な鎖長(18-45mer)での最低保証量を表示しております。それ以外の差長については以下のとおりです。
≦17mer : (保証収量 / 18) x 塩基数 46-99mer : 保証収量 x 0.5 100-120mer : 保証収量 x 0.25 ≧121mer : 保証収量 x 0.1
- ODとは光路長が1cmのときの、UV260nmの吸光度を意味します。詳しくは「オリゴDNAの定量」をご参照下さい。
back to top
Oligo@SIGMA-DLP (リアルタイムPCR用 両末端修飾プローブ)
リポーター色素(5’修飾)とクエンチャー色素(3’修飾)の最適な組み合わせをご用意しております。
修飾組み合わせ・価格一覧 カスタムオリゴDNA価格表のダウンロード(PDF:172KB)
修飾組み合わせ (5'修飾-3'修飾) |
デザインセット価格 ・ 両末端修飾プローブ×1本 ・ プライマー×2本 ・ 上記3本デザイン |
DLP単品価格 |
| 0.05μmol |
1μmol |
| FAM-TAMRA |
¥33,000 |
¥27,000 |
¥71,000 |
| HEX-TAMRA |
| TET-TAMRA |
| FAM-BHQ1 |
¥43,000 |
¥37,000 |
¥71,000 |
| HEX-BHQ1 |
| TET-BHQ1 |
| TAMRA-BHQ2 |
¥43,000 |
¥37,000 |
¥71,000 |
| Cy5-BHQ3 |
¥43,000 |
¥37,000 |
¥71,000 |
| 保証収量(DLP) |
1.5 OD※1 |
1.5 OD |
6 OD |
| 納期 |
5日(デザイン※2を除く) |
5日 |
10日 |
※1 約1,500反応分の量となっております。 ※2 デザインにかかる日数の目安は2日です。デザイン終了後の配列は、一度ご確認をお願い致します。なお、大量のご依頼の場合、納期をご相談させていただくことがあります。
各修飾色素の蛍光波長
| 修飾 |
色 |
蛍光波長(nm) |
| FAM |
青 |
520 |
| TET |
緑 |
541 |
| HEX |
緑 |
553 |
| TAMRA |
黄 |
573 |
| Cy5 |
赤 |
670 |
※BHQ(ブラックホールクエンチャー)は、蛍光を発しないダーククエンチャーであるため、より感度の高いアッセイが可能です。
ご注文方法
※上記対象外の修飾品は、Selectサービスで承ります。 ※蛍光修飾品は光によって色素が劣化するため、保存の際は必ずアルミホイル等で遮光して下さい。 ※土日祝日・弊社休業日は納期に含みません。ご了承下さい。
関連サイト RT Primer DB 配列情報につきましては、一部Public Databaseで公開されているものもございます。あわせてご利用ください。
back to top
Oligo@SIGMA-Plate (プレートフォーマット)
プレート単位でのご発注で、Oligo@SIGMA-PCRと同等スペックの高品質なオリゴDNAを大変お求め安い価格にてご提供いたします。
価格・納期・保証収量 カスタムオリゴDNA価格表のダウンロード(PDF:172KB)
| 合成スケール |
合成料金 |
最大鎖長 |
最小発注単位 |
濃度選択 |
プレート種類 |
納期 |
保証収量 |
0.02µmol カートリッジ |
¥20/mer 精製込み |
45mer |
96本以上 (48本/plate≦) |
50µM、100µM |
一体型 1.2ml 一体型 0.6ml |
5 plateまで 1週間 |
1 OD |
【ご注意】
- 濃度調製品の溶解バッファーはTE (10mM Tris-HCl, 1mM EDTA pH 8.0溶液)です。
- 修飾は対象外となります。
- 保証収量は標準的な鎖長(18-45mer)での最低値を表示しております。≦17merの場合、(保証収量 / 18) x 塩基数 となります。
- ODとは光路長が1cmのときの、UV260nmの吸光度を意味します。詳しくは「オリゴDNAの定量」をご参照下さい。
ご注文方法
こちらの専用オーダーフォーム(XLS:61KB)に必要事項をご記入の上、弊社カスタム製品受注窓口までメールにてご発注ください。
※ エクセルファイルのダウンロードは、右クリックから「対象をファイルに保存」を選択してください。 ※ 一度に複数枚のPlateをご注文の場合は、「Plateオーダー」シートをコピーし、必要枚数を追加してご使用ください。 ※ ご不明な点がございましたら、下記へお問合せください。
お問合せ先 TEL : 0120-730-830 / 0133-75-7311 E-MAIL : genosysjp@sial.com
back to top
デリバリーオプション
ご好評いただいておりますデリバリーオプションがますます充実!便利な翌日納品サービスから、納期を長めにいただく割引サービスまで、実験のご予定にあわせてお選びいただけます。
| オプション |
 ハヤブサ便 |
 チーター便 |
 ウサギ便 |
 カメ便 |
| 納期 |
翌日納品 |
翌日納品 |
通常納期 |
通常+2日 |
| オーダー締切時間 |
16:00~19:00 |
16:00 |
19:00 |
19:00 |
追加料金 および割引 |
+ 20% |
+ 5% |
通常価格 (PDF:172KB) |
5%off |
| 対象エリア |
下記参照 |
下記参照 |
全国 |
全国 |
【ご注意】
- ハヤブサ便・チーター便はOligo@SIGMA-PCRのみのサービスとさせていただきます。
- ハヤブサ便・チーター便につきましては、それぞれ20%・5%の割増料金を申し受けます。
万一、弊社の責により発送が遅れました場合は、追加料金はご請求いたしません。
ハヤブサ便 対象エリア
- 東京都
あきる野市と島しょ部をのぞく全域
- 神奈川県
川崎市全域、および横浜市磯子区・神奈川区・金沢区・港北区・都築区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・南区
- 千葉県
市川市・浦安市・千葉市(中央区・美浜区)・習志野市・船橋市
チーター便 対象エリア
【道府県内の一部が対象となる地域の詳細はこちら】(PDF:108KB)
ハヤブサ便・チーター便・ウサギ便・カメ便は、ご注文用WEBサイトShop @ SIGMAからご注文の際にご選択いただけます。(FAX、E-mailでのご注文はウサギ便のみとなります。) ※サービス内容は、予告なく変更されることがございます。あらかじめご了承ください。
back to top
ご注文方法
こちらのページもあわせてご覧ください。
オーダー締切時間 Oligo @ SIGMA -SelectおよびOligo @ SIGMA-PCRはインターネットまたはe-mail・FAXでご注文を承ります。締め切り時間に余裕のあるインターネット注文をおすすめします。ご注文の際は、会員ID、およびパスワードが必要となりますので、事前の会員登録をお願い致します。FAXにてご注文の場合は、専用注文書をご利用ください。ご発注が完了いたしますと、事後のキャンセル・変更等はお受けできかねますので、ご了承下さい。 ネットでのご注文はこちらから 【shop@SIGMA】
ユーザー登録 弊社では、迅速かつ正確な発送体制を確立するため、初回ご注文時にユーザー登録をしていただいております。新規会員ご登録方法はこちらをご覧下さい。
FAXオーダーフォーム (オーダーフォームのダウンロードはこちら)
- 会員IDは必ずご記入くださるようお願いします。ご依頼者名欄は一度ご記入されたものをコピーしてお使いになると便利です。注文書は(1枚目)と(2枚目以降用)がありますので、2枚目以降用は注文本数により1枚目と併せてご使用ください。
- ご住所欄には製品を直送する場合の住所をご記入ください。送付先に変更がある場合は「今回のみ下記住所に送付」または「下記住所に登録変更」のどちらかにチェックを入れてください。
- お客様用管理番号はお客様ご自身での管理のためのものです。必要に応じて任意に設定してください。必要ない場合は無記入で結構です。
- 代理店への送付を希望するときは必ず「希望する」にチェックを入れてください。ご記入がない場合はご依頼者様あてに直送させていただきます。
- 金曜日出荷で土曜日の受取りを希望するときは必ず「希望する」にチェックを入れてください。ご記入がない場合は土曜日配達は行いません。
- 精製グレード、合成スケール、末端修飾は該当する項目の□にチェックをしてください。
- 塩基配列は、間違いを避けるためA、C、g、TおよびI(イノシン)、U(ウラシル)でご記入ください。混合塩基については以下の国際表記でご記入ください。
| W:A+T |
R:A+G |
M:A+C |
K:T+G |
| Y:C+T |
S:C+G |
D:A+T+G |
H:A+T+C |
| B:T+C+G |
V:A+C+G |
N:A+C+G+T |
|
- ホスホロチオエート結合(S化オリゴDNA)はご希望位置の指定が可能です。また弊社では細胞などに対する毒性を最小限にするため、カートリッジまたはHPLC精製の後、再度Napカラムによる精製を行い、可能な限り残留物を除いたものをNa型としてお届けいたします。ホスホロチオエート結合を希望される場合は(S)の行のご希望位置にSをご記入ください。なお、0.02および0.05μmolスケールではホスホロチオエート結合は承っておりませんのでご注意ください。
- 注文書に記入漏れ等のあった場合、ご依頼事項を電話で確認ののち合成を開始します。この場合、納期が遅れる場合もございますので、あらかじめご了承ください
料金の計算方法について
- 塩基の長さによる料金
A、C、G、Tおよび混合塩基の数にそれぞれの合成スケールにおける塩基単価をかけて算出します。オリゴの長さが14mer以下の場合は14merとして計算してください。45merを超えた部分は基本塩基(A、C、G、T)および混合塩基の単価が50%増し(46mer以上の部分のみ)になりますのでご注意ください。修飾、精製料金は一定です。
- 修飾による料金
修飾の種類と合成スケールによって異なります。Oligo @ SIGMA-Selectのページをご覧ください。
- 精製による料金
精製の種類、修飾の種類と合成スケールによって異なります。 ご希望のスペック(Oligo @ SIGMA-PCR / Select)のページをご覧ください。
- ホスホロチオエート結合(S化オリゴDNA)
S結合1ヶ所あたりの単価にS結合の数をかけた金額になります。 S化オリゴのページをご覧下さい。
- 送料
無料です(弊社にて負担致します)。
back to top
|
Shop @ SIGMA 【ご注文はこちらから】
ご注文方法 ・ お問合せ先
マイレージサービスのご案内
新着情報 / システムメンテナンス情報
技術情報
よくいただく質問とその答え(FAQ)
INGENUITYを利用した検索サイト pathwayや相互作用など情報多数
 Tm値など配列特性の計算はこちら
80,000以上の抗体ラインアップ 豊富な製品よりお選びください
|