|
カスタムペプチド合成
カスタムペプチド/蛍光ペプチド 注文情報・納期
|
|
シグマアルドリッチでは、数種類の高性能ハイスループットペプチドシンセサイザーを駆使し、短期間で高品質なペプチドをお客様へお届けいたします。シグマアルドリッチの長年に渡るペプチド合成実績に基づき、抗原用ペプチドから高純度ペプチド、または高難易度ペプチドまで、幅広いペプチドを合成することが可能です。他社の追随を許さない最高品質のペプチドをぜひお試し下さい。
特徴
価格納期 (即納サービス)
修飾ペプチド・特殊処理
Peptide Calculator
ご注文方法
小スケール蛍光色素修飾ペプチド
技術情報
関連製品
特徴
国内製造
シグマアルドリッチの合成ペプチドは北海道石狩市の自社施設にて製造を行っております。製造施設内にサポート部門が併設されておりますので、お客様のご要望をリアルタイムにペプチド製造に反映することが可能で、また製造状況をスピーディーにお客様へお知らせすることができます。 ※ PEPscreen®、SPOTs、AQUAは海外製造です。また、グラムオーダーの場合は海外製造となる場合がございます。
品質保証
シグマアルドリッチの合成ペプチドはMSとHPLCにより厳密な品質管理を行っております。また、ISO9001の取得により認証された製造ラインにより、すべての製造工程のトレースが可能です。
ペプチドの性質予測
Peptide Calculatorにより、ペプチドの溶解性、等電点、タイトレーションカーブなどの情報を事前にご確認いただけます。お使いになる条件に適した配列になるようにペプチドを設計してください。テクニカルスタッフによるアドバイスも可能ですので、お気軽にご連絡ください。
免疫までの一貫サービス
抗原ペプチドの合成から抗体作製までの一貫サービスであるスタンダード抗体作製サービスと、お客様のご要望に柔軟に対応できるフレキシブル抗体作製サービスの2種類の国内免疫受託ポリクローナル抗体作製サービスをご用意しております。また、抗原用配列デザインサービスをご利用いただくと、ペプチド配列の選定から免疫計画まですべてをご提案可能です。目的タンパク質のアクセッションNoもしくは、アミノ酸配列などをお知らせいただくだけで、ご希望のポリクローナル抗体をお届けすることが可能です。ポリクーナル抗体作製の詳細はこちらをご覧ください。
豊富な情報量
シグマアルドリッチのペプチドには全て、MSデータ、HPLCデータを添付いたしております。さらに、一般的なペプチドの溶解方法や保存方法についての詳細なご案内や、ペプチドの一次構造や等電点データの載ったチェックシートなど、合成ペプチドをご使用の際に大変役に立つ情報を添付いたしております。カスタムペプチドをご使用の際はご参考ください。
納品形態
ペプチドは凍結乾燥後に、秤量を行い、自立チューブにお入れして迅速にお届けいたします。お受け取り後は、構成アミノ酸の酸化などによる変性を防ぐためにも、速やかに冷凍庫に入れて保管してください。必要な場合は冷凍する前に小分け作業を行ってください。
※ペプチド配列によっては、常温にて長期間保存できる場合もございますが、お勧めはしておりません。
back to top
価格・納期
カスタムペプチド
シグマアルドリッチは大変お求め安い価格にて、最高品質のペプチドを皆様にお届けいたします。ペプチドが高品質なのはもちろんですが、シグマアルドリッチのカスタムペプチド合成サービスでは、合成ペプチドの配列選定のアドバイスから、ご購入手続き、ご購入後のアフターフォローにいたるまで、サービス全体の最高品質を目指しております。
| 合成料金表 |
| 保証純度 |
保証収量 |
単価/AA |
参考納期 |
Immunological Purity (>50% Purity) |
5mg |
¥1,600 |
10日 |
| 10mg |
¥1,800 |
| 15mg |
¥3,200 |
| 25mg |
¥4,400 |
| >70% Purity |
5mg |
¥2,600 |
10日 |
| 10mg |
¥3,200 |
| 15mg |
¥4,300 |
| 25mg |
¥6,000 |
| >80% Purity |
5mg |
¥3,900 |
15日 |
| 10mg |
¥4,500 |
| 15mg |
¥5,800 |
| 25mg |
¥7,600 |
| >90% Purity |
5mg |
¥5,200 |
20日 |
| 10mg |
¥6,200 |
| 15mg |
¥8,200 |
| 25mg |
¥10,000 |
| >95% Purity |
5mg |
¥5,800 |
20日 |
| 10mg |
¥6,800 |
| 15mg |
¥8,800 |
| 25mg |
¥11,000 |
- ※ 10AA未満、31AA以上は別途お見積もりとなります。
- ※ 精製料金は含まれています。
- ※ 参考納期は21AA未満の場合です。21AA以上はお問い合わせ下さい。
- ※ 50mg,100mgのラージスケールにも対応いたします。価格や納期はお問い合わせください。
- ※ 納期は、製品がお客様のお手元に届けられるまでの最多日数です。
- (受注日を「0」としてカウント。また、土・日・祝祭日、その他弊社休業日は納期に含めておりません。)
【価格算出例】
Immunological Purityグレード 5mg で15残基のペプチドの価格
¥1,600/AA X 15AA = ¥24,000
お見積もりをご希望の場合は、配列・精製グレードなど詳細を添えてご連絡ください。
Shop@SIGMA でもご確認いただけます。
即納サービス
5Days Delivery Service
受注後4営業日以内にお客様の元へペプチドをお届けするサービスです。
| <対象となるペプチド> |
| 純度 |
Immunological、> 70%、> 80%、> 90%、> 95% purity |
| 収量 |
2・5・10・15mg |
| 鎖長 |
4~30AA |
| 追加料金 |
¥35,000/peptide |
- ※ 修飾品を除く合成ペプチド(N末端アセチル化、C末端アミド化は対応可能)
- ※ 受注は月曜日17時までの受注限定。
- ※ 火曜日以降のご注文は、翌週月曜日の受注となります。
- ※ 祝日を含む週は、土日及び翌週月曜日に製品受取が可能な場合に限り受注いたします。
- ※ 土・日・祝祭日、その他弊社休業日は納期に含めておりません。
- ※ 4営業日以内の納品が出来なかった場合、追加料金のお支払いは不要です。
- ※ 仕様・納期に関して、その他ご不明な点ありましたらお問い合わせください。
Quick Delivery Service
受注後8営業日以内にお客様の元へペプチドをお届けする即納サービスです。
| <対象となるペプチド> |
| 純度 |
Immunological、> 70%、> 80% purity |
| 収量 |
5・10・15mg |
| 鎖長 |
4~15AA |
| 追加料金 |
¥12,000/peptide |
- ※ 土・日・祝祭日、その他弊社休業日は納期に含めておりません。
- ※ 8営業日以内の納品が出来なかった場合、追加料金のお支払いは不要です。
back to top
修飾ペプチド・特殊処理
修飾・特殊処理追加料金
ペプチドへの各種修飾オプションをご用意しております。ご研究内容に合わせてお選び下さい。
| 追加料金 |
| フルオレセイン |
¥19,300より |
N末アセチル |
¥3,200より |
| ビオチン |
¥16,100より |
C末アミド |
¥9,600より |
| ミリストイル |
¥19,300より |
キャリア(KLH/BSA) コンジュゲーション |
¥26,800より |
| リン酸化チロシン |
¥15,000より |
MAPs樹脂 |
¥32,000より |
| リン酸化セリン |
¥28,000より |
各種塩置換 |
¥0より |
| リン酸化スレオニン |
¥28,000より |
|
|
修飾品・特殊品製造実績
シグマアルドリッチではお客様のご要望にお応えして、様々な修飾ペプチドや、非天然型のアミノ酸を導入したペプチドなどを合成いたします。下記に記載のない修飾なども可能な限り合成にチャレンジいたします。他社に断られたペプチドでも検討可能な場合もございます。まずは、お気軽にご相談下さい。
| 修飾 |
特殊品 |
| 修飾内容 |
修飾位置 |
アミノ酸 |
| アミド化 |
C末端 |
6-Aminocaproic acid(Ahx) |
| アセチル化 |
N末端、側鎖:NH2基 |
Aminobutyric acid (Abu) |
| ビオチン |
N末端、側鎖:NH2基 |
Citrulline |
| Boc(ブトキシカルボニル) |
N末端、側鎖:NH2基 |
Cysteine(Acm protected) |
| Dabcyl |
N末端 |
D-Amino acid |
| Dabsyl |
N末端 |
Dimethy-Lysine |
| DHA |
N末端 |
Hydroxy-Proline |
| ホルミル化 |
N末端 |
Methyl-Lysine |
| ミリストイル化 |
N末端 |
Norleucine(Nle) |
| ニコチン化 |
N末端 |
Ornithine |
| パルミトイル化 |
N末端 |
Phosphorylation |
| Z, Cbs(ベンジルオキシカルボニル) |
N末端 |
Pyroglutamic acid |
| フルオレセイン |
N末端、側鎖:NH2基, SH基 |
Trimethyl-Lysine |
| ATTO488/550/633/647N/655 |
N末端、側鎖:SH基 |
β-Alanine |
| Dansyl |
N末端 |
ε-Acetyl-Lysine |
| Rhodamine Green™ |
N末端、側鎖:SH基 |
3-Nitro-Tyrosine |
| Lissamine™ rhodamine B |
N末端 |
特殊処理 |
| TAMRA(テトラメチルローダミン) |
N末端、側鎖:SH基 |
分岐型ペプチド |
| Texas Red® |
N末端 |
環状化ペプチド |
| |
|
キャリアタンパクコンジュゲーション |
※ Rhodamine GreenTM、LissamineTM rhodamine B、Texas Red®はInvitrogen社の商標または登録商標です。
back to top
Peptide Calculator
Peptide Calculatorとは
ペプチドの配列を入力するだけで、ペプチドの様々な特性や合成難易度を予測いたします。ご注文前にペプチド配列の各パラメーターをシミュレーションすることが可能です。
Peptide Calculatorは文献などで公表されている情報、原料メーカーからの情報、過去の社内製造において高い頻度で見られた問題点を元に開発された弊社独自のプログラムです。
ご利用方法
Shop@SIGMA へログインしてください。通常のカスタムペプチド合成オーダーと同じ要領で配列等を入力後、『計算結果を見る』をクリックしてください。計算結果の詳細画面が表示されます。右下の『ペプチドカルキュレーター』ボタンをクリックしてください。
※ Peptide Calculatorをご使用になるには、ユーザー登録が必要です。
オーダーページにて、必要事項を入力します。
|
ペプチドカルキュレーターボタンを押します。
|
各種予測結果が表示されます。
|
PDFファイルにて表示されます。
|
お見積もりや概算納期の確認も可能です。
|
|
【 ご利用方法のPDFファイルは、こちらからダウンロードできます。(2.7MB) 】
back to top
ご注文方法
ご注文方法および当日分受注締切時間
カスタムペプチド合成はインターネットまたはe-mail、FAXでご注文を承ります。締め切り時間に余裕のあるインターネット注文をおすすめします。ご注文の際は、会員ID、およびパスワードが必要となりますので、事前の会員登録をお願い致します。FAXにてご注文の場合は、専用注文書をご利用ください。ご注文をお受けしたものについてのキャンセル・変更等はお受けできかねますので、ご了承下さい。
インターネット注文サイト(Shop@SIGMA )はこちらです。
ユーザー登録
弊社では、迅速かつ正確な発送体制を確立するため、初回ご注文時にユーザー登録をしていただいております。新規会員ご登録方法はこちらをご覧下さい。
e-mail・FAXオーダーフォーム (オーダーフォームのダウンロードはこちら)
会員IDは必ずご記入くださるようお願いします。ご依頼者名欄は一度ご記入されたものを原紙としてコピーをしてお使いいただくと便利です。
注文書に記入漏れ等のある場合はご依頼事項を電話もしくはメールで確認の上合成を開始します。この場合、納期が遅れる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
back to top
小スケール蛍光色素修飾ペプチド
高価な蛍光色素修飾をお手軽にご利用いただけるように、最小10nmolスケールからご注文可能な蛍光色素修飾専用小スケールペプチド合成サービスをご用意しております。
フローサイトメトリ、FCS(Fluorescense Correlation Spectroscopy)、レーザースキャニングサイトメータ といった超高感度分析に対応する色素、品質、収量となっております。
蛍光色素ラインナップ
蛍光イメージングに適した、環境に安定で幅広い波長に対応した色素Atto Dyeに対応しております
- ※ Fluorescein以外の蛍光色素で配列中にCysを含む場合は別途ご相談ください。
- ※ 標識可能色素欄に記載の項目は、特殊品として承ります。料金はお問い合わせ下さい。
- ※ Fluorescein、Rhodamine Green、Atto550はMixed isomerでのお届けになります。
- ※ Atto655はTrpにより強くクエンチされることが報告されています(Bioconjugate Chem. 2003, 14, 1133-1139)
- ※ Rhodamine GreenTM、Texas Red®はInvitrogen社の商標または登録商標です。
- ※ Cy3TM、Cy5TMはGE Healthcare社の商標です。
純度・収量保証
標準で90%以上の純度保証をいたします。2波長純度保証(オプションサービス)により、未反応蛍光色素に対して、より高感度な品質保証を行うことも可能です。 スケールは10nmol、2mg、5mgをご用意いたしました。ニーズに合わせたスケールをお選びください。
国内技術開発により低価格化を実現
| 基本料金 |
| 保証収量 |
10nmol |
2mg |
5mg |
| 保証純度 |
>90% |
| ペプチド合成料金(/AA) |
¥2,000 |
¥3,300~ |
| 精製料金 |
¥11,000 |
¥38,000~ |
| 修飾料金 |
Fluorescein (FLC) |
- |
¥58,000~ |
| その他色素 |
¥96,000 |
¥205,000 |
¥390,000~ |
| 納期 |
25日~ |
- ※ 上記ペプチド合成料金は10AA以上、31AA未満の価格となります。
- ※ 納期は土・日・祝祭日および弊社休業日を除く日数です。
オプションサービス
- 2波長純度保証
未反応蛍光色素の混入を防ぐため、色素の最大吸収波長にて純度検定を行います。
FCSなどの未反応蛍光色素が測定精度に影響するアプリケーションにお勧めです。
- ※ Fluoresceinは対象外とさせていただきます。
- ※ 実際の製品には精製前のHPLCチャートは添付いたしません。
- N末端アセチル化、C末端アミド化
ペプチドN末端、C末端の電荷を除き、より生体内に近い状態にします。(疎水性は上昇します)
- スペーサー導入
蛍光色素-ペプチド間にスペーサー(Aminohexanoic Acid)を導入し、蛍光色素による立体障害を軽減させます。
- 塩酸塩置換
通常合成ペプチドはTFA塩として納品しますが、塩酸塩置換することで細胞毒性が低下します。
| オプション料金 |
| 保証収量 |
10nmol |
2mg |
5mg以上 |
| 2波長純度保証 |
¥10,000 |
| N末端アセチル化 |
¥5,500 |
¥8,000 |
| C末端アミド化 |
¥7,500 |
¥11,000 |
| スペーサー導入 |
1AAとして計算 |
| 塩酸塩置換 |
無料(納期2~3日延長) |
製品についての注意事項
- チューブへの吸着について
水系バッファーで溶解すると配列によってはペプチドがチューブへ吸着することがあります。その場合、Tween20などの界面活性剤を添加するか、少量の有機溶媒(DMF、DMSOなど)にて溶解し、必要量を使用直前に希釈するなどの対策が考えられます。
- 保存について
必ず遮光してください。溶解後は-70℃以下で保存してください。凍結・融解を繰り返さないよう、必要量を小分けして保存することをお勧めします。
お見積もり、お問い合せ
お見積もり、お問い合わせは、e-mailオーダーフォームに注意事項に従ってご記入いただき、genosysjp@sial.comへご送信ください。
蛍光色素に関する技術的な内容はテクニカルインフォメーション(PDF:120KB)をご覧ください。
back to top
技術情報
ペプチド純度の選択目安―用途別―
ペプチドの溶解と保存方法
抗原用ペプチドについて(配列と純度・収量)
抗原用配列デザイン
キャリアコンジュゲーション/MAPs
蛍光色素修飾ペプチド(PDF:120KB)
よくいただく質問とその答え(FAQ)
back to top
関連製品
カスタム抗体作製サービス
リアルタイムPCRプローブ/プライマーセット-Dual Labeled Probeセット
SIGMA Antibodies
back to top