Contact Us
カスタムペプチド合成
AQUAペプチド
タンパク質発現解析は、プロテオミクスの中でも非常に関心の高い領域のひとつです。安定同位体元素標識は、タンパク質の相対定量法のひとつとして広く用いられています。しかし残念ながら、現在ある安定同位体元素標識は非常にコストがかかり、方法的にも難しいものが多くなっていました。 AQUAペプチドはそれらの欠点を解決し、定量的なプロテオミクス研究を加速させることを可能としました!
特徴
AQUAペプチドライブラリー
カスタムAQUAペプチド
アプリケーション例
ご注文方法
技術情報
関連製品
アプリケーション 例) MS 解析& 抗体を利用した新規腫瘍マーカー探索(1.0MB PDF)
特徴
AQUA™テクノロジーはこれまでのたんぱく質定量研究の欠点を解決し、容易な操作で複雑な混合物中に存在するひとつの標的タンパク質の絶対量を測定できるプロテオミクスアプローチです。
カスタムAQUAペプチドは最新の合成技術により高品質でありながら低価格を実現いたしました。これによりこれまで以上にプロテオミクス研究が身近になります。
シグマアルドリッチはAQUA™テクノロジーを強力に支援いたします。
back to top
AQUAペプチドライブラリー
シグマアルドリッチは約900種のAQUAペプチドをライブラリー化してストックしています。プロテオミクス研究におけて定量が必要な際は、ぜひ、シグマアルドリッチAQUAペプチドライブラリーを検索ください。ご希望の配列がライブラリー中に見つからない場合でも、弊社にてAQUAペプチドをカスタム合成いたします。詳しくは「カスタムAQUAペプチド」をご覧ください。
仕様・価格
100pmol x 1 vial : ¥ 26,800(税抜)
AQUAペプチドライブラリーの検索
お問合せ先
こちらの製品につきましては、カスタム(シグマジェノシス)製品とお問合せ先が異なりますのでご注意ください。
AQUAペプチドライブラリーのお問合せ先:
カスタマーサービス
TEL 03-5796-7320;  FAX 03-5796-7325;  sialjpcs@sial.com
テクニカルサポート
TEL 03-5796-7330;  FAX 03-5796-7335;  sialjpts@sial.com
back to top
カスタムAQUAペプチド
カスタムAQUAペプチドは安定同位体標識ペプチドです。LC/MSを用いることによりタンパク質の絶対的な定量が可能です。HPLCなどの手法に比べ圧倒的に高感度な測定手法です。
規格
AQUAペプチド標準規格
ペプチド鎖長 15AA以下
安定同位体 98atom%の13C,98atom%の15Nでラベルされたアミノ酸を用います。
純度 >95%
分子量 MALDI-TOF-MSにより保証
カウンターイオン TFA塩(酢酸アンモニウム塩にも対応可能です)
  • ※ 最適な配列を決めるために、実タンパク消化物のLC-MSでの検証をお勧めします。
  • ※ Asp-Glyを含む配列、N末端GlnまたはAsn、高疎水性配列は避けてください。
  • ※ 安定同位体元素でラベルできるのは、1箇所/peptideです。
ラインナップ
導入可能安定同位体ラベルアミノ酸
安定同位体ラベルアミノ酸
(Fully Labeled,13C,15N>98 atom%)
未ラベルペプチドとAQUAペプチドの分子量の差
L-Arginine-13C6,15N4 10 Daltons
L-Isoleucine-13C6,15N 7 Daltons
L-Leucine- 13C6,15N 7 Daltons
L-Lysine-13C6,15N2 8 Daltons
L-Phenylalanine-13C9,15N 10 Daltons
L-Proline-13C5,15N 6 Daltons
L-Valine-13C5,15N 6 Daltons
価格・納期
標準価格
製品名 内容物 価格
カスタムAQUAペプチド
(定量:アミノ酸分析法)
1nmol x 5vial x 1peptide ¥115,000
> ¥69,000
キャンペーン期間
2012/5/7~6/29
※ 納期はおおよそ6~8週間です。合成難易度により前後することがあります。
back to top
アプリケーション例
Protein-AQUATM法とは
2003年6月に、ハーバード大学のSteve Gygi博士らの研究チームが、LC-MS/MSによる下流の分析用に安定同位体元素標識ペプチドを用いたタンパク質の絶対定量法を提示しました。Protein-AQUATMと名づけられたこの技法は、安定同位体元素標識した内標準の利用という一般的な原則に基づいています。この原則をタンパク質の定量に応用することで、Gygi博士らのチームは、タンパク質研究における複雑な生物学的サンプルを定量的に扱う方法を推し進めました。
Protein-AQUATMのワークフロー
Protein-AQUA™法ではまず、目的とするタンパク質からペプチドを選択します。次に、選択したペプチドに関して、安定同位体元素標識した類似体を合成します。生物学的サンプルを抽出した後、既知の量のAQUAペプチドを添加します。Protein-AQUA™ペプチドをタンパク質分解酵素で消化し、質量分析にかけます。天然のペプチドのシグナルとAQUAペプチドのシグナルとを比較すると、目的とするタンパク質の絶対量が算出できます。このようにProtein-AQUA™法は、複雑な混合物中に存在するひとつの標的タンパク質の絶対量が測定できるプロテオミクス・アプローチです。
peptide_aqua_01
目的とするタンパク質からペプチドを選択
peptide_aqua_02
安定同位体元素(13C,15N)で標識したアミノ酸を含む類似体を合成
*は標識したアミノ酸を表す)
peptide_aqua_03
LC-MSによる定量のための分析方法を最適化
peptide_aqua_04
生物学的サンプルからタンパク質を抽出し、既知の量のAQUAペプチドを添加
peptide_aqua_05
酵素的消化によりペプチドを生成
peptide_aqua_06
質量分析にかけ、天然のペプチドとAQUAペプチドのシグナルを比較して定量
上記以外のアプリケーション例も数多くご用意しております。(英語でのご説明となります。)
~Protein AQUA Application~
back to top
ご注文方法
AQUAペプチド合成サービスはShop@SIGMA には対応しておりません。
E-mailまたはお電話にてお問い合わせのうえ、ご注文ください。
連絡先
ご注文受付専用E-mail:genosysjp.order@sial.com
技術的お問い合わせ:genosysjp@sial.com
back to top
技術情報
Protein AQUA References
Targeted Gene RNAi Knockdown
back to top
関連製品
MISSION® shRNA
カスタムsiRNA/プレデザインsiRNA
N-TER Nanoparticle siRNA Transfection System
リアルタイムPCRプローブ/プライマーセット-Dual Labeled Probeセット
カスタム抗体作製サービス
SIGMA Antibodies
RNA干渉に関する書籍
back to top
Decrease Font Size Increase Font Size Email this page to a friend Printer Friendly Page
Divider
Shop @ SIGMA
【ご注文はこちらから】
Divider
ご注文方法 ・ お問合せ先
Divider
マイレージサービスのご案内
Divider
新着情報 /
システムメンテナンス情報
Divider
技術情報
Divider
よくいただく質問とその答え(FAQ)
 YFG Information
 Your Favorite Gene Search
INGENUITYを利用した検索サイト
pathwayや相互作用など情報多数
DNA Calculator
Tm値など配列特性の計算はこちら
 Antibody Search Tool
Help Perform full text search of antibodies and related products using keywords. "Refine Your Search" and search Within Results options are available from the search results page.
For Primary Antibodies
Enter specificity, gene symbol, gene ID, or gene family name (use "*") and other relevant keywords: "actin", "mouse monoclonal actin", "actin Cy3", "rabbit actin", "XRCC1", "22594", "XRCC*". Click the "GO" button.
For Secondary Antibodies
Enter IgG target, label, and host species: "rabbit IgG FITC mouse", "mouse IgG TRITC", "goat IgG peroxidase". Click the "GO" button.
Refine search if necessary using "Secondary Antibodies" option from "Refine Your Search" under "Product Category".
For a Clone Search
Enter Clone name or number:"1A4", "V9". Click the "GO" button.
80,000以上の抗体ラインアップ
豊富な製品よりお選びください