|
カスタムsiRNA/一本鎖RNA
カスタムsiRNA/一本鎖RNA 注文情報・納期
|
|
シグマ アルドリッチ ジャパンは、国内の製造拠点から短い納期でsiRNAをお届けいたします!一本鎖RNA、各種蛍光・化学修飾品にもフレキシブルに対応可能です!
価格・納品形態・納期
ご注文方法
修飾siRNA・一本鎖RNAについて
セミラージ(ミリグラム)スケール一本鎖RNA
ネガティブコントロール
siRNAカスタムデザインサービス
iScale Oligos siRNA
技術情報 ・FAQ
関連製品
仕様・価格・納品形態・納期
| 品質管理 |
一本鎖の状態で、MALDI-TOF/MSにて分子量および純度を確認。 Duplex siRNAはアニーリング後、PAGEにてduplex形成を確認。 ゲル写真を添付することで2本鎖フォームを保証。 |
| 精製 |
脱塩、PAGE、HPLC |
| 鎖長 |
19~23mer (overhang を含む) |
| overhang |
dTdT、UU、または任意のRNA |
| 出荷形態 |
Duplex siRNA : アニーリングバッファー*に溶解 |
| 保存 |
4℃にて保存してください。長期保存の場合は、小分けし‐20℃以下で保存してください。 |
| データシート |
オリゴ名称、シークエンス、MW、OD値、Tm、吸光係数および濃度が記載されたテクニカルデータシートを添付。 |
*アニーリングバッファー: 30mM HEPES-KOH, pH7.4, 100mMKOAc, 2mM MgOAc
価格・納期表
| 保証収量※1 |
濃度(μM) |
精製 |
合成料金 |
納期※3 |
| (概算収量※2) |
| 2OD(10nmol) |
50 |
脱塩 |
¥20,000/duplex |
6日※4 |
| 5OD(25nmol) |
100 |
脱塩 |
¥32,000/duplex |
6日※4 |
| 10OD(50nmol) |
300 |
脱塩 |
¥45,000/duplex |
6日※4 |
| 50OD(250nmol) |
1500 |
脱塩 |
¥82,000/duplex |
7日※5 |
| 1OD(5nmol) |
30 |
PAGE |
¥41,000/duplex |
7日※5 |
| 5OD(25nmol) |
100 |
HPLC |
¥61,000/duplex |
8日※5 |
| 10OD(50nmol) |
300 |
HPLC |
¥76,000/duplex |
9日※5 |
*1. Single strand RNA の状態における値です。各保証OD値の Single strand RNA を Duplex にしております。
*2. 概算収量は配列によって変動いたします。
*3. 土日祝日・弊社休業日は納期に含んでおりませんのでご了承ください。また、地域により若干前後する場合がございます。
*4. 4duplex 追加ごとに+1日となります。(例:5~8duplex:+1日 9~12duplex:+2日 13~16duplex:+3日)
*5. 2duplex 追加ごとに+1日となります。(例:3~4duplex:+1日 5~6duplex:+2日 7~8duplex:+3日 9~10duplex:+4日)
back to top
ご注文方法
初めてカスタム製品をご注文いただく場合
ご注文いただく際は、Shop@SIGMA への会員登録が必要です。
こちら (SSL対応版、非SSL版) から、新規会員登録を行ってください。の会員IDが即時発行されます。パスワードは、登録時に設定いただきます。
また、FAXによる新規会員登録のお申し込みも可能です。新規会員登録用紙(PDF:294KB)をプリントアウトし、必要事項をご記入の上、弊社(FAX. 0120-730-850/ 0133-75-7322)までお送りください。
会員IDとパスワードは登録完了後、翌営業日にe-mailにてご連絡させていただきます。また、資料と合わせまして郵送もいたしますが、お届けまでにお時間を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。
Shop@SIGMA の会員IDをお持ちの場合
back to top
修飾siRNA・一本鎖RNAについて
未修飾siRNAだけでなく、リン酸化などの化学修飾、Cy5 などの蛍光修飾も可能です。
ご利用可能な修飾一覧
| 修飾塩基 |
| 2'-O-Me RNA, 2'-F-RNA, ENA® |
| 5'末端修飾 |
| リン酸化 |
アミノ化(NH2) |
Biotin |
チオール化(SH) |
| Cholesterol |
DIG |
BHQ-1 |
DNP |
| Cy3® |
Cy5® |
Cy5.5® |
TAMRA |
| Fluorescein |
6-FAM |
TET |
HEX |
| 3'末端修飾 |
| リン酸化 |
アミノ化(NH2) |
Biotin |
チオール化(SH) |
| Cholesterol |
DIG |
BHQ-1 |
BHQ-3 |
| DNP |
Cy3® |
Cy5® |
TAMRA |
| 6-FAM |
|
|
|
- 一本鎖RNAの合成も可能となっておりますので、ご希望の際はこちらのフォームをご利用の上、弊社までお問い合わせください。
- 一覧に記載のない修飾に関しても、ご要望がございましたら、 弊社サイエンティフィック・サポート(genosysjp@sial.com)までお気軽にお問い合わせください。経験 豊かなスタッフが対応させていただきます。
back to top
セミラージ(ミリグラムスケール)一本鎖RNA
ミリグラムスケールの一本鎖RNAをご提供いたします。
価格・納期につきましては、都度お見積となりますのでご希望の配列・収量・精製グレード・5' or 3'末端修飾の有無をご記入の上、メールにてお問い合わせください。追ってお見積価格および納期をご連絡させていただきます。
各精製グレードの収量の目安(未修飾品、1Lotあたり)は以下の通りです。
| 精製グレード |
収量 |
| 脱塩 |
50mg |
| HPLC |
25mg |
これ以上の収量をご希望の際もご遠慮なくお問い合わせください。
対応可能な末端修飾は下記の通りです。
- 5' Biotin
- 5' リン酸化
- 5' Cy3
- 5' Cy5
- 5' 6-FAM
- 5' Fluorescein
他の修飾につきましても、対応可能な種類がございます。詳しくはお問い合わせください。 また、オプションで透析・ろ過滅菌・エンドトキシン測定にも対応いたします。こちらもあわせてご検討ください。
お問合せ先
TEL : 0120-730-830 / 0133-75-7311
E-MAIL : genosysjp@sial.com
関連製品
セミラージスケール オリゴDNA
MISSION In Vivo Quality and iScale Oligos siRNA
back to top
ネガティブコントロール
MISSION siRNA Universal Negative Controlをご覧ください。
back to top
siRNAカスタムデザインサービス
MISSION® siRNAと同じアルゴリズムでのデザインをご希望の場合
Rosetta Inpharmaticsのデザインアルゴリズムを利用したカスタムデザインサービスになります。デザイン料金は無料です。 ご希望の生物種・遺伝子名・RefSeq No.・デザインに関するご希望等をお書き添えの上、メール: genosysjp.rnasp@sial.com までご依頼ください。
siDrectTMによるデザイン(アカデミアユーザー様限定)をご希望の場合
株式会社RNAiの配列設計システム『siDirectTM』を使用し、お客様のご希望に合わせてsiRNAのデザインを行います。
デザイン料金(アカデミア価格*1, 2):¥2,000 (税抜)
*1. siRNA合成料金は別途となります。
*2. 誠に恐れ入りますが、企業・営利団体にご所属の方は、siDirectTMをご利用いただけません。アカデミア以外のユーザー様でデザインサービスをご希望の方は、genosysjp@sial.comまでお問合せ下さい。
siDirectTMでのデザインをご希望の場合は株式会社RNAiとのライセンス契約が必要となりますので下記へお問合せ下さい。
株式会社RNAiへの連絡先メールアドレス contact@rnai.co.jp
※いずれもデザインにかかる日数の目安は2日です。大量のご依頼の場合、納期をご相談させていただくことがあります。
back to top
技術情報
よくいただく質問とその答え(FAQ)
RNAi用語集
MISSION siRNA プロトコル集
RNAiとは~NOVA Science Now movie~
参考文献
プレスリリース
Label License
NCBI/HUGO/MGI リンク
back to top
関連製品
MISSION® shRNA
N-TER Nanoparticle siRNA Transfection System
リアルタイムPCRプローブ/プライマーセット-Dual Labeled Probeセット
カスタム抗体作製サービス
SIGMA Antibodies
RNA干渉に関する書籍
back to top