Contact Us
カスタムsiRNA/一本鎖RNA
MISSION siRNA 注文情報・納期
Better siRNA design, Better RNAi Performance
New MISSION® siRNAs available through YFG!
NCBI RefSeq.の最新バージョンをベースにして、新しくデザインされたMISSION siRNAが利用可能になりました!以前のバージョンのsiRNAもYour Favorite Geneに登録されておりますが、新デザインのMISSION siRNAが追加されたことにより、ランキングが変更になっている可能性があります。新しいMISSION siRNAは、siRNA ID の中に"02"を含んでおり、判別可能です(例:SASI_Mm02_00321814)。
特徴
価格・納品形態・納期
ノックダウン保証について
ご注文方法
ネガティブコントロール
siRNAカスタムデザインサービス
MISSION® siRNA for in vivo
MISSION siRNA Library パネル(96-well format)
技術情報, FAQ
関連製品
特徴
シグマアルドリッチはバイオインフォマティクスのリーダーであるRosetta Inpharmaticsと提携し、MISSION siRNA Libraryの提供を開始いたしました。近年の研究によりsiRNAのデザインが、RNAi実験の成否に大きな影響を与えていることがわかっており、高度にデザインされたsiRNAは、オフターゲットリスクを低減し、高発現量の遺伝子だけではなく、全ての遺伝子に対してノックダウン効果が得られることが報告されています。クラス最高のデザインアルゴリズムでデザインされたsiRNAによって、時間や費用を節約でき、さらに下流のアプリケーションにフォーカスすることが可能です。
1duplexから注文可能!
高度なアルゴリズムでデザインされたsiRNAを1duplexからご注文できます。
back to top
価格・納品形態・納期
MISSION® siRNA Library
ヒト・マウス・ラットの遺伝子に対して725,000種ございます。
保証収量*1
(概算収量*2)
濃度(μM) 合成料金 納期*3
2OD(10nmol) 50 ¥20,000/duplex 6日*4
5OD(25nmol) 100 ¥32,000/duplex 6日*4
10OD(50nmol) 300 ¥45,000/duplex 6日*4
50OD(250nmol) 1500 ¥82,000/duplex 7日*5
Validated MISSION® siRNA Library
ヒトの遺伝子に対して700種以上ご用意しております。詳細はこちら(105KB XLS)のリストをご覧ください。
保証収量*1
(概算収量*2)
濃度(μM) 合成料金 納期*3
2OD(10nmol) 50 ¥36,000/duplex 6日*4
5OD(25nmol) 100 ¥57,000/duplex 6日*4
10OD(50nmol) 300 ¥80,000/duplex 6日*4
50OD(250nmol) 1500 ¥156,000/duplex 7日*5
*1. Single strand RNA の状態における値です。各保証OD値の Single strand RNA を Duplex にしております。
*2. 概算収量は配列によって変動いたします。
*3. 土日祝日・弊社休業日は納期に含んでおりませんのでご了承ください。また、地域により若干前後する場合がございます。
*4. 4duplex 追加ごとに+1日となります。(例:5~8duplex:+1日 9~12duplex:+2日 13~16duplex:+3日)
*5. 2duplex 追加ごとに+1日となります。(例:3~4duplex:+1日 5~6duplex:+2日 7~8duplex:+3日 9~10duplex:+4日)
back to top
ノックダウン保証について
MISSION® siRNA Libraryの場合
1つのターゲット遺伝子に対して、3候補ご注文いただいた場合、そのうち少なくとも1つのMISSION siRNAが75%以上のノックダウン効率を示すことを保証いたします。もし3候補ともノックダウンしなかった場合には、他の候補を1つ無償にて再合成させていただきます。
Validated MISSION® siRNA Libraryの場合
Validated MISSION siRNAは、20nMの濃度でHeLa細胞にトランスフェクションし、24時間後にQuantiGene 2.0 にて、mRNAが70%以上ノックダウンしていることが確認されているsiRNAです。お客様の実験系で万が一ノックダウンが見られない場合は、データを添付の上、弊社までご連絡ください(e-mail:genosysjp@sial.com)。
back to top
ご注文方法
初めてカスタム製品をご注文いただく場合
ご注文いただく際は、Shop@SIGMAへの会員登録が必要です。
こちら (SSL対応版非SSL版) から、新規会員登録を行ってください。の会員IDが即時発行されます。パスワードは、登録時に設定いただきます。
また、FAXによる新規会員登録のお申し込みも可能です。新規会員登録用紙(PDF:294KB)をプリントアウトし、必要事項をご記入の上、弊社(FAX. 0120-730-850/ 0133-75-7322)までお送りください。
会員IDとパスワードは登録完了後、翌営業日にe-mailにてご連絡させていただきます。また、資料と合わせまして郵送もいたしますが、お届けまでにお時間を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。
Shop@SIGMA の会員IDをお持ちの場合
  1. Shop@SIGMA にログイン
  2. 「RNAご注文登録はこちらから」をクリック
  3. 「MISSION siRNA注文」をクリック
  4. 収量、本数を選択
  5. siRNA IDを入力
  6. お届け先の確認、変更
  7. 「注文ボタン」をクリック
発注完了!!
※ オーダー方法の詳細はこちらからもご覧いただけます。(PDF:271KB)
back to top
ネガティブコントロール
MISSION siRNA Universal Negative Controlは、siRNA実験に必須の製品です。このNegative Controlを使用することで、mRNAノックダウン効 果のベースラインを作成することができます。MISSION siRNA Universal Negative Controlは、ヒト・マウス・ラットの 既知遺伝子には相同性を一切示しません。
MISSION siRNA Universal Negative Controlの利点
  • ヒト・マウス・ラット細胞でお使いいただけるよう、デザインされています。
  • Mature およびPredicted のRefSeq mRNA シーケンスと一切相同性を示さないようデザインされています。
  • 免疫反応モチーフを含んでいません。
  • Agilent社 40K Human Gene Arraysを用いて、オフターゲット効果を示さないことが確認されています。
  • qRT PCRにて、免疫反応が起こらないことが確認されています。
  • 5 nmol/ tubeに小分けされており、5, 10, 25, 50 nmolのパッケージでご利用いただけます。
価格・仕様
全て50uMに濃度調整し、5nmol/tubeに小分けされた状態でお届けいたします。
品番 容量(OD) 容量(nmol) 価格
SIC-001-5 1 OD 5 nmol ¥12,000
SIC-001-10 2 OD 10 nmol (5nmolx2) ¥19,000
SIC-001-25 5 OD 25 nmol (5nmolx5) ¥30,000
SIC-001-50 10 OD 50 nmol (5nmolx10) ¥42,000
ご注文方法
本製品は通常のカスタム製品とご注文方法が異なります。
下記のオーダーフォームをご利用の上、担当代理店様へお渡しください。納期は在庫状況によりますが、通常2-3営業日でお届けが可能です。
MISSION siRNA Universal Negative Control注文用紙(PDF:69KB)
back to top
siRNAデザインサービス
MISSION®siRNAと同じRosetta Inpharmaticsのデザインアルゴリズムを用いて、カスタムでsiRNAのデザインを行います。デザイン料金は無料です。
  • Your Favorite Geneで検索したけれど、希望の遺伝子のプレデザイン品がない
  • ヒト・マウス・ラット以外の遺伝子に対するsiRNAが欲しい
  • transcript variant 特異的にノックダウンするsiRNAが欲しい
など、様々なご要望にお応えいたします。
ご希望の生物種・遺伝子名・RefSeq No.・デザインに関するご希望をお書き添えの上、弊社 genosysjp.rnasp@sial.comまでご依頼ください。
back to top
技術情報
よくいただく質問とその答え(FAQ)
RNAi用語集
MISSION siRNA プロトコル集
RNAiとは~NOVA Science Now movie~
参考文献
プレスリリース
Label License
NCBI/HUGO/MGI リンク
back to top
関連製品
MISSION® shRNA
N-TER Nanoparticle siRNA Transfection System
リアルタイムPCRプローブ/プライマーセット-Dual Labeled Probeセット
カスタム抗体作製サービス
SIGMA Antibodies
RNA干渉に関する書籍
back to top
Decrease Font Size Increase Font Size Email this page to a friend Printer Friendly Page
Divider
Shop @ SIGMA
【ご注文はこちらから】
Divider
ご注文方法 ・ お問合せ先
Divider
マイレージサービスのご案内
Divider
新着情報 /
システムメンテナンス情報
Divider
技術情報
Divider
よくいただく質問とその答え(FAQ)
 YFG Information
 Your Favorite Gene Search
INGENUITYを利用した検索サイト
pathwayや相互作用など情報多数
DNA Calculator
Tm値など配列特性の計算はこちら
 Antibody Search Tool
Help Perform full text search of antibodies and related products using keywords. "Refine Your Search" and search Within Results options are available from the search results page.
For Primary Antibodies
Enter specificity, gene symbol, gene ID, or gene family name (use "*") and other relevant keywords: "actin", "mouse monoclonal actin", "actin Cy3", "rabbit actin", "XRCC1", "22594", "XRCC*". Click the "GO" button.
For Secondary Antibodies
Enter IgG target, label, and host species: "rabbit IgG FITC mouse", "mouse IgG TRITC", "goat IgG peroxidase". Click the "GO" button.
Refine search if necessary using "Secondary Antibodies" option from "Refine Your Search" under "Product Category".
For a Clone Search
Enter Clone name or number:"1A4", "V9". Click the "GO" button.
80,000以上の抗体ラインアップ
豊富な製品よりお選びください