Contact Us
カスタムsiRNA/一本鎖RNA
siPerfect® 注文情報・納期
ヒト遺伝子を対象としたPredesign・Ready-madeのsiRNAライブラリーです。
オフターゲットの影響を最少化するよう、各遺伝子に特異的なsiRNA配列がデザインされています。遺伝子ファミリーを網羅した11種のライブラリーを、プレート単位にてご提供いたします。
siPerfect®は、東京大学理学系研究科 西郷薫教授、新領域創成科学研究科 森下真一教授等の研究成果に基づく株式会社RNAiのsiDirectTMにより設計されております。
ライブラリーラインナップ
製品名 遺伝子数 Plata数 詳細
Kinase Library No.1
(共通siRNA設計マウスホモログ 655遺伝子)
800 siRNA 10 詳細
Kinase Library No.2
(No.1と同一遺伝子を対象・
共通siRNA設計マウスホモログ 593遺伝子)
800 siRNA 10 詳細
Phosphatase Library 599 siRNA 8 詳細
Ion channel Library 349 siRNA 5 詳細
Membrane transporter Library 695 siRNA 9 詳細
Transporter Library 296 siRNA 4 詳細
Transcription factor Library 995 siRNA 13 詳細
Receptor No.1 Library 1,425 siRNA 18 詳細
Receptor No.2 Library 480 siRNA 6 詳細
Nucleic acid binding Library 1,951 siRNA 25 詳細
Ion Binding Library 1,479 siRNA 19 詳細
back to top
製品仕様
製品内容 96穴プレート上で、左端の8穴および右端の8穴をブランクとし、残りの80穴にsiRNAを載せています。標的遺伝子情報、siRNA配列情報等を掲載したデータシートを添付。
納品形態 アニーリング済み2本鎖、乾固のsiRNA
保証量 100 pmole保証
※24穴(1穴約2cm2)プレートを用い 5nMでご使用の場合、1穴の必要量は2.5pmole であり、40穴分に相当します。
※通常の実験で用いられる濃度より低い濃度で高いサイレンシング効果が得られており、5nM以下を推奨しております。
back to top
価格・納期
アカデミア : ¥48,000/plate
一般 : ¥60,000/plate
※ 1plateのsiRNA本数が80に満たない場合は、アカデミア価格:¥600/duplex × 本数、一般価格:¥750/duplex × 本数にてご提供いたします。
納期  受注日より1週間
back to top
コントロール
Positive ControlおよびNegative Controlもご用意致しました。siPerfect®ライブラリご購入の際にも合わせてご利用ください。
製品 品番 詳細 価格 容量
siPerfect®
Positive Control
SP-POS Lamin A/Cに対するsiRNAです。 ¥19,000 2 OD
(約10nmol)
siPerfect®
Negative Control
SP-NEG ヒト・マウス・ラットの遺伝子に対して、3base以上のミスマッチを保持した、Non-TargetのNegative Controlです。 ¥19,000 2 OD
(約10nmol)
back to top
ご注文方法
専用オーダーフォーム(PDF34KB)をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、お取次ぎ代理店様へお渡し下さい。
back to top
Decrease Font Size Increase Font Size Email this page to a friend Printer Friendly Page
Divider
Shop @ SIGMA
【ご注文はこちらから】
Divider
ご注文方法 ・ お問合せ先
Divider
マイレージサービスのご案内
Divider
新着情報 /
システムメンテナンス情報
Divider
技術情報
Divider
よくいただく質問とその答え(FAQ)
 YFG Information
 Your Favorite Gene Search
INGENUITYを利用した検索サイト
pathwayや相互作用など情報多数
DNA Calculator
Tm値など配列特性の計算はこちら
 Antibody Search Tool
Help Perform full text search of antibodies and related products using keywords. "Refine Your Search" and search Within Results options are available from the search results page.
For Primary Antibodies
Enter specificity, gene symbol, gene ID, or gene family name (use "*") and other relevant keywords: "actin", "mouse monoclonal actin", "actin Cy3", "rabbit actin", "XRCC1", "22594", "XRCC*". Click the "GO" button.
For Secondary Antibodies
Enter IgG target, label, and host species: "rabbit IgG FITC mouse", "mouse IgG TRITC", "goat IgG peroxidase". Click the "GO" button.
Refine search if necessary using "Secondary Antibodies" option from "Refine Your Search" under "Product Category".
For a Clone Search
Enter Clone name or number:"1A4", "V9". Click the "GO" button.
80,000以上の抗体ラインアップ
豊富な製品よりお選びください