Contact Us
Japan > ライフサイエンス > カスタム(シグマジェノシス)製品 > カスタムsiRNA/一本鎖RNA > MISSION In Vivo Quality and iScale Oligos siRNA 注文情報
カスタムsiRNA/一本鎖RNA
MISSION In Vivo Quality and iScale Oligos siRNA 注文情報
MISSION® In Vivo Quality, iScale Oligos™ siRNA はターゲットバリデーションやpre-clinicalのsiRNA実験など、動物のRNAi研究に適した、高品質のsiRNAであり、ミリグラムスケールおよび様々な修飾に対応が可能です。直接投与や、様々なデリバリー方法に適した品質です。
製品仕様
蛍光・化学修飾
技術情報・参考文献
お見積もり依頼・ご注文
セミラージ(ミリグラム)スケール一本鎖RNA
関連製品
製品仕様
In Vivo Quality の仕様
  • HPLC精製(90%以上の純度)
  • アニーリング後に透析済
  • 0.22µmのフィルターにてろ過滅菌
  • エンドトキシンテスト済
クリーンルームにて管理された品質
MISSION® In Vivo Qualityの合成と精製は高度に管理されたクリーンルームにて行われております。
合成スケール
  • 3mg(50 OD): パイロット試験に最適です。
  • 50mg
  • 100mg
その他のスケールについては、お問い合わせください。
back to top
蛍光・化学修飾
siRNAのトラッキングもしくは in vivo での安定性を向上させるために、MISSION® In Vivo Qualityおよび iScale Oligos siRNAでは、様々な修飾がご利用可能です。
  • 5’6-FAM
  • 5’リン酸化
  • 5’Cy3
  • 5’Cy5
  • 5’アミノ化
  • S化(ホスホロチオエート結合)
  • 5’ or 3’コレステロール
その他の修飾につきましては、お問い合わせください。
back to top
技術情報・参考文献
MISSION® In Vivo Qualityは高純度のsiRNAです
Figure 1
Figure 1
in Vivo での使用例
弊社ではBioo Scientific 社(TX, USA)と協力して、MISSION In Vivo Quality siRNA をバリデーション致しました。(Drug Discovery&Developmentの記事もご覧ください)
H1155luc 細胞をNOD/SCID マウスにインジェクションした。腫瘍が形成された後、MAX Suppressor LANCEr II を使用し、ルシフェラーゼに対するsiRNA、non-targeting MISSION In Vivo Quality siRNA をそれぞれインジェクションした。24 時間後、D- ルシフェリン溶液をインジェクションし、Night OWL 装置を使用して動物のイメージングを行った。ルシフェラーゼ特異的なsiRNA で処理した動物(Figure 2)は、non-targeting siRNA 処理した動物と比較して、顕著なルシフェラーゼ活性の減少が確認された。これらのデータから、LANCEr II in vivo delivery agent を使用したMISSION In Vivo Quality siRNA の有効性が示唆された。
Figure 2
Figure 2. 左:ルシフェラーゼ特異的 siRNA で処理した動物; 右:non-targeting siRNAで処理した動物
インジェクション後72時間で、腫瘍組織を摘出、タンパク質を抽出し、Bradfordアッセイで定量した。ルシフェラーゼの濃度は、Luciferase ELISAを用いて測定した。non-targeting siRNAで処理した動物と比較して、タンパク質発現量の減少が確認された。ルシフェラーゼ活性は、腫瘍内で、約1/2に減少していた
Figure 3
Figure 3. 異なるマウスを使ったレプリケート実験の結果
参考文献
  • 実際に弊社製iScale siRNAを使用した論文
    Brahmamdam, P., et al. Targeted delivery of siRNA to cell death proteins in sepsis. Shock Nov 11 [Epub ahead of print] (2008). (This reference uses Sigma's MISSION In Vivo Quality siRNA.)
  • 実際に弊社製iScale siRNAを使用した論文
    Watabe M, Aoyama K, Nakaki T. A dominant role of GTRAP3-18 in neuronal glutathione synthesis. J Neurosci. 2008 Sep 17;28(38):9404-13.
  • Kleinman, M. E. et al. Sequence- and target-independent angiogenesis suppression by siRNA via TLR3. Nature 452, 591-7 (2008).
  • Yang, Z. et al. Toll-like Receptor 3 and Geographic Atrophy in Age-Related Macular  Degeneration. N. Engl. J. Med. Aug 27 [Epub ahead of print] (2008).
  • Robbins, M. et al. Misinterpreting the therapeutic effects of siRNA caused by immune stimulation.Hum. Gene Ther. Aug 19 [Epub ahead of print] (2008).
  • その他in vivo applicationに関する文献はこちらから。
back to top
お見積もり依頼・ご注文
お見積もり依頼・ご注文につきましては、お見積もり依頼フォームからお問い合わせください。
back to top
関連製品
MISSION® siRNA
MISSION® shRNA
N-TER Nanoparticle siRNA Transfection System
リアルタイムPCRプローブ/プライマーセット-Dual Labeled Probeセット
カスタム抗体作製サービス
SIGMA Antibodies
RNA干渉に関する書籍
MISSION is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC Label license.
back to top
Decrease Font Size Increase Font Size Email this page to a friend Printer Friendly Page
Divider
Shop @ SIGMA
【ご注文はこちらから】
Divider
ご注文方法 ・ お問合せ先
Divider
マイレージサービスのご案内
Divider
新着情報 /
システムメンテナンス情報
Divider
技術情報
Divider
よくいただく質問とその答え(FAQ)
 YFG Information
 Your Favorite Gene Search
INGENUITYを利用した検索サイト
pathwayや相互作用など情報多数
DNA Calculator
Tm値など配列特性の計算はこちら
 Antibody Search Tool
Help Perform full text search of antibodies and related products using keywords. "Refine Your Search" and search Within Results options are available from the search results page.
For Primary Antibodies
Enter specificity, gene symbol, gene ID, or gene family name (use "*") and other relevant keywords: "actin", "mouse monoclonal actin", "actin Cy3", "rabbit actin", "XRCC1", "22594", "XRCC*". Click the "GO" button.
For Secondary Antibodies
Enter IgG target, label, and host species: "rabbit IgG FITC mouse", "mouse IgG TRITC", "goat IgG peroxidase". Click the "GO" button.
Refine search if necessary using "Secondary Antibodies" option from "Refine Your Search" under "Product Category".
For a Clone Search
Enter Clone name or number:"1A4", "V9". Click the "GO" button.
80,000以上の抗体ラインアップ
豊富な製品よりお選びください