Sigma-Aldrich
Japan > ライフサイエンス > カスタム(シグマジェノシス)製品 > 受託DNAシーケンス解析
カスタム(シグマジェノシス)製品
受託DNAシーケンス解析
本受託シーケンス解析/フラグメント解析サービスにおける解析作業はシグマ アルドリッチ ジャパン株式会社(SAJ)から、公立大学法人秋田県立大学(秋田県立大)バイオテクノロジーセンターへ委託して行われます。
秋田県立大バイオテクノロジーセンターではCRESTプロジェクトシーケンスセンターとして培った高い技術とセキュリティー環境のもと、ダイターミネーター法によりシーケンス解析をおこない、迅速に質の高いデータの提供をおこなっております。シーケンス解析およびサンプル管理・取り扱いのために必要なお客様の情報に関しましては、SAJのプライバシーポリシーおよびSAJと秋田県立大バイオテクノロジーセンターとの守秘義務契約に則り、厳重に管理させていただきます。
サービス内容と特徴
Single extensionサービス
 スタンダードタイプ
 Premixタイプ(新サービス 170KB PDF)
Primer walking サービス
フラグメント解析サービス
ご依頼から解析完了まで
(1) ご注文-サンプル、プライマーについて
(2) ご送付
(3) 受領のご連絡
(4) 解析終了のご連絡
(5) シーケンスデータのダウンロード
価格・納期
FAQ、お問合せ先
関連製品
サービス内容と特徴
Single extension サービス
簡単WEBオーダー。解析結果もWEBからダウンロードで取得。
1シーケンス反応により解析したデータを、ご報告させていただきます。
ユニバーサルプライマー(リストはこちら)、もしくはお客様がお手持ちのプライマーを使用しシーケンス反応を行います。
解析塩基数は平均500 base程度/1シーケンス反応(サンプルの状態により異なります)。
Primer walking サービス
こちら(genosysjp@sial.com)までお問い合わせください。お客様のご要望をお伺いした上でお引き受け可能か判断させていただきます。
フラグメント解析サービス
ゲノムを鋳型として蛍光標識プライマーを用いてPCR増幅を行ったサンプルをお預かりし、キャピラリー電気泳動することによってフラグメント長を解析します。LOH解析やマイクロサテライト解析にご利用いただけます。
詳細については、こちら(genosysjp@sial.com)までお問い合わせください。
ご依頼から解析完了まで
(1)ご注文-サンプル、プライマーについて
初めてカスタム(シグマジェノシス)製品をご注文いただく場合
ご注文いただく際は、Shop@SIGMAへの会員登録が必要です。
こちら (SSL対応版, 非SSL版) から、新規会員登録を行ってください。の会員IDが即時発行されます。パスワードは、登録時に設定いただきます。また、FAXによる新規会員登録のお申し込みも可能です。新規会員登録用紙(PDF:294KB)をプリントアウトし、必要事項をご記入の上、弊社(FAX. 0120-730-850/ 0133-75-7322)までお送りください。
会員IDとパスワードは登録完了後、翌営業日にe-mailにてご連絡させていただきます。また、資料と合わせまして郵送もいたしますが、お届けまでにお時間を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。
Shop@SIGMA の会員IDをお持ちの場合
Shop@SIGMAへログイン
→ 『DNA受託シーケンス解析サービス』をクリック
→ 『新規注文』をご選択ください
→ サンプルタイプ、サンプル本数やサンプル・プライマー情報をご入力ください
→ 内容をご確認の上、ご注文ください
→ 『ご注文登録確認メール』が送信されます
→ メールに記載されているサンプル送付用データを印刷、同梱してサンプル(プライマー)をご発送ください
WEBオーダー完了後、弊社受付番号が発行されます。受付完了後の解析進行状況につきましては、『DNA受託シーケンス解析サービス』内の解析結果閲覧画面において受付番号より検索できます。
サンプルについて
サンプルチューブには必ずご注文時に入力いただいたサンプル名をご記載ください。
サンプル*1 濃度/量*2 注意点 発送条件
Plasmid
DNA
100ng/μl、
10μl以上
滅菌蒸留水、TEにて濃度調整済みの物に限る。
GenElute™ Plasmid Miniprep Kit(又は、此れに準じる方法)での精製が必要。推奨プロトコルはこちら(PDF:1.8MB)。
プラスミドの種類*3をお知らせ下さい。
冷蔵10℃以下
PCR産物
(Crude)
濃度は
右記参照、
20μl程度
PCR反応済み溶液。反応済み溶液 <5ul をアガロースゲルで電気泳動しエイジウムブロマイド染色した場合に、目的の増幅産物がはっきりとシングルバンドで確認できること(100bp~10kbのPCR産物に限る。ただし200bp以下の産物の場合は良好な解析結果が得られない場合があります)。GenElute™ PCR Clean-Up Kitで精製をおこないます。
PCR産物
(Purified)
10ng/μl、
10μl以上
GenElute™ PCR Clean-Up Kit (又は、此れに準じる方法)での精製が必要。推奨プロトコルはこちら(PDF:174KB)。
滅菌蒸留水またはTEにて濃度調整済みの物に限る。
目的の増幅物がシングルバンドであること(100bp~10kbのPCR産物に限る。ただし200bp以下の産物の場合は良好な解析結果が得られない場合があります)。
大腸菌
(チューブ)
- K12株由来 高コピー数プラスミド(>10)に限る。
プラスミドの種類や、薬剤耐性明記ください。
Single clone/Tubeのご注文に限らせていただきます。
Glycerol stockまたはスタブアガーでの穿刺培養サンプルのみ受け付けます。
アガープレートの状態ではお受けいたしかねます。
Glycerol stock:
冷凍-20℃以下
(ドライアイス同梱ください)
穿刺培養:
冷蔵10℃以下
カルタヘナ法に順ずる。*4
*1 ヒト臨床サンプル取り扱いに関して
シグマ アルドリッチ ジャパン株式会社ではヒト臨床サンプルの個人情報取扱い、ならびに受託データの診断目的でのご使用に関する一切の責任を負うことはできません。個人情報に関わるサンプルは、お客様ご所属施設の倫理委員会等で遺伝子解析研究に用いられることの承認が得られており、かつお客様の元で匿名化されたものに限らせていただきます。
*2 表中の濃度/量を作業時に確保できる状態でお送り下さい。
*3 Invitrogen社のGateway®ベクターシステムをご使用の場合、弊社のシーケンス反応のプロトコル変更が必要となります。Gateway®ベクターをご利用の方は、ご注文画面のチェックボックスをONにしてください。その他、通常のベクターではoffで結構です。
*4 クローン化した遺伝子の取り扱い
クローン化した遺伝子に関しましては、病原性/感染性/毒素産生性を持たないサンプルに限らせていただきます。又、カルタヘナ法(国の定める「遺伝子組み換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」)に従い、サンプルをご送付ください。以下の情報をご提供いただくことが必要です。必ず記載の上、サンプルに同封ください。
  • 大腸菌ホスト(名称等)
  • ベクター(名称、耐性薬剤等)
  • インサート配列に関する情報(生物種、遺伝子名、ゲノム or cDNAなど)
万一輸送中にチューブが破損した時にもサンプルがもれないようにビニール袋等で二重に包装して下さい。また、輸送時の外装に必ず「取り扱い注意」の表示をして下さい。
GCリッチな配列のサンプルについて
GC含量が多い場合、鋳型やシーケンス反応産物が高次構造をとり、反応や解析が困難となるケースがございます。そのため、GCリッチなサンプルの場合は、独自のプロトコルを使用いたします。おおよそですがGC% 70%以上を目安として、該当する場合はご注文画面のチェックボックスを必ずONにして下さい。全体としてGC含量70%以下であっても配列中にGCが特に集中している、もしくは繰り返し配列が多いものなどは該当する場合がございます。
サンプル保管
解析終了後(解析終了連絡後)1週間以内に連絡をいただけない場合は破棄させて頂きます。
プライマーについて
プライマー 発送単位 濃度/量 備考
ユニバーサルプライマー* - - M13F、M13R、T7、T3、SP6、KS、SK
カスタムプライマー チューブ 10μM、10μl以上 濃度調整済みの物に限る。プライマー名・濃度がわかるように必ずチューブに明記して下さい。
* ユニバーサルプライマーは、弊社で用意いたします(受託料金内)が、カスタムプライマーに関しましては、お客様にてご用意頂いた物を、使用させていただきます。
back to top
(2)ご送付
ご注文登録完了後、2営業日以内にサンプルをご送付くださいますようお願い致します。
シーケンスサンプルの送料につきましては、お客様の元払いにてお願いいたします。DNAサンプルの発送は、クール便(冷蔵または冷凍10℃以下)を推奨しております。
上記“(1)ご注文-サンプル、プライマーについて”中の注意事項を再度ご確認下さい。輸送中のサンプル破損に関しまして弊社では責任を負いかねますので、発送時の梱包にはご注意くださいますようお願い致します。
ご送付いただくもの
1.サンプル
(チューブには必ずご注文時に入力いただいたサンプル名をご記載ください)
2.プライマー
(チューブには必ずご注文時に入力いただいたプライマー名をご記載ください。ユニバーサルプライマーご利用時、シーケンス反応済sampleでのご注文時は不要です)
3.ご注文登録確認メールのサンプル送付用データ印刷物
(または多検体解析・シーケンス反応済みサンプルのご注文フォームの印刷物)
送付先
〒010-0195
秋田市下新城中野字街道端西241-438
公立大学法人 秋田県立大学 バイオテクノロジーセンターSAJシーケンス解析サービスサンプル受領係
電話:018-872-1664
back to top
(3)受領のご連絡
秋田県立大学へサンプル・プライマーを送付いただき、受領を確認いたしましたら、メールにてサンプルの到着と解析着手をご連絡させていただきます。
(4)解析終了のご連絡
全ての解析作業が終了いたしましたら、メールにてご連絡いたします。
解析データの閲覧はこのメール連絡より前に可能になります。お急ぎの場合は、『DNA受託シーケンス解析サービス』内の解析結果閲覧画面にてデータダウンロードの可否をご確認ください。
(5)シーケンスデータのダウンロード
解析データは『DNA受託シーケンス解析サービス』内の解析結果閲覧画面から、ダウンロードしてご確認ください。ダウンロードされるデータは配列データ(テキストファイル)と波形データ(ab1ファイル)です。
ab1ファイルの閲覧には専用のアプリケーションが必要となります。FinchTV (Geospiza Inc.), Windows/Mac版)などフリーのソフトウェアをダウンロードしてご利用ください。
back to top
価格・納期
サンプル 価格 再解析 納期
(Sample受領
翌日起算 *1)
再解析発生時の
納期
Plasmid DNA ¥1,610 別表参照 2日 左記 +2日
PCR産物(Crude)
*精製料金込
¥2,660 2日 左記 +2日
PCR産物(Purified) ¥1,610 2日 左記 +2日
大腸菌 ¥2,800 3日 左記 +2日
シーケンス反応済みサンプル ¥880 設定なし 2日 設定なし
*多検体解析のご注文の場合、ディスカウント価格でのご提供が可能です。
価格・納期につきましてはお問い合わせください(genosysjp@sial.com, tel.0133-71-2471 )。 多検体解析・シーケンス反応済みサンプルのご注文フォームはこちら(xls:103KB)。
ご希望に応じて再解析を行います。再解析には追加料金が発生しますので、下記表をご確認下さい。
再解析指定 初期解析
(参考値 QD *2)
再解析 価格
(通常価格(上記表)x下部数値が再解析を行った際の価格です)
価格例
PCR産物(Purified)の場合
不要(OFF) QD=1 - 1 ¥1,610
不要(OFF) QD=0 - 0.5 *3 ¥805
要(ON) QD=1 - 1 ¥1,610
要(ON) QD=0 QD=1 1.5 ¥2,415
要(ON) QD=0 QD=0 1.5 ¥2,415
*1 日数には、土・日・祝祭日・その他弊社休業日は含めません。サンプルのご送付は、土・日・祝祭日・その他弊社休業日着を避けてお送り下さい。
*2 解析結果表示画面には、各シーケンス結果の品質を示す数値として、QD(Quality of Data)が表示されます。
  • このQDは「1」または「0」の2段階の評価ランクを設けております。
  • 初回解析がQD=0の場合、ご希望に応じて再解析を行います。QD算出方法の詳細はこちら
*3 シーケンス反応済みサンプルには適用されませんので、予めご了承ください。
back to top
FAQ、お問合せ先
FAQ
よくいただくご質問についてはこちら
お問合せ先
カスタマーサポート, Customer Support(ご発注・納期に関するお問い合わせ)
genosysjp@sial.com
TEL 0133-75-7311 / 0120-730-830
FAX 0133-75-7322 / 0120-730-850
サイエンティフィックサポート, Scientific Support(技術的なお問い合わせ)
genosysjp@sial.com
TEL 0133-71-2471 / 0120-730-860
FAX 0133-75-7322 / 0120-730-850
back to top
関連製品
カスタムオリゴDNA合成
リアルタイムPCRプローブ
DNA Calculator
プラスミド精製キット (WEBツールもございます)
DNA抽出キット
PCR関連試薬
シーケンス関連試薬